Search Thermo Fisher Scientific
Ambion® In Vivo siRNA分子は、化学修飾した21-merの2本鎖siRNAで、RNA誘導サイレンシング複合体(RISC)に取り込まれ、ターゲット遺伝子を分解します。 Ambion® In Vivo siRNAsは、当社独自の化学修飾により、in vivo実験に特有な数多くの問題を克服し、in vivoにおける有効性および安定性を確実なものとしています。 Ambion® In Vivo siRNAsは、非修飾siRNAと比較して、90%マウス血清中において、少なくとも100倍以上の安定性を示します。
Ambion® In Vivo siRNAsは、in vivo RNAiアプリケーションにおける新しいスタンダードであり、以下のような特長があります。
Search more than 200,000 Ambion® siRNAs from Life Technologies |