In-Vivo-RNAi
In Vivo RNAi 成功のためのソリューション
In vivo RNAi の実験は、体液中に存在するリボヌクレアーゼレベルが高いため、in vitro 実験よりも困難です。このような課題があるため、in vivo で再現性のある結果を得るためには、RNase 抵抗性を有する Ambion® In Vivo siRNA が必要になります。Ambion® In Vivo siRNA は、力価、特異性、有効性などの Silencer Select のすべての特性を保ち、動物実験に対して向上した安定性と安全性のプロファイルを提供します。
お客様に適した In Vivo siRNA は?
 今すぐ注文今すぐ注文今すぐ注文
 コスト効率の高い siRNA高いノックダウン効率最高のノックダウン効率とヌクレアーゼの長期安定性
 Silencer® siRNA
詳細を見る >
Stealth RNAi™ siRNA
詳細を見る >
Ambion® In Vivo siRNA
相対ノックダウン率(%)中程度最高
ヌクレアーゼ抵抗性(デリバリー試薬なし)90%マウス血清中で 5 分未満90%マウス血清中で約 12 時間90%マウス血清中で 48 時間超
Invivofectamine 3.0 使用時の推奨用量 >1 mg/kg~1 mg/kg~1 mg/kg
ターゲット特異性中程度最高
自然免疫応答 最小化学修飾により最小化化学修飾により最小化
分子フォーマットオーバーハングのついた、非修飾の 21 塩基対 2 本鎖オーバーハングを有しない、修飾 25 塩基対 2 本鎖オーバーハングのついた、LNA 修飾 21 塩基対 2 本鎖
カスタムツールカスタム Silencer® siRNAカスタム Stealth RNAi™ siRNAカスタム Ambion® In Vivo siRNA
推奨される
カタログ番号
AM16231:siRNA In Vivo Custom 250 nmol100001866:RNA - Stealth 20 nmol In Vivo4457308:Ambion In Vivo Pre-DGN HPLC、250 nmol
siRNA 追加ご注文ツール:
ご質問がありますか?
製品や注文に関するお問い合わせは RNAiresearcher@lifetech.com までご連絡ください。