機能カテゴリ別の遺伝子およびそれらに対するsiRNAを検索済みの機能別ライブラリ-セットです。各遺伝子につき3種類のsiRNAで構成されています。全ゲノム対応の大規模なスクリーニング解析から、小規模のサブカテゴリ解析までニーズに合わせたセットを提供します。
- 推奨濃度はわずか5 nM - siRNAの使用量が多いほど起こるオフターゲット効果と細胞毒性を低減
- デザインアルゴリズムを大幅に改良 - 抑制効果の高いsiRNAの予測精度が従来よりも25%以上向上
- 高度なバイオインフォマティクス処理 - オフターゲット効果のリスクの高い配列を削除
- 修飾型siRNA - LNA修飾によりセンス鎖が原因となる擬陽性反応を排除
Silencer® Select siRNAsとは?
Silencer Select siRNAsは、Ambion siRNAの次世代製品です。 これらのsiRNAは、最新の技術に基づいた デザイン、オフターゲット効果予測アルゴリズム、化学修飾による効果的な配列の生産性、効力、および特異性が改善されています。 siRNAスクリーニングアプリケーションでは、不十分なサイレンシングによる偽陰性やオフターゲット効果に陽ル偽陽性が減少しました。 すなわち Silencer Select siRNAs を使用すると、より明確で再現性のある一次スクリーニングのデータが得られるため、少ない時間と資源で真のバリデーション済みターゲットが得られます。 これにより、不十分な抑制による実験結果を減少させ、偽陰性、偽陽性の少ない、より一貫した表現型データをもたらします。 データや製品パンフレット、ウェブセミナー、FAQ などの詳細情報については、Silencer Select Information のページをご覧ください。
ライブラリの詳細
ヒトゲノム siRNA ライブラリ
(製品番号: 4397922 + 4397924 + 4397924)
ゲノム規模での遺伝子機能解析は、ますます増えています。 Silencer Select Human Genome siRNA Library V4 は、この用途に最適です。 21,585 種類のヒト遺伝子ターゲットに対し、それぞれ重複しない、3種類の、特徴的なsiRNAをご用意しています。 このライブラリは、「創薬関連」部位をターゲットとした siRNAで構成されています。 キナーゼ、ホスファターゼ、GPCR などの重要な遺伝子サブセットを簡単にスクリーニングするため、遺伝子の機能クラスごとに分類されています。 この siRNA ライブラリは、384 ウェル プレートのフォーマットで提供しています。
Human Druggable Genome および Human Extended Druggable Genome ライブラリ
創薬への関連性が高い遺伝子をターゲットとする siRNA を遺伝子クラスで分別した Silencer Select Human Druggable Genome siRNA Library V4 および Silencer Select Human Extended Druggable Genome siRNA Library V4 は、幅広い研究に対応できる人気の高い製品です。 Druggable Genome Library は 9032 遺伝子をターゲットとしたセットで、さらに転写因子を含む“Extension Set”が追加され、トータルで10415 遺伝子をターゲットとしたセットが、Extended Druggable Genome Libraryです。 ライブラリーの遺伝子リストをご希望の場合は、ライフテクノロジーズへお問い合わせください。 このライブラリは、96 ウェルまたは 384 ウェル プレートのフォーマットで提供しています。
Human Kinase siRNA Library
キナーゼは、細胞シグナル伝達経路など多くの生物学的経路で重要な役割を果たすため、主要な薬剤ターゲットとして詳しく研究されています。 Silencer Select Human Kinase siRNA Library V4 は、710 種類のヒト キナーゼをターゲットとしており、各遺伝子につき 3種類のSilencer Select siRNA をプールしない状態で提供します。 この siRNA ライブラリを用いることにより、主要な細胞調節因子をターゲットとしたRNAi研究を、低コストで、システマティックに行うことができます。 Validated siRNA(検証済みsiRNA)を優先的に選択しています。 Silencer Select Human Kinase siRNA Library V4 は、96 ウェル プレートで提供しています。
Human Phosphatase siRNA Library
ホスファターゼも、キナーゼと同じく生物学的経路と細胞シグナル伝達カスケードの重要な調節因子です。 Silencer Select Human Phosphatase siRNA Library V4 は、298 種類のヒト ホスファターゼをターゲットとして各遺伝子につき 3 種類のsiRNA をプールしない状態で、96 ウェル プレートで提供しています。 このライブラリは、Silencer Select Kinase siRNA Library V4 とともに生物学的経路のより詳細な研究に最適なツールです。
Human GPCR siRNA Library
G-タンパク質結合受容体(GPCR)は、多くのシグナル伝達経路で重要な役割を果たすだけでなく、創薬関連遺伝子の重要なクラスとなっています。 Silencer Select Human GPCR siRNA Library V4 は、380 種類のヒトの非嗅覚 GPCR をターゲットとして各ターゲットにつき 3種類のsiRNA をプールしない状態で、96 ウェル プレートで提供しています。
Human Protease, Nuclear Hormone Receptor, およびIon Channel siRNA Library
ヒト プロテアーゼ、イオン チャネルおよび核ホルモン受容体にフォーカスしたsiRNA セットで、細胞機能の重要な調節因子の研究を、低コストで行える研究ツールです。 siRNA ライブラリは、96 ウェル プレートで提供しています。 Silencer Select Human Protease siRNA Library V4は、494 種類のヒト プロテアーゼをターゲットとして各ターゲットにつき 3 種類のsiRNAをプールしない状態で、提供しています。 また Silencer Select Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library V4 は、47 種類の核ホルモン受容体をターゲットとして各ターゲットにつき 3 種類のsiRNAをプールしない状態で、提供しています。 Silencer Select Human Ion Channel siRNA Library V4 は、338 種類のヒト イオン チャネルをターゲットとして各ターゲットにつき 3 種類のsiRNAをプールしない状態で、提供しています。
データの信頼性を高めるためにsiRNAはプールしない Silencer Select siRNA Library は、各ターゲットにつき、3種類のsiRNAをプールしない状態で提供します。 各遺伝子について 3 種類のsiRNAをそれぞれ別個に導入して、スクリーニングすることにより、偽陽性と偽陰性の割合が大幅に低減され、RNAi スクリーニングのデータの信頼性が高くなります。つまりスクリーニングの際の重要な遺伝子の見過ごしが無くなり、さらに偽陽性のフォローアップに費やす時間も短縮されます。
このライブラリには、各 siRNA が 0.25 nmol 含まれています。これはトランスフェクション 500 回分に充当する量です(siRNA 5 nM、トランスフェクション量 100 µl)。 siRNA は、96 ウェル プレートの各ウェルに凍結乾燥した状態で提供されます。 各 96 ウェル プレートの1 列分は、使用時にコントロールを充填できるよう空のままになっています。 ライブラリには、siRNA の全配列情報、ターゲット エクソン、各ターゲット遺伝子のシンボル、フルネーム、別名、RefSeq 番号、Entrez Gene IDの情報が提供されます。またvalidated siRNA(検証済みsiRNA)に対しては検証実験の情報が添付されています。 既成の
Silencer Select siRNA LibraryおよびカスタムLibraryは、各siRNAを1, 2, 5 nmolスケールで提供することも可能です。 また、これらの siRNA の大容量カスタム フォーマットも承ります。
遺伝子リストやその他の情報をご希望の場合、またはお客様の研究内容に関するライフテクノロジーズの技術サポートをご希望の場合は、営業担当者にご連絡いただくか、
RNAiresearch@invitrogen.com に電子メールでご連絡ください。
4397914,4397915,4397916,4397917,4397918,4397919,4397926,4397923,4397920,4397921,4397927,4397922,4397924