図1. 一塩基の伸長と終結をおこなう SNaPshot® 標識試薬。 SNaPshot® Multiplex Kit は、単一チューブの反応で既知のローカスの SNP を読み取ります。 この試薬は、非標識オリゴヌクレオチド プライマーを使用したジデオキシ塩基の一塩基伸長法をもとにしています。 各プライマーは、蛍光標識した ddNTP と DNA ポリメラーゼの存在下で相補的なテンプレートに結合します。 ポリメラーゼはプライマーを 1 塩基伸長し、3´ 末端に ddNTP をひとつ加えます。 蛍光シグナルのデータによって、どの塩基が加えられたかがわかります。
SNaPshot® Multiplex システムは、プライマー伸長をもとにした SNP 解析法です。 マルチプレックス性能によって、染色体上の SNP の位置や隣接する SNP のローカスとの距離に関わらず、1 回の反応で最高 10 SNP を解析できます。 ユーザー設定による非標識プライマーが使用できるため、目的の SNP をコスト効率良く研究に取り入れられます。 また Multiplex Ready Reaction Mix(システムに同梱)は、信頼性と再現性の高いマルチプレックス サンプルの解析をサポートします。 1 台の 3730xl ジェネティック アナライザで、1 日に 23,000 以上の SNP をジェノタイピングできます。
SNaPshot ® Mulitplex システムを使用した BAC フィンガープリントやメチル化解析も可能です。
次の「出版物と論文」のタブをクリックし、SNaPshot ® Mulitplex システムを研究に活用するお客様の幅広い事例をご覧ください。
SNP ジェノタイピングの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
PCR キット
目的の SNP を含む DNA 領域を増幅します。
推奨製品: PCR の実行
前処理:
SNaPshot 反応の前に、プライマーと未反応 dNTP を除去します。
精製:
SNaPshot 反応後、生成産物を Calf Intestine Alkaline Phosphatase で短時間処理します。
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
SNaPshot® 反応後のサンプルを、Hi-Di formamide と GeneScan LIZ-120 サイズ スタンダードの入った電気泳動試薬に加えます。
推奨製品: 解析サンプルの調製
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
SNPジェノタイピング
- SNaPshot® システムAASSSSS
SNP のジェノタイプを特定します。
推奨製品: データ分析
GeneMapper® ソフトウェア
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
PCR キット
目的の SNP を含む DNA 領域を増幅します。
推奨製品: PCR の実行
前処理:
SNaPshot 反応の前に、プライマーと未反応 dNTP を除去します。
精製:
SNaPshot 反応後、生成産物を Calf Intestine Alkaline Phosphatase で短時間処理します。
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
SNaPshot® 反応後のサンプルを、Hi-Di formamide と GeneScan LIZ-120 サイズ スタンダードの入った電気泳動試薬に加えます。
推奨製品: 解析サンプルの調製
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
SNPジェノタイピング
- SNaPshot® システムAASSSSS
SNP のジェノタイプを特定します。
推奨製品: データ分析
GeneMapper® ソフトウェア
製品の関連資料
参考資料
SNP 解析
SNP の定量
BAC フィンガープリント
メチル化
ソフトウェアのダウンロード
SNP ジェノタイピングの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
PCR キット
目的の SNP を含む DNA 領域を増幅します。
推奨製品: PCR の実行
前処理:
SNaPshot 反応の前に、プライマーと未反応 dNTP を除去します。
精製:
SNaPshot 反応後、生成産物を Calf Intestine Alkaline Phosphatase で短時間処理します。
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
SNaPshot® 反応後のサンプルを、Hi-Di formamide と GeneScan LIZ-120 サイズ スタンダードの入った電気泳動試薬に加えます。
推奨製品: 解析サンプルの調製
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
SNPジェノタイピング
- SNaPshot® システムAASSSSS
SNP のジェノタイプを特定します。
推奨製品: データ分析
GeneMapper® ソフトウェア
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
PCR キット
目的の SNP を含む DNA 領域を増幅します。
推奨製品: PCR の実行
前処理:
SNaPshot 反応の前に、プライマーと未反応 dNTP を除去します。
精製:
SNaPshot 反応後、生成産物を Calf Intestine Alkaline Phosphatase で短時間処理します。
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
SNaPshot® 反応後のサンプルを、Hi-Di formamide と GeneScan LIZ-120 サイズ スタンダードの入った電気泳動試薬に加えます。
推奨製品: 解析サンプルの調製
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
SNPジェノタイピング
- SNaPshot® システムAASSSSS
SNP のジェノタイプを特定します。
推奨製品: データ分析
GeneMapper® ソフトウェア
製品の関連資料
参考資料
SNP 解析
SNP の定量
BAC フィンガープリント
メチル化
ソフトウェアのダウンロード
SNP ジェノタイピング用推奨製品
SNaPshot® Multiplex システム
GeneMapper® ソフトウェア