Interact Reference Component
総合的なシーケンシングソリューション
ゴールドスタンダードであるキャピラリー電気泳動(CE)プラットフォームでのサンガーシーケンス技術とフラグメント解析から、柔軟性が高く拡張可能な次世代シーケンス(NGS)に至るまで幅広いソリューションを取り揃え、さまざまな研究分野でのシーケンスの可能性を広げることをサポートします。
困難な問題に答えるためにどのようにシーケンステクノロジーを利用するべきか
さまざまな研究室でどのようにして実際にシーケンスを利用しているのかを調べたところ、1つのことが分かりました。それは、すべてのラボが異なる方法で利用しているということです。現実的には、有用な結果を見つけ出し、検証し、データを活かすために、幅広いソリューションが必要です。
ヒトゲノムシーケンスにおけるデータで考慮すべきこと:解析負担の低減
シーケンスのアプローチ法を選択する決定プロセスのおいて、データ解析とデータ管理は見過ごされがちな領域です。
疾病に関わる遺伝子の知識が増えるにつれて、限られた遺伝子集団の中から変異を検出するために幅広い網を使う必要性が低減し、コストとデータ管理の負担を軽減するために遺伝子パネルが主流になると思われます。
サンガー法シーケンシングを選択:
  • 特定の表現型にリンクしている遺伝子の小集団の研究
  • NGSバリアントの確定
  • 5%以下のマイナーアレル分画の検出
  • 1,000ベースまでの連続シーケンスの読み取り
NGSを選択:
  • 表現型の不均一性が高い疾患の研究
  • 多数の遺伝子から新しいバリアントの発見
  • 1日当たり最高2.6億のシーケンス
新たにシーケンスを行う
どのタイプのシーケンサを選択しても、最適化された試薬と消耗品、直感的に操作できる解析ソフトウェア、世界有数のテクニカルサポーがあなたの研究をサポートします。
たった2つのタッチポイントで1日で結果を提供する、今までにないNGSソリューション
Ion Torrent Genexus System
Ion Torrent Genexus システムのご紹介
検体からレポートまでのワークフローを自動化し、わずか2回のユーザー操作で結果を1日で得ることができる、初めての次世代シーケンシング(NGS)ソリューション。
詳細を見る ›
couple
プレシジョン・オンコロジーのためのOncomineソリューション
免疫組織化学(IHC)の結果をタイムリーなNGSと組み合わせることで、1日で包括的ながんプロファイルを可能にします。
詳細を見る ›
Jose Costa video image
動画:Genexus Systemへのアクセスのしやすさ
Jose Costa博士が、臨床研究ラボにおける現在のNGS導入の課題(時間がかかり、費用が高く、複雑)について論じています。
ビデオをご覧になり、Genexus Systemがどのようにして、これらすべての課題の解決に役立つかをご確認ください。 
詳細を見る ›
関連するシーケンシング製品
genexus-front-view (1)
Ion AmpliSeq On-Demandパネル
SeqStudioジェネティックアナライザ
SeqStudio Flexジェネティックアナライザ
サンガー法シーケンスハンドブック
質の良いデーターを出していただくために、サンガー法シーケンシングの基礎から、実験のコツ、トラブルシューティングまでカバーしているハンドブックです。
フラグメント解析ユーザーガイド
フラグメント解析の基礎から、実験のセットアップのコツなどのコンテンツを全 200 ページ 11 章で構成されたユーザーガイドです。