Search Thermo Fisher Scientific
サンガー法シーケンシング用の Applied Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer と次世代シーケンシング用の Ion GeneStudio S5 システムは、幅広いシーケンシングアプリケーションと研究アプリケーションをカバーします。
どのタイプのシーケンサを選択しても、最適化された試薬と消耗品、直感的に操作できる解析ソフトウェア、世界有数のテクニカルサポーがあなたの研究をサポートします。
シーケンサ | サンガー法シーケンシング用の SeqStudio システム | サンガー法シーケンシング用の Applied Biosystems 3500 システム | NGS 用の Ion GeneStudio S5 シリーズ |
説明 | 信頼性の高いサンガー法シーケンシングで解析する、使いやすいシーケンサ | 高速で柔軟性の高い解析が可能なゴールドスタンダードのシーケサ | がん、遺伝性疾患、微生物の研究に適した、シンプルかつ高速で柔軟性の高いベンチトップ型シーケンサ |
利点 | 柔軟性 — サンガー法シーケンシングとフラグメント解析を同じプレート上で実行可能 使いやすさ — オールインワンカートリッジにより、セットアップ時間を数時間から数分に短縮 高速 — わずか 30 分で解析が完了 接続性 — いつでも、どこからでも、データにアクセス可能* *インターネット接続と Thermo Fisher Cloud アカウントが必要 | 精度 — 究極のシーケンシング検証ツール 速度と柔軟性 — 1 ~ 96 個のサンプルを通常は 5 時間未満で解析 読み取り長 — 最長 1,000 bp のロングリード可能 | 柔軟性 — 3 種類の機器と 5 種類のシーケンシングチップから、必要なスループットやターンアラウンドタイムを考慮して柔軟に選択可能 シンプル — 自動ワークフローソリューション 拡張性 — 1 ランあたりの読み取り数は 2M ~ 130M スピーディ — わずか 24 時間で DNA サンプル からデータを取得可能、ハンズオンタイムは 45 分未満 |
アプリケーション | NGS 結果の検証 プラスミドシーケンシング CRISPR-Cas9 ゲノム編集の解析 ヒト細胞株認証 Applied Biosystems SNaPshot ジェノタイピング ヒトのコピー数多型に対するマルチプレックスライゲーション依存的解析 | NGS 結果の確認 ターゲットアンプリコンリシーケンシング 細菌、真菌、ウイルスの同定 フラグメント解析 マイクロサテライト/STR 解析 | ターゲット RNA および DNA 微生物 トランスクリプトーム エクソーム RNA-seq |
詳細を見る › | 詳細を見る › | 詳細を見る › |
NewCapillary Electrophoresis Instruments Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for support related to your capillary electrophoresis instruments.
NEW | Next-Generation Sequencing Support Center Find tips, troubleshooting help, and resources for your next-gen sequencing applications. |