Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Flexシリーズジェネティックアナライザは、科学者が必要とする高いレベルのサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析のデータ品質と信頼性の高いパフォーマンスを提供すると同時に、デザインの改良と技術の進歩により柔軟性、操作性、接続性の向上を実現しています。
SeqStudio Flexジェネティックアナライザは、基礎的なターゲットシーケンシングから最新のSARS遺伝子変異解析まで、幅広いアプリケーションにフレキシビリティと信頼性の高いパフォーマンスで、お客様の日々の活動を最大限にするためのソリューションを提供いたします。
SeqStudio Flexシリーズの遺伝子解析装置は、8本および24本キャピラリーシステムです。より研究に使いやすさとフレキシビリティを取り入れることを念頭に置いてデザインされています。
最大4枚のプレートを収容でき、連続プレートローディングが可能です。緊急度の高いサンプルの解析順番を自由に優先順位付けでき、解析スケジュールを柔軟に設定することができます。
キャピラリーアレイをより簡単に取り付けられ、ワンボタンで起動することができます。また自動キャリブレーション機能やラーニングセンター機能が装置に搭載されています。あらゆるレベルのユーザーに使いやすさと効率的なトレーニングを提供します。操作に専門知識は必要ありません。
直感的なソフトウェアとウォークスルーウィザードを搭載したタッチスクリーンコンピュータにより、サンプルマッピング、プレートリンク、ランのセットアップを簡素化できます。
当社のThermo Fisher Connectプラットフォームは、どこからでも安全に機器やデータにリモートアクセスが可能です。共同作業を柔軟に、容易に行うことができます。
スマートヘルプとリモートサポート機能により、機器のダウンタイムを減らし、リアルタイムでの音声/ビデオコラボレーションツールとプッシュボタンサポートリクエストを使用して、実際のサービス訪問なしで最大70%の問題を解決します。
音声コマンドやさまざまな接続機能オプションなど、現在使用可能な通信技術を活用し、将来的な研究効率を向上させます。
いつでも、あらゆるアプリケーションに対応します。 POP-7ポリマーを使用して、単一プレート上でサンガーシーケンシングとフラグメント解析が実行できます。
8本および24本キャピラリーシステムを選択できます。解析数の増加のニーズが高まった場合は、8本キャピラリーから24本キャピラリーシステムへのアップグレードが可能です。
SeqStudio Flexジェネティックアナライザは、キャピラリー電気泳動を使用した高いレベルのサンガーシーケンスおよびフラグメント解析性能を提供し、以下のようなさまざまなアプリケーションをサポートします。
ターゲットシーケンシング
NGS解析の確認
細胞株認証
マイナーな変異の検出
遺伝子編集の確認
マルチプレックスPCR
微生物またはウイルスの同定
DNAメチル化解析
SNPジェノタイピング
マイクロサテライト不安定性(MSI)分析
dsDNA品質管理
プラスミドシーケンス
Amplification of DNA sequences by polymerase chain reaction (PCR) remains the workhorse for almost all aspects of molecular biology and genomic research. There is an increasing need to analyze many targets in a single sample. However, this can be tedious by PCR, involving setting up individual reactions for each of the desired targets. Methods that can analyze multiple sequences from a single sample would simplify workflows and conserve precious samples. One method to address this is fragment analysis by capillary electrophoresis (CE). CE separates amplicons based on both size and fluor in a single capillary allowing a very large number of targets to be analyzed within a single sample.
Multiplexed PCR coupled with fragment analysis presents a tremendous opportunity to perform complex analyses with minimal expense or effort. Experiments are limited only by the ability to design primer sets against the targets of interest. It can therefore be adapted and utilized in nearly any scenario where detection of many target sequences in a single sample is desired.
This example demonstrates the power of multiplexed PCR by fragment analysis using a custom panel for detecting respiratory viral pathogens. A panel of PCR primers containing 6-FAM labeling at the 5’-end were designed to detect 12 different respiratory RNA viruses, including rhinovirus, RSV-B, influenza A H1, influenza A H3, influenza B, coronavirus HKU1, coronavirus NL63, coronavirus OC43, and coronavirus 229E, as well as SARS-CoV-2 S, N, and orf1ab, so that each organism generated a different sized amplicon. The resulting amplicons could be separated and examined using the SeqStudio, SeqStudio 24 Flex, or 3500xL genetic analyzers.
多くの場合、ゲノム解析を開始する前、あるいは次のステップに進む前に、二本鎖DNA(dsDNA)のスタートするプールの品質チェック(QC)を行う必要があります。例えば、FFPE保存組織から抽出されたDNAは断片化していて小さすぎるため、有用な情報が得られない場合があるので、作業を進める前に全体のサイズを把握しておくと役立ちます。
SeqStudio FlexジェネティックアナライザでdsDNA断片のサイズと相対量を解析することができます。プロトコルでは、蛍光DNAが挿入されている色素であるTOTO-1をサンプルとインキュベートします。このサンプルは、キャピラリーヒーターをオフにした状態でPOP7ポリマーを通過します。(これにより、DNAは大部分が二本鎖の非変性状態に保たれます。)テストフラグメントの泳動結果と既知のdsDNAスタンダードの泳動結果を比較することで、テストフラグメントのサイズを決定することができます。
このテストでは、SeqStudio Flex Genetic Analyzerと3500xL Genetic Analyzerの性能を、図に示す2種類の既知dsDNAスタンダードサンプルを含む数種類のDNAサンプルの解析で評価しました。パネルAは、HindIIIで消化されたファージラムダDNAの解析を示し、23,130~125 bpの8個のフラグメントのよく知られたパターンを示しています。パネルBは、同じラムダHindIII消化物とBsuRIで消化されたファージphiX174の混合物を示しています。8つのラムダフラグメントに加えて、1,353~72 bpの10個のフラグメントが検出されました。SeqStudio Flex(左)と3500xL(右)で得られたプロファイルは非常によく似ており、3500シリーズと比較しても新しい装置が有効であることが示されました。
研究によっては、ゲノムの特定領域にフォーカスした配列情報が必要です。NGSのようなゲノムワイドな探索ツールは、非常に広い領域で膨大な量のデータを提供しますが、このような複雑なアプローチは、焦点を絞った研究に必ずしも必要とされるわけではありません。サンガーシーケンスは、ゲノム領域のゴールドスタンダードシーケンスのための、シンプルで費用対効果が高く、解釈しやすいソリューションを提供します。
焦点を絞ったシーケンスを実証するために、SARS-CoV-2 Spike遺伝子全体の12ペアのシーケンスプライマーを特定した以前の研究に基づいて、Spikeタンパク質と隣接配列を含SARS-CoV-2ゲノムの領域をシーケンスしました。12の重複するアンプリコンでカバーされるSARS-CoV-2のSpike遺伝子領域は、5 kbを超えます。
図のパネルAでは、図に示すように、ほぼすべての12アンプリコンから高品質のサンガーシーケンス結果(水色のバーの高さで表示)が得られました。
これらの結果は、SARS-CoV-2 Spike遺伝子の単一のコンティグリードにアセンブルされました。リード品質の測定基準は、3つのアナライザーすべてでほぼ同じでした。ここで示すように、一貫したベースコール品質により、サンガーシーケンスは、重複する中長アンプリコンを使用してフォーカス領域のシーケンスをアセンブルし、対象の遺伝子座をカバーするコンティグを生成することができます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、サンプル調製からデータ解析まで、CE分離を成功させるために必要なすべてのものを提供することで、データ品質の向上と、あらゆるサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析アプリケーションのラボ効率の向上を支援します。当社は、お客様が研究に集中できるように、品質に重点を置き、完全に検証されたワークフローソリューションを提供します。
当社ではお客さまの研究とラボの稼働を支えるため、保守契約プラン(年間定額サービス)やその他サービスプランをご用意しています。優れた専門知識を持つ当社フィールドサービスエンジニアが、機器導入後も装置を適切な状態に保ちサポートします。
すべてのSeqStudio Flexジェネティックアナライザには、オンサイトでのSmartStartオリエンテーションが付属しております。これにより機器の操作やメンテナンス、その他基本的なデータの取り扱いについてお客さまにご理解いただき、迅速な稼働を実現します。
SeqStudio Flexジェネティックアナライザには、ご購入から1年間の保証が標準で付属しています。保証期間内に機器トラブルが発生した場合、追加費用無しで修理を実施いたします。機器購入時に定期メンテナンスを含む延長保証をご購入 いただくことも可能です。
サービスプランのお見積りはサービス選択ツールからご依頼いただけます
保証期間の終了後も安心して機器をご使用いただくため、機器使用状況とご予算に合わせた各種保守契約プランをご用意しております。保守契約のメリットや各プランの概要については下記リンクからご確認ください。
スマートヘルプとリモートサポートにより、オンラインでのトラブルシューティングが可能になります。
スマートヘルプを使用すると、ボタンを押すだけで、画面上のテクニカルサポートや装置サポートに直接アクセスできます。オンスクリーン機器サポートでは、サービスをリクエストできます。技術的なサポートが必要な場合は、サービスチームと連絡を取り、ログと実行ファイルを共有して問題を解決できます。
リモートサポートでは、当社スタッフがオンラインで機器トラブルを確認し、問題解決を試みます。オンサイトでの修理を不要にできれば、機器のダウンタイム低減に繋がります。
キャピラリ数 | 8または24 |
検出色素数 | 同時検出8色素まで対応* |
サンプルフォーマット | 最大4枚のプレートが収容可能;96ウェルプレート、384ウェルプレート、8連チューブ |
サイズ(幅 x 奥行き x 高さ) | 70 x 67.5 x 86.5 cm(27.6 x 26.6 x 34.1 in.) |
重量 | 115 kg(253.5 lb) |
電源 | 100~240 V |
内蔵ハードドライブ | 512 GBソリッドステートドライブ(SDD) |
励起光源 | 505 nm固体レーザー |
機体内トラッキング | Radio frequency identification (RFID)、内蔵バーコードリーダー |
通信インターフェース | クラウドベースのプラットフォームへの接続、Wi-Fiドングル用USBポート、45イーサネットポートx 3 |
構成 | スタンドアロンまたは、デスクトップまたはラップトップコンピュータ付きをご利用いただけます |
保証 | 標準の1年間保証付き。延長保証もご利用いただけます |
SmartStartオリエンテーション | フィールドアプリケーションサイエンティストによる1日のオンサイトトレーニングが含まれます |
リモートトラブルシューティング | スマートヘルプおよびリモートサポート機能により、装置の問題を迅速かつ効果的に解決し、装置のダウンタイムを短縮できます |
ハンズフリー操作 | 英語での音声コマンド機能で基本的な機器操作が可能 |
* 8色を解析するには、別途スペクトルキャリブレーションの実施が必要です。(お問い合わせ)
研究用途にのみ使用できます。診断目的の使用はできません。