この品質と信頼性は、当社のキットと試薬にも適用されます。当社は、Applied Biosystemsジェネティックアナライザでのサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析アプリケーション用のサンプル調製に役立つ最適化されたキットを提供しています。当社は、キャピラリ電気泳動(CE)による分離を成功させるために必要なすべてのものを提供することで、お客様の分析の品質向上を支援しています。当社のキットは、お客様のラボを最大限の効率で稼働させます。
サンガーシーケンシング
サンガーシーケンシングキット&試薬
当社は、Applied Biosystems™ジェネティックアナライザでのサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析アプリケーション用のサンプル調製に最適化されたキットを提供しています。また、ジェネティックアナライザ用のスタンダード、キャピラリ、ポリマー、およびその他のアクセサリも幅広く取り揃えています。
アプリケーションをサポートするキット、試薬、およびアクセサリは、以下のタブをご覧ください。
当社は、すべてのアプリケーションおよびテンプレートのためのソリューション提供に役立つ優れたサンガーシーケンシングキットの開発を続けています。
すべてのシーケンシングキットを見る›
より少ないシーケンシングステップ
BigDye Direct Cycle Sequencing Kitは、PCR後のクリーンアップとサイクルシーケンシングを1つのステップに組み合わせることで、標準のサンガーシーケンシングワークフローを簡素化します。
Sanger Sequencing Kit
Applied Biosystems Sanger Sequencing Kitは、シーケンス反応の準備に便利で手頃なソリューションを提供します。このキットは、PCRクリーンアップ、サイクルシーケンシング、およびシーケンシング製品クリーンアップに必要なすべての試薬を提供します。 
詳細はこちら ›
PCRおよびシーケンシング用に設計済みの>300,000プライマーペアを含むPrimer Designerツールを使用して、シーケンシングプライマーを簡単に見つけることができます。
サンガーシーケンシング用の設計済みプライマーを見る›
PCRおよびサンガーシーケンシング用のカスタムプライマーを設計するにはOligo Perfect Designerをご利用ください。
PCRおよびシーケンシングプライマー
設計から合成まで、高品質のプライマーは結果を成功させるのに不可欠です。オンラインのPrimer Designer Toolを使用して、ヒトエクソームおよびヒトミトコンドリアゲノムをリシーケンスするために〜65万個のあらかじめ設計されたプライマーペアのデータベースから、適切なPCR/サンガーシーケンスプライマーペアを検索します。さまざまなリサーチアプリケーションと生物学的サンプルタイプに対応するために、異なるアンプリコンの長さから選択してください。
当社のクリーンアップキットは、DNAシーケンシング反応を迅速かつ簡単に精製し、DNAシーケンシング反応からの過剰なBigDyeターミネーターを効果的に高い信頼性でハイスループット除去します。
お客様に最適なシーケンシング反応クリーンアップ製品はどちらですか?
クリーンアップメソッド説明&アプリケーション製品
試薬ベースのシーケンシングテンプレートのクリーンアップ取り込まれていないすべてのBigDyeターミネーターを除去します。分析前にサンプルを安定化します。長い断片および短い断片の回収に最適です。
BigDye XTerminator Purification Kit
ゲルろ過スピンカラム16塩基対より大きいDNA断片を回収します。塩、NTP 、その他の低分子量不純物の>98%を除去します。
Centri-Sep 96ウェルプレート
Centri-Sep 8ウェルストリップ
Centri-Sepカラム
シーケンシング反応クリーンアップの詳細を見る›
Applied Biosystemsの性能最適化ポリマー(POP)は、他のどのプロバイダーにもないサーモフィッシャーサイエンティフィックの品質保証を備えた、オリジナルの高品質なポリマーです。ポリマーの各バッチは、製造プロセスの各段階で広範な機能試験を実施し、すべてのロットが当社の厳しい仕様を満たしていることを確認しています。
Applied Biosystemsポリマーは、セットアップ時間を短縮し、ポリマーの不必要な使用を抑え、アレイの寿命を最大限に延ばします。 POPポリマーは、幅広い用途向けに設計されており、お客様の正確なワークフローに適合するようさまざまなフォーマットで提供されています。
適切なApplied Biosystemsポリマーを使用することにより、再解析率を低下させ、高品質で再現性のあるデータを得ることができます。当社は、さまざまなニーズに対応した種々のポリマーケミストリを提供しています:
POP-4
<400bpの少数のベースコールが必要なシーケンシングラン用
POP-6
シーケンシングアプリケーションでは、リードの長さが重要でスループットが制約されない場合、シーケンシングプライマーに近いヌクレオチドの分解能に優れています。主として、短いPCR産物をシーケンスするために、BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kitと組み合わせて使用されます。
POP-7
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitと組み合わせて〜1,000 bpまでのリード長のシーケンスに使用されます。
フラグメント解析
フラグメント解析技術は、ジェネティックアナライザ上での複数のアプリケーションの開発を可能にします。フラグメント解析アプリケーションの概要。
当社は、特定のApplied Biosystemsフラグメント解析ベースのアプリケーション用に複数のキットを提供しています。
  • SNaPshot Multiplex Kit —プライマー伸長をもとにした方法で、最大10SNP(一塩基多型)のマルチプレックス解析が可能です。このシステムを使用して、 SNPのスクリーニングと確認、DNAメチル化の評価、およびBACフィンガープリントが行えます。
関連試薬GeneScan 120 LIZ サイズスタンダード
二重標識されたApplied Biosystems TaqManプローブと非標識のオリゴからPCRプライマーをお選びいただけます。TaqMan MGB (minor groove binder)プローブ、TAMRA、QSYカスタムプローブはデュアルラベル化され、お客様のすべてのリアルタイムPCR研究アプリケーションにお使いいただけます。
  • 納品するスケールは選択可能
  • あらゆるリアルタイムPCRアプリケーションでの使用に適合
  • すべてのTaqManプローブのHPLC精製
フラグメント解析アプリケーション用のカスタム標識プライマーを見る›
キャピラリー電気泳動の準備として、プライマーを標識している色素を正確に検出するために、ご使用のジェネティックアナライザ上で目的のDNAフラグメントの標識に選択される色素群に対するマトリックススタンダードに対応するスペクトルキャリブレーションを実施する必要があります。電気泳動を実施する前に、各未知サンプルをサイズスタンダードおよびHi-Di Formamideと混合します。サイズスタンダードは、サンプルピークのサイジングを可能とし、注入の変動を補正します。
お客様のワークフローに推奨されるApplied BiosystemsマトリックススタンダードおよびGeneScanサイズスタンダードについては、以下のマトリックスおよびサイズスタンダードチャートを参照してください。
最適なマトリックスおよびサイズスタンダードの選択
DNAフラグメントの標識に用いる色素セット対応するマトリックススタンダード推奨サイズスタンダード使用可能なアプリケーション
Dye set E5:
dR110 (blue)、dR6G (green)、dTAMRA (yellow)、dROX (red
DS-02GeneScan 120 LIZ Size
Standard (orange)
SNaPshot マルチプレックス解析
GeneScan 600 LIZ Size
Standard v2.0 (orange
)
マイクロサテライト、LOH、キメリズム、ISSR、RFLP、T-RFLP、MSMSA
Dye set D:
6-FAM (blue)、HEX (green)、NED (yellow)
DS-30GeneScan 500 ROX Size Standard (red)カスタム フラグメント解析
Dye set D:6-FAM (blue)、VIC (green)、NED (yellow)DS-31GeneScan 500 ROX Size Standard (red)カスタム フラグメント解析 
Dye set F:
5-FAM (blue)、JOE (green)、NED (yellow)
DS-32GeneScan 500 ROX Size Standard (red)マイクロサテライト
AFLP
Dye set G5:
6-FAM (blue)、VIC (green)、
NED (yellow)、PET (red)
DS-33GeneScan 600 LIZ Size
Standard v2.0 (orange)
マイクロサテライト
カスタム フラグメント解析
Dye set J6:
6-FAM (blue)、VIC (green)、NED (yellow)、SID (violet)、TAZ (red)
DS-36GeneScan 600 LIZ Size
Standard v2.0 (orange)
カスタム フラグメント解析
Applied Biosystems の性能最適化ポリマー(POP)は、他のどのプロバイダーにもないサーモフィッシャーサイエンティフィックの品質保証を備えた、オリジナルの高品質なランニングポリマーです。ポリマーの各バッチは、製造プロセスの各段階で広範な機能試験を実施し、すべてのロットが当社の厳しい仕様を満たしていることを確認しています。
Applied Biosystemsポリマーは、セットアップ時間を短縮し、ポリマーの不必要な使用を抑え、アレイの寿命を最大限に延ばします。 POPポリマーは、幅広い用途向けに設計されており、お客様の正確なワークフローに適合するようさまざまなフォーマットで提供されています。
適切なApplied Biosystemsポリマーを使用することにより、再解析率を低下させ、高品質で再現性のあるデータを得ることができます。当社は、さまざまなニーズに対応した種々のポリマーケミストリを提供しています:
POP-4
ヒト認証アプリケーション、他のフラグメント解析アプリケーション、短いDNAフラグメント(<500 bp)用
POP-6
中程度のサイズのDNA断片(500~700 bp)用
POP-7
長いDNA断片(>700 bp)用