Search Thermo Fisher Scientific
シーケンスプロセスにおけるこのような重要なステップには、最高レベルの性能基準と、再現性だけでなく信頼性の高い保証された結果が必要です。当社のBigDye XTerminator Purification Kitは、DNAシーケンス反応のための迅速な液体での精製法で、取り込まれなかったBigDyeターミネーターと塩類を簡単に除去し、生産性を向上させる方法を提供します。卓越したパートナーシップとサポートを基盤に構築され、専門家により開発され、たこの強力で実績のあるテクノロジーでイノベーションを推進します。
エタノール沈殿のような古くからある方法は、低コストであり、簡単に使用できますが、効率、精度、品質に問題が生じることがよくあります。これらの方法は、複数の試薬を添加し、デカンテーションや 遠心分離のステップを必要とするため、時間と手間がかかります。一方、BigDye XTerminator Purification Kitは、添加する試薬は次の2つのみで、これらを順次添加するか、事前に混合できます:
よい質問です。シーケンスの長さが犠牲になることはなく、色素塊によってデータの質が損なわれることもないので、無条件に信頼し使用することができます。より分かりやすく効率的な作業により、ワークフローを中断することなく、自信をもって次の段階に素早く進むことができます。
最初から最後まで安心してお使いいただけます。密封された反応プレートは、室温では48時間、4℃では10日間安定です。停電やコンピューターの故障の場合でも、実験を最初からやり直さずに、同じサンプルを再実施できます。これにより、CE装置に反応プレートをロードする際の柔軟性が向上します。
お客様ご自身でピペットチップを切ることはお勧めしません。ご自身でチップを切った場合、ばらつきが生じる可能性があります。チップの口径は>1.0 mmです。
蛍光標識ddNTPは蛍光シーケンスの検出を妨げる可能性があるため、蛍光標識ddNTPを除去することが必要です。伸長産物は一本鎖であり、その長さはプライマー+1から始まり、+2、+3など様々である。方法にもよりますが、PCRクリーンアップ法はある塩基対の長さ以下のプライマーや産物を除去することを目的としており、PCR精製法を用いてシーケンス反応後の精製した場合、より小さなシーケンス伸長産物の損失が起こり事がでいます。
BigDye Xterminator Purification Kitを使用することで、邪魔な塩類やターミネーターを迅速かつ簡単に除去でき、色素標識した伸長産物との混注を防止できます。毎回、迅速で信頼性と再現性の高い結果を期待できます。
専門家チームによって開発され、世界中のお客様に信頼されているBigDye XTerminator Purification Kitは、優れたシーケンスデータ品質と俊敏でスムーズなワークフローを提供します。塩イオン、色素ターミネーター、dNTPsなどの未反応物質をわずか40分で速やかに除去する。単一プレートフォーマットにより、サンプルの移動が不要なため、すべてのターミネーターシーケンスケミストリー、反応量、テンプレートと互換性があるため、重要な部分で柔軟性が得られます。キットの内容:
なぜ物事を複雑にするのですか? BigDye Xterminator Purification Kitは、シンプルなプロトコールでシーケンスワークフローに無理なく組み込むことがでくるため、間違えやミスなどが起こる可能性はほとんどありません。。
Applied Biosystemsでは、BigDye XTerminator Purification KitやData Collection Softwareで使用できるダウンロード可能なランモジュールを提供しています。これらのモジュールは3730/3730xlアナライザーのためにデザインされています。BigDye XTerminator Purification Kitのためのソフトウェアモジュールは、Windows 2000およびWindows XPオペレーティングシステムに対応しています。
| BigDye XTerminator Purification Kit |
実験時間: | 40分 |
フォーマット | キット、以下を含む
|
使用対象 | シーケンス |
内容 | ボトル2つ |
反応数 | 100 |
保存条件 |
|
サンガーシーケンスワークフローの詳細を見る ›
サンガーシーケンスおよびフラグメント解析のための装置 ›
Sanger Analysisモジュールサンガーシーケンスとフラグメント解析ソフトウェア ›
Seq It Outでは、皆様が普段抱えているサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンスの歴史と研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。