showcase-image-sanger-terminator-bdx
正確で柔軟性に優れた、信頼性の高いサイクルシーケンス。
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitは、高品質なケミストリーにより、正確性が向上します。よりピークの高さが均一で、さらに高品質でロングリード。ヘテロ接合体および変異遺伝子検出のためのより正確なシーケンスを実現します。万全のサポート体制で安心です。私たちは研究者のパートナーとして、あらゆるアプリケーションをサポートします。
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit—堅牢で柔軟性の高いケミストリー
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit は、専門家によって作り出され、今もなお世界中の研究者によって洗練されています。さまざまなアプリケーションに使用でき高性能を提供します。包括的かつ網羅的なソリューションであり、de novoシーケンス、リシーケンス、PCR産物、プラスミド、フォスミド、BACテンプレートを用いた解析などのために開発されました。
特に難易度の高いテンプレートを使用して、結果の品質と成功率が向上します。
  • 幅広いシーケンスアプリケーションに適しています。
  • 長い塩基配列を読み取れるように最適化されています。
  • 電気泳動に最適化された色素として洗練されています。
  • GTリッチな領域の読み取り性能が向上します。
  • 最適なシグナルバランス。
  • シーケンスを迅速に実施可能です。
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitは、de novoシーケンスやリシーケンスなどの代表的なアプリケーションの大部分のニーズに最適な設計がされています。BigDye Terminator kitは、信頼性の高い均一なピーク高と最適化されたシグナルバランスで一貫してデータを生成し、ヘテロ接合体および変異検出のための長くて高品質なリードとより正確な塩基割り当て結果を得ることができます。
この高性能なケミストリーは、PCR産物、プラスミド、フォスミド、細菌の人工染色体(BACs)のような大型インサートクローンなど、さまざまなテンプレートに使用することができます。ただし、その色素はv3.0とv1.0/v2.0キットと同じであるため、データ解析を行う際に新しいソフトウェアや装置を再キャリブレーションする必要はありません。あとは、v3.1をワークフローに取り入れるだけです、その高度なケミストリーの性能と使いやすさのメリットを得ることができます。
お客様のニーズに合わせて機能するケミストリー
サイクルシーケンスには、信頼できる消耗品が必要です。すべてのBigDyeシーケンス試薬は、2度にわたる厳しい品質検査を受けています。まず、正しく配合されているかどうか、そして最後に、当社のシーケンスシステムで安定した性能を発揮するかどうかです。サポートが必要な場合は?当社の専門スタッフによるフィールドサポートおよび電話サポートで、いつでもお客様のご質問にお答えします。
BigDye Terminatorなら、あなたがコントロールできます
BigDye Terminator v3.1およびv1.1 Cycle Sequencing Kitには、24、100、1,000、5,000、または25,000の一本鎖(ss)または二本鎖(ds)DNAテンプレートのシーケンスに必要な試薬すべてが含まれています。各キットに含まれる試薬は、3730xl、3500、SeqStudio、およびSeqstudio Flexジェネティックアナライザでの使用に最適化されています。
BigDye Terminator v3.1
BigDye Terminator v1.1
フォーマット
96または384ウェルプレート、8連または12連チューブ
96または384ウェルプレート、8連または12連チューブ
使用対象(装置)
3730xl DNAアナライザ、GeneAmp 9700、Veritiサーマルサイクラー、3730 DNAアナライザ、3500xLジェネティックアナライザ、 3500ジェネティックアナライザSeqStudioジェネティックアナライザ、SeqStudio Flexジェネティックアナライザ
3730xl DNAアナライザ、GeneAmp 9700、Veritiサーマルサイクラー、3730 DNAアナライザ、3500xLジェネティックアナライザ、 3500 ジェネティックアナライザ、SeqStudio ジェネティックアナライザ、SeqStudio Flex ジェネティックアナライザ
内容
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix 20 mL x 10本、M13 (-21) Primer 4本、pGEM Control DNA 4本、5X Sequencing Buffer 233 mL x 1本(4℃で保存可能)
BigDye Terminator v1.1 Ready Reaction Mix 20 mL x 2本、M13 (-21) Primer 2本、pGEM Control DNA 2本、5X Sequencing Buffer 28 mL x 1本(4℃で保存可能)
反応数
25,000
5,000
保存条件
-15~-25℃で保存
-15~-25℃で保存
アプリケーションノート:細菌人工染色体(BAC)DNAから高品質シーケンスデータを取得するためのワークフロー
細菌人工染色体(BAC)DNAはサイズが大きい(一般的に>100,000 bp)ため、シーケンステンプレートとして使用することは困難です。BigDye Terminator Cycle Sequencing Kitを使用したBAC DNAでの、改良されたシーケンスプロトコルが実証されています。シーケンス反応後の精製のためにBigDye XTerminator Purification Kitを採用することで、シグナル強度が向上し、シーケンスデータの全体の品質がプラスミドテンプレートと同等になったことをご覧ください。
アプリケーションノートをダウンロード
BigDye Terminator v1.1およびv3.1ケミストリーは希釈が可能です。キットには5X Sequencing Bufferが付属しています。 
BigDye Direct Cycle Sequencing KitとdGTP BigDye Terminator Ready Reaction Kit v1.0およびv3.0は希釈できません。
 パンフレット:サンガーシーケンス—実績のあるワークフローで高品質データを得ることができます
考えられる原因としては、水から注入した際の酸化やpHの変化、あるいは古いHi-Diホルムアミドが分解してしまったことなどが挙げられます。また、精製方法によっては色素を酸化させるものもあります。あるいは、古いキャピラリーアレイや汚れたキャピラリーアレイが色素の分解を引き起こす可能性があり、システムでアーク現象が発生すると青色のベースラインが不安定になり、ひどい場合は完全に覆い隠してしまうことがあります。
アプリケーションに適したケミストリーを選ぶことが重要です。研究において、より長いリードを解析する必要があり、堅牢で柔軟なケミストリーが必要な場合は、v3.1キットが最適です。もし研究が主に迅速さが必要で短いPCR断片のシーケンスを行うのであれば、v1.1キットの方が適しているでしょう。DNAシーケンスデータの品質には、テンプレートタイプ、装置モジュール、全シグナル、ピーク高さの均一性、モビリティシフトなど、多くの要因が関与しています。あなたの研究に最も適したケミストリーを選択する際には、これらのすべてを考慮に入れる必要があります。
books-transparent-sm
Build your knowledge
Seq It Outでは、皆様が普段抱えているサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンスの歴史と研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。