Applied Biosystemsの遺伝子解析装置は、キャピラリー電気泳動(CE)によるサンガーシーケンスおよびフラグメント解析のための信頼できるスタンダードです。当社のジェネティックアナライザは、幅広い用途に使用でき、革新的で、お客様のニーズを満たすように設計されています。汎用性が高く革新的であるため、少数のサンプルを解析する場合でも、より大規模なプロジェクトの場合でも、お客様の遺伝子解析ニーズに合わせて、拡張性高く、スピードに優れ、信頼できる解析結果を提供します。
低サンプルスループットから高サンプルスループットまで、最適なジェネティックアナライザをお選びください。
 SeqStudioジェネティックアナライザSeqStudio FlexシリーズジェネティックアナライザApplied Biosystems 3500シリーズジェネティックアナライザApplied Biosystems 3730シリーズジェネティックアナライザ
 低サンプルスループット、使いやすく柔軟なシステム中程度のサンプルスループット、より使いやすく、柔軟性も向上した新システム中程度のサンプルスループット、検証やプロセス制御環境のニーズを満たすスタンダードシステム最大のスループット、拡張性、
柔軟性
キャピラリ数48または248または24 48または96
キャピラリー長(cm)2836、5036、5036、50
サンプル容量1プレート;
96ウェルプレート;
8連チューブ(互換性あり)
4プレート;
96または384ウェルプレート;
8連チューブ(互換性あり)
2プレート;
96または384ウェルプレート;
8連チューブ(互換性あり)
16プレート;
96または384ウェルプレート
ポリマータイプPOP-1(一体型カートリッジ)
POP-6、POP-7、POP-4POP-6、POP-7、POP-4POP-7 conformational analysis polymer
連続プレートローディング非対応××
サンプルの優先順の変更機能××
RFID×
構成内蔵コンピュータ
タッチスクリーン;
オプション:外部PC
内蔵コンピュータタッチスクリーン付き、
オプション:外部PC
外部PC
外部デスクトップPC外部デスクトップPC
音声コマンド機能×××
リモートモニタリングおよびデータ共有××
内蔵されたリモートトラブルシューティングツール×××
接続性USB、イーサネットポート、および
Wi-Fiドングル
USB、イーサネットポート、および
Wi-Fiドングル
イーサネットポートイーサネットポート
規制やアプリケーションニーズに対応したジェネティックアナライザ
微生物同定のためのキャピラリー電気泳動装置
迅速な微生物同定のためのSeqStudioとSeqStudio Flexシステム
微生物同定のためのSeqStudioシリーズジェネティックアナライザ ›
SeqStudioシリーズジェネティックアナライザ
Applied Biosystems SeqStudioシリーズジェネティックアナライザは、科学者が必要とするサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の高い品質と信頼できるパフォーマンスを提供すると同時に、デザインの改良と技術の進歩により、柔軟性、操作性、および接続性の向上、さらにリモートによるサービス実施を実現しています。
SeqStudioシリーズジェネティックアナライザは、基礎的なターゲットシーケンスから最新のSARS遺伝子変異解析まで幅広いアプリケーションに対応し、お客様の日々の活動を最大化して、科学の疑問を解決するという目標の達成をサポートします。
小規模で費用対効果の高いオプション:SeqStudioを見る ›
中規模で効率的かつ柔軟なオプション:SeqStudio Flexを見る ›
ハイスループットソリューションがご必要ですか?お客様のニーズに最適なアナライザをお探しください ›
Two capillary electrophoresis instruments for genetic analysis
books-transparent-sm
Build your knowledge
Seq It Outでは、皆様が普段抱えているサンガーシーケンスおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンスの歴史と研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。
Style Sheet for Global Design System
ジェネティックアナライザの最大限の活用
キャピラリー電気泳動装置
装置のより高い活用—CEアプリケーションの詳細をご確認ください
CE対応アプリケーション ›
キャピラリー電気泳動装置
CE結果を表示および解釈するためのソフトウエアソリューション
ニーズに適したソフトウエアを探す ›
Applied Biosystemsキャピラリー電気泳動(CE)試薬およびキット
サンガーシーケンスおよびフラグメント解析用試薬&キット