Search Thermo Fisher Scientific
ショートタンデムリピート(Short Tandem Repeat、STR)を利用したジェノタイピングは、ヒト細胞株認証の検証、保存されているヒト組織および体液サンプルの品質管理、および既知の混合サンプルの特性の評価における重要なツールです。キャピラリー電気泳動(CE)を用いる STR 解析ワークフローは、シンプルかつ経済的な方法で、ヒト試料の同一性を確定するためのゴールドスタンダードです。
ヒト疾患の研究は、培養液で単離されたヒト細胞株を用いた in vitro での解析に大きく依存しています。しかしながら、in vitro で培養した細胞は、細胞株が誤って認識されていたり、無関係な細胞株がコンタミネーションしている可能性があります。細胞株の誤認は、実験結果の誤った解釈や混乱、研究コストの増大を招きます。最近では、学術雑誌や助成機関は、使用した細胞株が認証済みで、研究を通して維持されていることの証明を研究者に要求しています。
下記の動画では、細胞株の認証に STR ジェノタイピングをどのように使用できるかについてご紹介しています。
サンプルの認証は、ヒト由来の生体試料の保存や使用する際に実施されます。サンプルを受領した時点でサンプルの STR 遺伝子型(ジェノタイプ)を確定することで、サンプルを保存場所から取り出す際、あるいはワークフロー中の必要な時には、いつでもそのサンプルの同一性を確認することが可能になります。
下記動画では、なぜ—そしてどのようなときに—サンプルの認証が重要かについてご紹介しています。
混合サンプルの解析(MSA)は、STR 試薬を使用し、半定量的なエンドポイント PCR によって、2 または 3 種類の既知の DNA サンプル間の混合比率を評価します。 テンプレート DNA 量を増加させたり、PCR 増幅サイクル数を減少させたりすることによって、メジャー DNA とマイナー DNA の両方のバランスのとれたプロファイルを調べることが可能となります。MSA は、混合物やコンタミネーションが下流の解析プロセスに影響を与えてしまう場合に実施されます。
ケーススタディ:Matching identities of iPSCs and donors using Identifiler STR profiling kits
ヒト疾患の研究は、培養液で単離されたヒト細胞株を用いた in vitro での解析に大きく依存しています。しかしながら、in vitro で培養した細胞は、細胞株が誤って認識されていたり、無関係な細胞株がコンタミネーションしている可能性があります。細胞株の誤認は、実験結果の誤った解釈や混乱、研究コストの増大を招きます。最近では、学術雑誌や助成機関は、使用した細胞株が認証済みで、研究を通して維持されていることの証明を研究者に要求しています。
下記の動画では、細胞株の認証に STR ジェノタイピングをどのように使用できるかについてご紹介しています。
サンプルの認証は、ヒト由来の生体試料の保存や使用する際に実施されます。サンプルを受領した時点でサンプルの STR 遺伝子型(ジェノタイプ)を確定することで、サンプルを保存場所から取り出す際、あるいはワークフロー中の必要な時には、いつでもそのサンプルの同一性を確認することが可能になります。
下記動画では、なぜ—そしてどのようなときに—サンプルの認証が重要かについてご紹介しています。
混合サンプルの解析(MSA)は、STR 試薬を使用し、半定量的なエンドポイント PCR によって、2 または 3 種類の既知の DNA サンプル間の混合比率を評価します。 テンプレート DNA 量を増加させたり、PCR 増幅サイクル数を減少させたりすることによって、メジャー DNA とマイナー DNA の両方のバランスのとれたプロファイルを調べることが可能となります。MSA は、混合物やコンタミネーションが下流の解析プロセスに影響を与えてしまう場合に実施されます。
ケーススタディ:Matching identities of iPSCs and donors using Identifiler STR profiling kits
Applied Biosystems 製品には、CE 装置で使用できる PCR ベースの STR キットが数種類あります:
GeneMapper Software 6 およびクラウドベースのマイクロサテライト解析(MSA)ソフトウェアソリューションは、サイズが確定しているアレリックラダーを使用し、Identifiler Kit でカバーされるさまざまな アレルの STR 解析を促進します。
仕様 | GlobalFiler PCR Amplification Kit | Identifiler Plus PCR Amplification Kit | Identifiler Direct PCR Amplification Kit |
マーカー | 24(21 の常染色体 STR 座位 および三つの性別判定マーカー) | 16(15 の常染色体 STR 座位およびアメロゲニン) | 16(15 の常染色体 STR 座位およびアメロゲニン) |
対応機器 | SeqStudio, 3500 シリーズ、3730 シリーズ、3130 シリーズ(3130 シリーズは OS が Win7 以上、Gene Mapper ver.5 以上、6 色用のランモジュールの別途購入が必要です) | SeqStudio, 3500 シリーズ、3730 シリーズ、3130 シリーズ、および 310 | SeqStudio, 3500 シリーズ、3730 シリーズ、3130 シリーズ、および 310 |
ポリマー/アレイ | POP-4, POP-7、36 cm, 50 cm | POP-4, POP-7、36 cm, 50 cm | POP-4, POP-7、36 cm, 50 cm |
対応する Applied Biosystems ソフトウェア | GeneMapper ソフトウェア 5 および 6 | ||
対応する Applied Biosystems サーマルサイクラー | GeneAmp PCR System 9700(ゴールドコーティングまたはシルバーブロックのみ)、Veriti 96-well、および ProFlex PCR System(96-well、2 x 96-well、および 3 x 32-well) | ||
キットサイズ(反応数) | 200 | 200 | 200 |
反応容量(µL) | 25 | 25 | 25 |
標識色素 | 6 色の蛍光色素(FAM、VIC、NED、TAZ、LIZ、および SID) | 5 色の蛍光色素(FAM、VIC、NED、PET、および LIZ) | 5 色の蛍光色素(FAM、VIC、NED、PET、および LIZ) |
アンプリコンサイズ | 400 bp 以下;SE33 は 450 bp 未満 | 360 bp 以下 | 360 bp 以下 |
PCR 増幅にかかる時間 | 90 分以内 | 2.5 ~3 時間 | 2.5 ~3 時間 |
250bp 以下のミニローカス | 12(フル)、3(パーシャル)、Y インデル、およびアメロゲニン | 10 | 10 |
サンプルインプット量/サンプルタイプ | 5 µL;1 ng の総 DNA で解析可能ですが、2.5 ~ 5 ng に最適化されています | 最大 10 µL;1 ng の総 DNA で解析可能ですが、2.5 ~ 5 ng に最適化されています | 処理済みもしくは未処理のろ紙よりパンチャーでくり抜いた 1.2 mm 径の試料 または スワブを Applied Biosystems Prep-n-Go Buffer で処理した溶液 2–3 μL |
Seq It Out では、皆様の日常的なサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンシングの歴史および研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。
International Cell Line Authentication Committee (ICLAC)
Authentication of Human Cell Lines by STR DNA Profiling Analysis