染色体
細菌人工染色体(BAC)は、プラスミドより大きな高分子 DNA に対応するため開発しました。 最大限の情報と実用性を提供するため、通常は BAC ライブラリを染色体の DNA 配列マップとして表示します。 Prism® SNaPshot® Multiplex Kit を使用したハイスループット BAC フィンガープリント スクリーニングは、効果的で簡単かつ費用効果の高いソリューションです。BAC ライブラリをマッピングするため、ライフテクノロジーズの 3730/3730xl DNA アナライザでバリデーションしています。
BAC フィンガープリントの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
制限酵素の末端をラベリングするため、3' 末端の情報を持つ第一塩基に相補的なジデオキシヌクレオチドを蛍光標識して組み込みます。
推奨製品: 制限酵素による消化
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
フラグメント解析のサイジング グラフ画像
PCR 産物のサンプルをサイズ スタンダードと Hi-Di Formamide の混合液に加え、熱変性して電気泳動します。
推奨製品: 解析サンプルの調製
サイズ情報
サイジング実験に使用する GeneScan サイズ スタンダードの詳細については、次の表をご覧ください。
DNA フラグメントの標識 サイズ スタンダードを標識する蛍光色素 推奨サイズ スタンダード 使用可能なアプリケーション その他のキットと製品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(Dye Set DS-02 - Filter E5)LIZ®
SNaPshot®
マイクロサテライト、LOH、キメリズム、ISSR、RFLP、T-RFLP、MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(Dye Set DS-30 - Filter D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standardカスタム フラグメント解析カスタム プライマー
6-FAM™、VIC®、NED™(Dye Set DS-31 - Filter D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
カスタム フラグメント解析
カスタム プライマー
5-FAM™、JOE、NED™(Dye Set DS-32 - Filter F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
マイクロサテライト(法医学)
AFLP
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(Dye Set DS-33 - Filter G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ Size Standard v2.0
マイクロサテライト(法医学)
病原菌検出
カスタム フラグメント解析
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
ラージ フラグメントの解析
- BAC フィンガープリントAAAAAAN
BAC フィンガープリント プロファイルを解析します。
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
制限酵素の末端をラベリングするため、3' 末端の情報を持つ第一塩基に相補的なジデオキシヌクレオチドを蛍光標識して組み込みます。
推奨製品: 制限酵素による消化
フラグメント解析のサイジング グラフ画像
PCR 産物のサンプルをサイズ スタンダードと Hi-Di Formamide の混合液に加え、熱変性して電気泳動します。
推奨製品: 解析サンプルの調製
サイズ情報
サイジング実験に使用する GeneScan サイズ スタンダードの詳細については、次の表をご覧ください。
DNA フラグメントの標識 サイズ スタンダードを標識する蛍光色素 推奨サイズ スタンダード 使用可能なアプリケーション その他のキットと製品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(Dye Set DS-02 - Filter E5)LIZ®
SNaPshot®
マイクロサテライト、LOH、キメリズム、ISSR、RFLP、T-RFLP、MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(Dye Set DS-30 - Filter D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standardカスタム フラグメント解析カスタム プライマー
6-FAM™、VIC®、NED™(Dye Set DS-31 - Filter D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
カスタム フラグメント解析
カスタム プライマー
5-FAM™、JOE、NED™(Dye Set DS-32 - Filter F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
マイクロサテライト(法医学)
AFLP
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(Dye Set DS-33 - Filter G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ Size Standard v2.0
マイクロサテライト(法医学)
病原菌検出
カスタム フラグメント解析
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
ラージ フラグメントの解析
- BAC フィンガープリントAAAAAAN
BAC フィンガープリント プロファイルを解析します。
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
BAC フィンガープリントの手順
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
制限酵素の末端をラベリングするため、3' 末端の情報を持つ第一塩基に相補的なジデオキシヌクレオチドを蛍光標識して組み込みます。
推奨製品: 制限酵素による消化
推奨製品: SNaPshot® 反応の実行と精製
SNaPshot® 精製用製品
Calf Intestine Alkaline Phosphatase
フラグメント解析のサイジング グラフ画像
PCR 産物のサンプルをサイズ スタンダードと Hi-Di Formamide の混合液に加え、熱変性して電気泳動します。
推奨製品: 解析サンプルの調製
サイズ情報
サイジング実験に使用する GeneScan サイズ スタンダードの詳細については、次の表をご覧ください。
DNA フラグメントの標識 サイズ スタンダードを標識する蛍光色素 推奨サイズ スタンダード 使用可能なアプリケーション その他のキットと製品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(Dye Set DS-02 - Filter E5)LIZ®
SNaPshot®
マイクロサテライト、LOH、キメリズム、ISSR、RFLP、T-RFLP、MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(Dye Set DS-30 - Filter D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standardカスタム フラグメント解析カスタム プライマー
6-FAM™、VIC®、NED™(Dye Set DS-31 - Filter D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
カスタム フラグメント解析
カスタム プライマー
5-FAM™、JOE、NED™(Dye Set DS-32 - Filter F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
マイクロサテライト(法医学)
AFLP
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(Dye Set DS-33 - Filter G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ Size Standard v2.0
マイクロサテライト(法医学)
病原菌検出
カスタム フラグメント解析
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
ラージ フラグメントの解析
- BAC フィンガープリントAAAAAAN
BAC フィンガープリント プロファイルを解析します。
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
DNA 精製キット
DNA の抽出は、DNA シーケンシングとフラグメント解析の実験ワークフローにおける重要な第一ステップです。 DNA の配列解析における全体的な読み取りの品質と精度、長さは、サンプル自体の特性と核酸抽出法に大きく左右される可能性があります。 最適な抽出法は、サンプル源や組織の種類、サンプルの入手方法、抽出前の取り扱いもしくは保存方法によって異なります。
推奨製品: DNA単離法
制限酵素の末端をラベリングするため、3' 末端の情報を持つ第一塩基に相補的なジデオキシヌクレオチドを蛍光標識して組み込みます。
推奨製品: 制限酵素による消化
フラグメント解析のサイジング グラフ画像
PCR 産物のサンプルをサイズ スタンダードと Hi-Di Formamide の混合液に加え、熱変性して電気泳動します。
推奨製品: 解析サンプルの調製
サイズ情報
サイジング実験に使用する GeneScan サイズ スタンダードの詳細については、次の表をご覧ください。
DNA フラグメントの標識 サイズ スタンダードを標識する蛍光色素 推奨サイズ スタンダード 使用可能なアプリケーション その他のキットと製品
dR110、dR6G、dTAMRA™、dROX(Dye Set DS-02 - Filter E5)LIZ®
SNaPshot®
マイクロサテライト、LOH、キメリズム、ISSR、RFLP、T-RFLP、MSMSA
5-FAM™、HEX™、NED™(Dye Set DS-30 - Filter D)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standardカスタム フラグメント解析カスタム プライマー
6-FAM™、VIC®、NED™(Dye Set DS-31 - Filter D**)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
カスタム フラグメント解析
カスタム プライマー
5-FAM™、JOE、NED™(Dye Set DS-32 - Filter F)ROX™GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard
マイクロサテライト(法医学)
AFLP
6-FAM™、VIC®、NED™、PET®(Dye Set DS-33 - Filter G5)LIZ®GeneScan™ 600 LIZ Size Standard v2.0
マイクロサテライト(法医学)
病原菌検出
カスタム フラグメント解析
キャピラリ電気泳動
キャピラリ電気泳動の際、PCR 産物はポリマーを充填したキャピラリに電気的にインジェクションされます。 蛍光標識した DNA フラグメントに高い電圧をかけてサイズ別に分離し、レーザーとカメラのシステムで検出します。
お客様に最適な電気泳動装置(ジェネティック アナライザ)とは?
  機器
 3730xl
3730xL
3730
3730
3500xl
3500xL
3500
3500
3130xl
3130xL
3130
3130
310
310
キャピラリ本数96482481641
互換性のあるアプリケーション:
(S) サポート済み、(A) AB が証明済み、(C) お客様が証明済み、(N) サポートなし
ラージ フラグメントの解析
- BAC フィンガープリントAAAAAAN
BAC フィンガープリント プロファイルを解析します。
お客様に最適なデータ解析ソフトウェアとは?
BAC フィンガープリント用の推奨製品
SNaPshot® Multiplex システム
3500 シリーズ ジェネティック アナライザ
GeneMapper® ソフトウェア
情報:
北米開催のトレーニング コース
欧州開催のトレーニング コース
フォーラム&コミュニティ
最新情報
次世代テクノロジー