Search Thermo Fisher Scientific
2011年以来、Ion Torrent次世代シーケンス(NGS)は、最先端のIon AmpliSeqテクノロジーと共に、疾患臨床研究のための優れたソリューションを提供してきました。
現在では、Ion AmpliSeqオンデマンドパネルがIon Torrent Genexusシステムで利用できるようになりました。これらを組み合わせることで、強力なターゲットNGSワークフローが提供できるようになり、あらゆるラボが1日*で検体からバリアントレポートを取得できるようになり、これまでにない使いやすさ、効率、利便性を提供します。
この非常に柔軟性のあるシステムにより、サンプルを1つでも、費用対効果高く、効率的に処理できます。たとえテクノロジーに不慣れであっても、セットアップや機器操作が非常に簡単なため、誰でもNGSを使いこなすことができます。
Ion Torrent NGSは、シーケンス手法に伴う複雑さを軽減します
IPATIMUPのJose Costa博士は、Ion Torrent NGSが臨床研究室でNGS所有し、使うときの一般的な課題をどのように克服できるかについて説明します。
IPATIMUPでGenexusシステムとIon GeneStudio S5システムでターゲットNGSアッセイを用いて、ヌーナン症候群やその他のRAS病の臨床研究を進めている様子をご覧ください。ブログ記事を読む >
遺伝性疾患の臨床研究におけるGenexusシステム/Ion AmpliSeqオンデマンドパネルの利点:
Ion Torrent Genexusシステムは、精製システムと統合されたシーケンサーが含まれ、単一のソフトウェアエコシステムで、核酸の抽出および精製、ライブラリ調製、シーケンスおよび解析結果レポートを組み合わせ自動化されます。このオールインワンソリューションは、必要な機器と消耗品の数が減り、より技術的なアプリケーションに時間をかけることができ、ラボ全体の効率が向上します。
わずか10分間のハンズオン時間と2回の操作のみで、すべてのユーザーがごくわずかなトレーニングだけで稼働させることができます。
Ion AmpliSeqオンデマンドパネルは、信頼性高く、便利に、疾患臨床研究のためのカスタム遺伝子パネルの柔軟にデザインできます。
当社の優れたコンテンツ選択エンジンは、MeSHなどの公共データベースから通知された、遺伝子/疾患の関連度に基づいて最適な遺伝子選択を自動化します。
5,000を超える選択ツールで利用可能な遺伝子は、ウェットラボでのパフォーマンスデータにより最適化およびテストされているため、パネル設計と臨床研究の成果を自信を持って進めることができます。
遺伝性癌、原発性免疫不全症、難聴、筋ジストロフィー、ヌーナン症候群などの遺伝性疾患の臨床研究に最も関連する、5,000以上のウェットラボでテストされ最適化された遺伝子の一覧からパネルを簡単に構成できます(図1)。
当社の遺伝性がんの臨床研究のためのソリューションは、わずか10分のハンズオン時間と2回の操作のみで、時間を無駄にすることなく、1日で検体からバリアントレポートを取得できます*。
GenexusシステムとIon AmpliSeqオンデマンドパネルとの優れた組み合わせにより、自動化、迅速なターンアラウンドタイム、簡単なNGSパネルデザインを活用できます。これは、遺伝性がんの研究に最適な組み合わせです。
このアプリケーションノートでは、遺伝性がんの臨床研究に2つのIon AmpliSeqオンデマンドパネルを使用してGenexus Integratedシーケンサで、DNAからバリアントレポートを取得するNGSワークフローを説明しています。
Tumor type | Genes |
---|---|
Breast | BRCA1, BRCA2 |
Basal cell carcinoma | PTCH1, PTCH2, SUFU |
Colorectal | APC, BMPR1A, EPCAM, MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, TGFBR2 |
Endocrine gland | CDKN1B, MEN1, NTRK1, RET |
Kidney | DIS3L2, POU6F2, VHL, WT1 |
Connective and soft tissue | EXT1, EXT2, LIFR, PTH1R, PTPN11 |
Nervous system | LZTR1, NF1, NF2, SMARCB1 |
Ovarian | BRCA1, BRCA2 |
Skin | MLH1, MSH2 |
関心のあるすべての遺伝子が一覧に記載されていない場合でも、追加の遺伝子を含めたIon AmpliSeqオンデマンドパネルを設計できます。
または、Ion AmpliSeq Made-to-Order Panelsで、完全にカスタムの遺伝子パネルを作成します。
ご注文サポートについては、営業担当者にお問い合わせください。
Genexus Integratedシーケンサの遺伝病臨床研究アプリケーションについて問い合わせるには、プロジェクトリクエストフォームに記入してください。
ブログ記事:RASopathiesの臨床研究に不可欠な自動化されたターゲット次世代シーケンシング(NGS)
ブログ記事:ターゲットパネル/エクソーム—遺伝学疾患研究に最適なNGSのアプローチは?
ブログ記事:ターゲットシーケンスか、全エクソームシーケンスか?議論はつづく
アプリケーションノート:遺伝性がん研究サンプルにおける関連する遺伝的変異の同定