AmpliSeq HD Showcase
あなたのニーズに敏感に応えるカスタムライブラリ増幅技術
Ion AmpliSeq HD テクノロジーは、Ion Torrent 次世代シーケンス(NGS)のための新しいアンプリコンベースのライブラリ調製技術です。この技術により、研究テーマに適した遺伝子パネルを自由にデザインでき、セルフリー DNA 中の 0.1%までの変異を検出できます。この革新的な技術により、血中を循環する腫瘍 DNA の低頻度アレルやわずかな病原微生物種の検出のように、超高感度検出が必要なアッセイもルーチンで行えるようになります。
Ion AmpliSeq HD Panel は、Ion GeneStudio S5 システムシリーズと組み合わせ、柔軟性に富んだターゲット NGS ソリューションを下記に示すさまざまな研究分野にもたらします。
  • がん研究
  • 感染症研究
  • 微生物研究
  • 遺伝子発現解析
e-learning を視聴する
超高感度のカスタム遺伝子パネルをがんやヒトの遺伝性疾患の研究にどう適用するかを研究者が説明します。
e-learning を視聴する ›
Ion AmpliSeq HD はどういう技術なのでしょうか?
Ion AmpliSeq HD テクノロジーは、独自の分子タグ(UMT)の採用と Ion AmpliSeq Designer における made-to-order のデザインパイプラインにより、超高感度な結果を提供します。
新しい技術を下記のビデオでご覧ください。
これまでにない高感度をあなたの研究へ
遺伝子研究は急速に進歩しているので、超高感度 NGS アッセイ開発に伴う、低頻度変異の確実な検出や転写レベルでの発現定量はさらに重要となっています。Ion AmpliSeq HD Panel は、セルフリー DNA に対して検出限界0 .1%を達成し、SNV・ホットスポット・インデル・融合遺伝子を 99%以上特異的に検出します。Ion AmpliSeq HD Panel は、DNA にも RNA にも対応し、必要なサンプル量は FFPE サンプルから得られる核酸わずか 1 ng 程度です。
LOD data
Figure 1. Amplicon coverage and input material determine limit of detection using Ion AmpliSeq HD panels.
わずか 2 日、迅速なターゲット NGS ワークフロー
ターゲット選択
Select-targets-icon1
Ion AmpliSeq HD panel のデザインと注文はこちらから ampliseq.com
調製
Prepare-icon
  • ライブラリ構築(Ion AmpliSeq HD Library Kit、Ion AmpliSeq HD Dual Barcode Kit)
  • 自動テンプレート調製(Ion Chef System)
シーケンス
Sequence-icon
  • Ion GeneStudio S5 System シリーズ
解析
Analyse-icon
  • Torrent Suite Software
  • Ion Reporter Software
  • Oncomine Knowledgebase Software