Search Thermo Fisher Scientific
Life Technologiesでは、多能性幹細胞から神経誘導、最終分化までをスムーズに行うための製品・サービスを提供しております。革新的な製品に加え、プロトコールや動画、専門のテクニカルスタッフを含む豊富なリソースで、お客様の幹細胞研究を支援いたします。
胚様体(EB)やロゼット形成の必要がなく、わずか7日間で神経誘導が可能
Essential 8™培地は、神経誘導前のヒト多能性幹細胞の未分化能を維持するのに必要な成分のみで構成された培地です。多能性幹細胞実験において、多能性幹細胞の同定のためのツールを使用し、未分化能や細胞の健全性を確認してください。
培養系 | 同定用試薬 |
---|---|
サポートリソース | サポートリソース & サービス |
PSC Neural Induction Mediumは、EBやロゼット形成に伴う手間やばらつきを軽減することで、ヒト多能性幹細胞の継代後7日間以内に増殖、同定、あるいは分化可能な高品質の神経幹細胞を作製することができます。 一次抗体を使用して、神経誘導後の神経幹細胞を確認することができます。
Gibco® PSC Neural Induction Mediumで増殖した神経幹細胞は神経細胞、アストロサイト、オリゴデンドロサイトへ分化することができます。Life Technologies独自の B-27® サプリメントは、神経幹細胞分化のための強力なツールです。分化実験の後、Molecular Probes® のツールを使用して神経細胞の健全性を評価したり、一次抗体を使用し分化細胞を評価したりすることができます。
培養系 | 同定用試薬 |
---|---|
サポートリソース & サービス |
サポートリソース & サービス |
*B-27® はSouthern Illinois Universityの登録商標です。