Search Thermo Fisher Scientific
PluriTest(オンライン)分析ツールを使用してサンプルをスクリーニングし、分析します。このツールは、16,000を超えるサンプルを用いて多能性を検証するための確立された方法です。オンライン解析ツールは、223のヒト胚性幹細胞株、41の人工多能性幹細胞株、体細胞、組織など、これまでに特徴付けられた450以上の多能性および非多能性細胞および組織からなる広範な幹細胞モデルマトリックスを利用しています。
PluriTest分析ツールは、多能性と新規性の2つのスコアを使用して多能性を確認します。Pluripotency Scoreは、分析を行ったサンプルにおいて、モデルベースの多能性シグネチャーが、どの程度強く発現しているかを、ユーザーに通知します。新規性スコアは、幹細胞モデルマトリックス中の十分に特性評価された多能性幹細胞に基づいて割り当てられ、所定のサンプルに適合する一般的なモデルを示します。これら2つのスコアが多能性プロットに組み合わされ、リファレンス細胞株と比較してサンプルの多能性を示します。
図1.Pluripotency Plotウィンドウでは、分析における多能性サンプルを視覚的に表示できます。多能性と新規性x/y散布図は、y軸の多能性スコアとx軸の新規性スコアを組み合わせたものです。赤色と青色の背景は 、リファレンスデータセット内の多能性サンプル (赤色)と非多能性サンプル(青色) の経験的分布を示しています。