こんな要望をお持ちの方にお勧めです
- 作業で時間の掛かっている解析作業を自動化したい
- コマンド操作が面倒な解析ツールをトレントブラウザで実行したい
- Torrent Suite が対応していない生物種を解析したい
- オリジナルの解析パイプラインをプラグインとして使用したい
RNASeqAnalysis_TopHat プラグイン
-
機能
- スプライスジャンクションを考慮したマッピング
- 遺伝子毎のタグカウント
- 転写産物構造予測および発現量(RPKM)算出
- 様々な生物種に対応可能
-
主な使用ソフトウェア
-
TopHat2, Bowtie2, HTSeq, Cufflinks
MethylationAnalysis_Amplicon プラグイン
-
機能
- バイサルファイト処理DNAを考慮したマッピング
- アンプリコン内の各CpGポジション毎のメチル化率を算出
- リード毎のメチル化状態を解析して出力
-
主な使用ソフトウェア
-
Bismark