Search Thermo Fisher Scientific
다목적성 Gibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation 시스템은 세포 치료제 개발 및 제조 시스템에서 뛰어난 유연성을 제공합니다. 이 다용도 시스템은 검증된 Counterflow Centrifugation 방법을 CAR-T 치료제, 줄기 세포 치료제 및 PBMC 분리와 같은 광범위한 세포 공정 분야에 적용합니다.
CTS Rotea 시스템은 소형의 다용도 기기, 멸균된 일회용 키트, 직관적이고 시각적인 맞춤형 소프트웨어로 구성됩니다. 이들 구성요소가 함께 사용되어 탁월한 세포 회수, 유연한 투입 및 산출 부피 기능을 제공하는 높은 처리량의 폐쇄형 시스템을 구성합니다. 세포 분리, 농축, 세척, 완충액 교환 및 냉동 보존을 비롯한 워크플로우의 여러 공정에 이상적입니다. 고농축 산출물(5mL 만큼 작은 부피)에는 매우 적은 완충액 또는 잔류물이 포함되어 있어 자가 세포 치료제 애플리케이션에 적합합니다. 작은 점유공간, 공정 유연성 및 폐쇄형 루프(closed-loop) 흐름을 통해 연구에서 상업적 제조에 이르기까지 공정을 유연하게 확장할 수 있습니다.
연구용 또는 세포, 유전자 또는 세포-기반 제품 제조용.