Search Thermo Fisher Scientific
투입 부피(L) | 공정 시간(분) | 세포 회수 |
---|---|---|
T 세포 세척 및 농축 (1x106 cells/mL) | ||
0.5 | 13 | >90% |
1.0 | 18 | |
3.0 | 50 | |
5.0 | 116 | |
10.0 | 230 |
투입 부피(L) | 공정 시간(분) | 세포 회수 |
---|---|---|
PBMC 분리 | ||
~0.25 (¼ Leukopak bag) | 25 | >90% |
~0.5 (½ Leukopak bag) | 45 | |
~1.0 (전체 Leukopak bag) | 85 | |
5 | 116 | |
10 | 230 |
유세포 분석 데이터는 30분 미만의 시간이 걸리는 CTS Rotea 기기를 사용한 PBMC 세포 분리가 2시간의 Ficoll® 배지 분리와 유사한 결과를 가져온다는 것을 보여줍니다.
유세포분석 데이터는 CD3⁺ 총 T 세포 집단 내의 CD4/CD8 T 세포 조성이 CTS Rotea 기기로 세척 및 농축된 이후에도 크게 변하지 않는 것을 보여줍니다.
세척 및 농축 후 T 세포 품질 및 조성
CTS Rotea 시스템을 사용하여 건강한 도너로부터 PBMC가 분리된 후, T 세포는 배양 증식되었으며 유세포 분석을 사용한 CD4 및 CD8 마커에 대한 평가가 실시되었습니다. 그런 다음, CTS Rotea 시스템을 사용하여 세척하고 농축한 후 다시 평가되었습니다. 비교 결과에 따르면 CD4 및 CD8 수가 두 분석 간에 일관적이며, 이들의 상대적 비율이 CTS Rotea 시스템 처리의 영향을 받지 않는다는 것을 보여줍니다.
연구용 또는 세포, 유전자 또는 세포-기반 제품 제조용.