Search Thermo Fisher Scientific
실험대에서 사용할 수 있도록 설계된 소형 CTS Rotea 시스템의 대향류 원심분리 기술은 크기에 따라 세포, 응집체 또는 비드를 부드럽고 효율적으로 분리하고 외부 직경(OD) >5μm의 입자를 농축하도록 설계되었습니다.
특허 출원된 드로 추출(Draw Extraction) 기술을 통해 사용자는 세척되고 농축된 세포를 공정 챔버로부터 섬세하고 정밀하게 회수할 수 있습니다. 또한 CTS Rotea 시스템에는 여러 센서가 통합되어 있어 폐쇄형 시스템의 무결성을 모니터링하고 보호합니다.
속성 | 설명 |
원심력 | 3000 x g |
연동 펌프 유속 | 5-160mL/분* |
원심분리기 챔버 용량 | 10mL |
챔버 부하당 세포 수 | 5 x 10⁷–5 x 10⁹ cells** |
산출 세포 농도 | 5 x 10⁶–300 x 10⁶ cells/mL |
권장 투입 부피 범위 | 50mL–20L |
최소 산출 부피 범위 | 5mL |
최대 유체 밀도 | 1.10 g/mL |
작동 소음 수준 | <70dBA |
크기(높이 x 폭 x 깊이) | 16 x 11.4 x 20in(본체만), 30 x 11.4 x 20in(백 폴 포함) (40 x 29 x 50.8cm(본체만), 76.2 x 29 x 50.8cm(백 폴 포함)) |
중량 | 44 lb(20 kg) |
태블릿 액세서리 모델 | 2-in-1 Dell™ 5290 시스템(랩탑 및 태블릿) |
* 일회용 키트 유형에 따라 다릅니다.
** 세포 유형에 따라 다릅니다. 더 큰 배치(batch)를 처리하기 위해 원심분리기를 여러 번 채울 수 있습니다.
참고: 위의 사양 및 파라미터는 세포 유형과 프로토콜에 따라 다릅니다. 기기 및 소모품 규제 지원 서류는 thermofisher.com/regulatory에서 요청할 수 있습니다.
CTS Rotea 일회용 키트는 공정 개발을 위한 유연성을 제공하며 임상-규모 제조로 원활한 이전을 지원합니다. 폐쇄형 일회용 키트를 사용하면 여러 배치(batch)를 공유형의 등급 C 클린룸에서 처리할 수 있으므로 비용 효율적인 이전 및 확장이 가능합니다.
파라미터 | 사양 |
키트 멸균성 | 루어(Luer) 커넥터 및 멸균 용접을 사용할 수 있습니다. |
멸균 방법 | 감마 멸균 처리 |
튜빙 재질 | DEHC-PVC |
유속 | 표준 키트: 5-110 mL/min 고유속 키트: 30-160 mL/min |
산출 세포 농도 | 최대 300 x 106 cells/mL |
연구용 또는 세포, 유전자 또는 세포-기반 제품 제조용.