Search Thermo Fisher Scientific
광도 측정(비색 및 효소) 및 전기화학(pH 및 전도도) 분석의 효율을 높이도록 설계된 Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 소형의 탁상용 디자인으로 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다. 디스크릿 셀(discrete cell) 기술을 사용하여 여러 분석물을 동시에 측정하면서 전체 분석 및 작업 시간은 줄일 수 있습니다. 필요한 모든 분석 단계가 자동화되어 있으며 낮은 검출 농도 수준을 달성할 수 있습니다. 이 분석기는 결합형 시료 및 시약 디스크에 최대 90개 시료와 30개 시약을 수용할 수 있으며, 시간당 최대 200회 검사를 수행할 수 있는 성능을 제공합니다. 식음료 분석, 효소, 환경 검사 및 산업 품질 관리를 비롯한 다양한 애플리케이션에서 분석 성능을 향상시킵니다.
화학적 배경 지식이 없어도 누구나 필요한 습식 화학 분석을 수행할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 사용과 유지관리가 쉽고, 워크플로우 기반으로 작동하므로 모든 사용자 수준에 적합합니다.
진정한 디스크릿(discrete) 측정과 일회용 큐벳을 함께 사용하면 캐리오버 효과로 인한 시료 재작업 위험이 줄어듭니다. Thermo Scientific 시스템 시약은 실험 담당자의 시간을 절약하고 전처리 오류를 제거하며 확실한 결과 품질을 보장합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 이 장비는 수동 조작 없이 작동하므로 실험실 직원은 업무 생산성을 높여 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 시약 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
완전 자동화된 고속 랜덤 액세스 다중 파라미터 분석기는 시간당 최대 350회의 측광 검사를 수행할 수 있고, 선택 사양인 ECM 장치를 사용하면 동시에 최대 67회의 pH 및 전도도 측정을 수행할 수 있습니다. 여러 자동화 기능을 통해 하나의 시료에서 여러 가지 분석물을 동시에 측정하면서 효율적인 분석을 보장합니다.
화학적 배경 지식이 없어도 누구나 필요한 습식 화학 분석을 수행할 수 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 사용과 유지관리가 쉽고, 워크플로우 기반으로 작동하므로 모든 사용자 수준에 적합합니다.
진정한 디스크릿(discrete) 측정과 일회용 큐벳을 함께 사용하면 캐리오버 효과로 인한 시료 재작업 위험이 줄어듭니다. Thermo Scientific 시스템 시약은 실험 담당자의 시간을 절약하고 전처리 오류를 제거하며 확실한 결과 품질을 보장합니다.
Thermo Scientific Gallery 및 Gallery Plus 디스크릿(discrete) 분석기는 사용하기 쉬운 자동 시스템으로 실험실에서 시간과 비용 절감의 두 가지 장점과 더불어 검사를 간소화할 수 있습니다. 이 장비는 수동 조작 없이 작동하므로 실험실 직원은 업무 생산성을 높여 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.
고유한 작은 부피의 큐벳 설계로 최소량의 시약(2-240 µL)을 사용할 수 있도록 보장하고 시약 낭비를 최소화하여 시약 비용을 줄일 수 있습니다. 최적화된 시약 키트 크기 및 온보드 안정성으로 폐기물 생산량을 더욱 최소화하여 비용 효율성을 높일 수 있습니다.
완전 자동화된 고속 랜덤 액세스 다중 파라미터 분석기는 시간당 최대 350회의 측광 검사를 수행할 수 있고, 선택 사양인 ECM 장치를 사용하면 동시에 최대 67회의 pH 및 전도도 측정을 수행할 수 있습니다. 여러 자동화 기능을 통해 하나의 시료에서 여러 가지 분석물을 동시에 측정하면서 효율적인 분석을 보장합니다.
Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 완전 자동화된 시료 중심의 랜덤 액세스 분석기입니다. 하나의 시료에서 여러 가지 검사를 동시에 실행할 수 있습니다. 식품, 음료, 효소, 물, 환경, 바이오 공정 품질 관리 및 검사 등을 위한 시스템 애플리케이션 패널은 분석기에 사전 정의되어 있습니다. 그러나 새로운 사용자별 고유한 애플리케이션을 정의할 수도 있습니다. Gallery 디스크릿(discrete) 분석기는 시료 블랭킹(sample blanking) 여부에 관계없이 비색 종말점과 함께 키네틱 측정뿐만 아니라 탁도 및 2파장 측정 반응을 사용합니다. 시스템은 복잡한 시료 매트릭스를 위한 자동 표준물질 첨가 측정법을 지원합니다.
Gallery 디스크릿 분석기, ECM 장치 제외 | Gallery 디스크릿 분석기, ECM 장치 포함 | ||
---|---|---|---|
견적 요청 | 견적 요청 | ||
디스크릿(discrete) 분석기 | 측정법 | 다양한 애플리케이션에서 다수의 분석물에 대한 신속한 측광 분석 | 다양한 애플리케이션에서 다수의 분석물에 대한 신속한 측광 분석 및 전기화학 분석 |
큐벳 | 디스크릿(discrete) 일회용 큐벳 | ||
성능 | 큐벳 용량 | 온보드 용량 360개 측정 셀 | |
큐벳 세척 | 일회용 큐벳으로 시간 절약 및 처리량, 정밀도, 정확도 향상 | ||
교차 오염 | Nil | ||
시료 용량 | 90개 시료 | ||
시약 용량 | 30개 위치 | ||
검사당 시약 | 최대 4개 시약 추가 | ||
검사/시간 | 200회 검사/시간 | ||
시료당 파라미터 | 최대 20개 파라미터 | ||
시료 & 시약 | 시료 부피 | 2-120 μL(최대 240 μL까지 확장 가능) | |
시약 부피 | 2–240 μL | ||
시료 용기 | 0.5, 2.0 및 4.0 mL 시료 컵 5.0, 7.0 또는 10.0 mL 시료 튜브 | ||
기술 정보 | pH 범위 | 2–12 | |
전도도 범위 | 20 μS/cm–112 mS/cm | ||
파장 범위 | 340 nm-880 nm | ||
필터 디스크 | 12개 위치 | ||
선형 범위 | 0-3.5 A | ||
분해능 | 0.001 A | ||
광원 램프 | 긴 수명의 제논 램프 | ||
쓴맛 검사 | — | ||
측정 온도 | 25°C ~ 60°C 사이에서 조정 가능(기본값은 37 °C로 설정) | ||
자동 분석 | 자동 보정 | ✓ | |
범위 초과 시료의 자동 희석 | ✓ | ||
시료 및 시약용 바코드 리더 | ✓ | ||
자동 시작 & 종료 | ✓ | ||
긴급 시료 | 검사 주기 중단없이 시료, 시약, 큐벳에 연속적인 액세스 가능 | ||
사용자 인터페이스 | 양방향 LIMS | ✓ | |
보정 | 계수, 편향, 선형, logit-log, 스플라인(spline), 2차 및 점대점(point-to-point) 보정 | ||
QC 체크 | 여러 가변 규칙을 포함한 실시간 QC 프로그램, 관리 주기 사용자 정의 가능 | ||
한계 초과 | 결과에 플래그 지정 | ||
하드웨어 | 치수 | 75 cm W × 70 cm D × 62 cm H(닫힌 경우) 75 cm W × 70 cm D × 130 cm H(열린 경우) | |
중량 | 85 kg(187 lbs) | ||
부품 번호* | MG9861 0001 | MG9861 1001 |
맥주 양조 회사의 관심 분석 대상은 전반적인 맛과 쓴맛에 기여하는 무기 이온, 유기산 및 홉 비터링 원리(hop bittering principles)에서부터 발효 정도를 결정하기 위해 모니터링하는 단백질, 탄수화물 및 알코올에 이르는 화합물입니다. 맥주, 맥아, 맥즙 분석 전용 Gallery Plus Beermaster 디스크릿(discrete) 분석기는 노동 집약적이고 시간 소모적인 검사들을 자동화합니다.
와인 양조장은 다중 파라미터 분석을 위한 신뢰할 수 있는 분석 장비가 필요하며, 기술적 또는 화학적 지식이 없는 실험실 직원이라도 통상적인 와인 분석을 수행할 수 있어야 합니다. Thermo Scientific Gallery 디스크릿(discrete) 분석기와 바로 사용 가능한 시스템 시약을 함께 사용하면 전체 와인 분석을 간단하고 정확하며 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 와인 시약은 신속하고 비용 효율적인 주스 및 와인 분석을 위해 특별히 개발되었습니다.
음용수 안전은 가장 중요한 우선 순위입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 음용수안전법(Safe Drinking Water Act)에 따라 인간에 의한 오염 및 자연 발생적인 오염 모두에 대비하기 위해 국가 보건 기반의 표준이 확립되었습니다. 실험실에서는 미국 EPA의 수질오염방지법(Clean Water Act)에 따라 도시 및 산업 폐수를 지표수로 배출하기 전 안전성을 확인해야 합니다. 해당 규정을 준수하려면 지속적이고 정확하게 수질 파라미터를 측정해야 합니다. 당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정할 수 있게 함으로써 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
중요한 산업 장비에 피해를 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하기 위해 규정을 준수하고 신뢰할 수 있는 수질 분석이 지속적으로 수행되어야 합니다.
신뢰성 있는 수질 분석은 중요한 산업 부품에 손상을 줄 수 있는 부식 및 스케일링을 제거하고 규제 준수를 보장하기 위해 매우 중요합니다. 인포그래픽을 다운로드하여 산업 용수 및 폐수 처리의 상위 3개 분석 과제에 대한 당사의 솔루션에 대해 알아보십시오.
Merryvale 가문의 와인 양조장은 견고하고 신뢰할 수 있는 수리 가능한 장비를 선택하여 양조장의 검사 절차들을 자동화하였습니다. 이를 통해 Starmont 와인 양조장은 검사에 소요되는 시간을 줄이고 특히 바쁜 수확철 동안 다른 중요한 작업에 인력을 투입할 수 있었습니다.
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.