크로마토그래피 데이터 시스템(CDS) 개요
제약, 식품/음료, 환경, 화학 등 다양한 분야에서 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 크로마토그래피 및 질량 분석기(MS) 데이터를 자동으로 수집하고 저장함으로써 실험실 운영을 원활하게 합니다. QA/QC 및 데이터 무결성을 위해 크로마토그래피 실험실 데이터 관리, 추적, 검색, 분석 기능을 제공합니다. 또한, 크로마토그래피 데이터 시스템 (CDS)은 21 CFR Part 11 및 최신 지침을 준수하고 데이터 보안과 실험실 운영에 탁월하게 설계되었습니다.
실험실 효율성과 IT 요구 사항을 모두 충족하는 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)
워크스테이션에서 글로벌 배포까지 확장할 수 있는 직관적이고 편리한 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)으로 실험실을 운영하세요. 연구자, 기기 및 엔터프라이즈 데이터 관리를 하나로 연결하는 Thermo Scientific Chromeleon CDS는 크로마토그래피, capillary electrophoresis를 포함한 타사 시스템 및 Thermo Scientific 질량 분석기에 대한 생산성 향상, 데이터 무결성, GMP 규정 준수를 완벽하게 지원합니다.
내장된 Chromeleon eWorkflow는™ 단 세번의 마우스 클릭으로 주입부터 최종 결과물까지 빠르게 처리할 수 있는 방법을 제공합니다. Chromeleon CDS는 데이터 보안, 감사 추적 문서화 및 간소화된 검토 기능을 제공하며, 관계형 데이터베이스를 기반으로 구축되어 GMP 및 데이터 무결성 가이드라인을 준수하기 위한 포괄적 기능을 제공합니다. service-oriented architecture는 로딩이 오래 걸리는 작업을 전용 하드웨어의 개별 프로세스에서 실행하도록 분리하여 가장 빠른 성능을 제공합니다. 시스템 아키텍처의 발전을 통해 특히 질량분석기(MS) 사용자에게 더 빠른 처리 속도를 제공하고, 데이터 관리 및 도메인 로딩을 균형 있게 분산하여 네트워크 안정성을 향상시킴으로써 그 어느 때보다 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다.
최신 버전 살펴보기: Chromeleon 7.3.2 CDS
그 어느 때보다 효율적으로 작업할 수 있도록 새로운 기능과 향상된 기능을 제공합니다! 안정성을 위한, 그리고 성능을 위한 설계. Chromeleon 소프트웨어의 작동 방식은 다음과 같습니다.
  • Built for the Lab: 사용자 지정 가능한 사용자 인터페이스를 통해 사용자에게 소프트웨어를 빠르게 안내하고 다음 버전의 Chromeleon CDS 스프레드시트 기반 사용자 지정 보고 엔진의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • Built for IT: 사용자 지정 변수 처리를 간소화하여 데이터 볼트의 쿼리 및 작동 속도를 높이고, 백그라운드 처리를 활용하여 대용량 데이터 파일 전송을 오류 없이 빠르게 실행할 수 있습니다. 데이터 보안을 보장하고 단일 장애 지점(single points of failure)을 제거하는 최고의 네트워크 복원력을 경험하세요.
  • Built for Compliance: 180개 이상의 시스템 권한을 활용하여 정교한 사용자 및 액세스 제어를 통해 GMP 가이드라인 지원을 간소화하고, 시퀀스 승인을 통해 사양을 벗어난 결과를 방지합니다. Gold standard compliance를 통해 최고 수준의 데이터 무결성과 추적성을 보장합니다.
  • Built for MS: 대용량(예: MS/MS) 데이터 파일을 위한 서버 기반 처리 기능으로 최대 10배 빠른* 처리 속도를 제공합니다. 백그라운드 처리 및 보고서 생성으로 UI를 자유롭게 활용함으로써 주입에서 결과 생성까지의 시간을 단축할 수 있습니다.
    * 이전 Chromeleon CDS 버전과 비교
자세히 알아보기  업그레이드 및 할인!  새 CE 드라이버
네트워크 또는 엔터프라이즈 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 규정을 준수하고 효율적이며 안정적인 운영을 위한 필수 소프트웨어입니다. 실험실과 IT 모두를 염두에 두고 설계된 소프트웨어를 사용해 워크플로를 간소화할 수 있습니다. 마우스 클릭 몇 번으로 매우 쉽게 사용할 수 있는 추적, 관리 및 QA/QC를 위해 설계된 솔루션으로 단일 워크스테이션에서 글로벌 다중 사이트 배포까지 확장할 수 있습니다. 실험실 데이터 관리 효율성을 높이기 위해 크로마토그래피 데이터 시스템을 사용하면 다양한 제조사의 500개 이상의 크로마토그래피 기기와 Thermo Fisher Scientific 단일/삼중 사중극자 및 HRAM 질량분석기를 손쉽게 관리할 수 있습니다.
워크스테이션
워크스테이션
Instruments, intelligence, insight
Chromeleon CDS는 사용 편의성, 포괄적인 장비 제어, 자동 데이터 분석 및 유연한 보고 기능을 제공합니다.
  • eWorkflow 절차를 사용하여 오류를 제거하고 교육 간소화 
  • Smart Startup 과 Intelligent Run Control 기능으로 보다 "정확한 최초" 분석 결과 획득
  • 다이나믹 업데이트 및 스마트 도구 내장으로 데이터 처리, 검토 및 보고 속도 향상
자세히 알아보기
워크스테이션 연결(Workstation Connect)
워크스테이션 연결(Workstation Connect)
Security, sharing, support
여러 워크스테이션을 소규모 네트워크로 전환하여 추가적인 노력이나 비용 없이 엔터프라이즈의 다양한 이점을 경험하세요.
  • 원격 기기 제어 및 데이터 처리
  • 표준으로 제공되는 규정 준수 및 데이터 무결성 도구
  • 별도의 서버 없이도 데이터 공유 및 보안 향상
  • 지원 대응 시간 보장
자세히 알아보기
엔터프라이즈
엔터프라이즈
Compliance, connectivity, confidence
하나의 실험실에서 글로벌, 다중 사이트, 클라우드 기반 배포에 이르기까지 과학 비즈니스 및 디지털 혁신 목표를 지원합니다. 
  • 단일 소프트웨어에서 기기, 절차 및 프로토콜 관리
  • 전체 로컬 작업과 동일한 성능으로 여러 사이트를 중앙 데이터 서버에 연결
  • 다른 정보 처리 솔루션과 통합: LIMS, LES 또는 ELN
자세히 알아보기
Thermo Fisher Scientific의 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 실험실, IT, 질량분석기(MS) 등 분석 용도 및 목적에 따라 다양한 형식을 지원합니다.
실험실을 위한 설계 | Analyze without compromise
실험실을 위한 설계
Analyze without compromise
  • 규정 준수 및 생산성 요구 사항 충족
  • 크로마토그래피, CE 및 MS(HRAM 포함)용으로 설계
  • 맞춤형 사용자 인터페이스
  • 스프레드시트 기반 사용자 지정 보고 엔진 강화
  • 보다 “정확한 최초 분석 결과” 제공
자세히 알아보기
IT를 위한 설계 |  Standardize without compromise
IT를 위한 설계
Standardize without compromise
  • 안정성 및 데이터 보안 요구 사항 충족
  • 비즈니스 연속성 보장
  • 성능에 영향을 주지 않고 1000명 이상의 사용자/기기/워크스테이션 연결 가능
  • 중앙 집중식 관리의 이점
  • 강력하고 안정적인 ROI
  • 인프라에 적응하는 능력
자세히 알아보기
규정 준수를 위한 설계 | Optimize without compromise
규정 준수를 위한 설계
Optimize without compromise
  • 내장 기능을 활용하여 검증된 상태를 설정하고 유지 
  • 자동화된 데이터 관리 작업 예약
  • 최신 규정 요구 사항을 손쉽게 충족
  • 중앙 집중식 데이터 및 감사 추적 검토를 통한 간소화
  • 엄격한 테스트의 이점
자세히 알아보기
MS를 위한 설계 | Specialize without compromise
질량분석기(MS)를 위한 설계
Specialize without compromise
  • MS 생산성 도구를 활용하여 최대 10배 빠른 처리 속도
  • UI를 자유롭게 사용하면서 백그라운드 처리 최적화
  • 내장된 MS 워크플로 패키지 및 보고서 템플릿 활용
  • 교차 기술 확인을 통해 결과의 신뢰성 향상
자세히 알아보기
웨비나, 백서, 실제 활용사례 등 Thermo Fisher Scientific에서 제공하는 유용한 자료를 통해 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS) 최신 정보를 확인하세요.
품질 지원
On-demand 웨비나 시리즈: Built for Quality without compromise
이 시리즈는 최신 CDS가 어떻게 설계 및 개발부터 데이터 무결성 유지 도구 제공, 간편한 검증 및 유효성 검사에 이르기까지 강력하고 신뢰할 수 있는 소프트웨어를 제공할 수 있는지 보여줍니다.
지금 등록하기 ›
IT를 위한 설계
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS): 현재 클라우드 사용 가능 범위
전 세계의 과학 기반 산업에서 클라우드 컴퓨팅과 인프라를 활용하고 있습니다.  Chromeleon CDS와 같은 실험실 기반 소프트웨어를 클라우드에 배포할 준비가 되셨습니까?
백서(White paper) 다운로드 ›
Built for the Lab
제약회사의 보안, 품질 및 신뢰를 위한 Chromeleon CDS
호주 Ego Pharmaceutical이 실험실 소프트웨어 Chromeleon CDS를 선택하는 데 사용된 프로세스를 공유합니다.
모든 리소스를 확인하려면 Chromeleon University를 방문하십시오.
Built for compliance. Built for productivity.
이 솔루션은 추적 기능, 신뢰성 향상 및 QA/QC를 위해 설계된 완전한 엔터프라이즈용 솔루션으로서, 사용이 매우 간편하며 몇 번의 마우스 클릭으로도 "최초 검사에서 정확한" 결과를 얻을 수 있습니다. Chromeleon 7.3.2 CDS를 통해 규정 준수에의 어려움을 해결하세요.
자세히 알아보기
Built for development. Built for for QC.
단일 소프트웨어 플랫폼 내에서 개발에서 품질 관리로 원활하게 전환하고 향상된 효율성과 성능을 활용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
오일, 가스 및 화학 검사 솔루션을 간소화합니다.
크로마토그래피 실험실의 생산성을 높이고, 처리 시간을 단축하며, 업계 규정 준수를 보장합니다.
자세히 알아보기
더 안전한 환경을 만드세요.
환경 위협이 지속적으로 증가하면서 이와 함께 관련 표준 및 규정 준수 요건도 까다로워지고 있습니다. Chromeleon CDS는 분석을 실행하고 맞춤형 환경 보고서를 작성하는 빠르고 간단한 방법을 제공합니다.
자세히 알아보기
식품 분석 요구 사항을 충족하세요.
자동화된 시료 전처리, 즉시 실행 가능한 분석법 템플릿, 실험실 기술자의 작업을 간소화하는 데이터 분석 솔루션을 통해 고품질 결과를 생성합니다.
자세히 알아보기
Built for compliance. Built for productivity.
이 솔루션은 추적 기능, 신뢰성 향상 및 QA/QC를 위해 설계된 완전한 엔터프라이즈용 솔루션으로서, 사용이 매우 간편하며 몇 번의 마우스 클릭으로도 "최초 검사에서 정확한" 결과를 얻을 수 있습니다. Chromeleon 7.3.2 CDS를 통해 규정 준수에의 어려움을 해결하세요.
자세히 알아보기
Built for development. Built for for QC.
단일 소프트웨어 플랫폼 내에서 개발에서 품질 관리로 원활하게 전환하고 향상된 효율성과 성능을 활용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
오일, 가스 및 화학 검사 솔루션을 간소화합니다.
크로마토그래피 실험실의 생산성을 높이고, 처리 시간을 단축하며, 업계 규정 준수를 보장합니다.
자세히 알아보기
더 안전한 환경을 만드세요.
환경 위협이 지속적으로 증가하면서 이와 함께 관련 표준 및 규정 준수 요건도 까다로워지고 있습니다. Chromeleon CDS는 분석을 실행하고 맞춤형 환경 보고서를 작성하는 빠르고 간단한 방법을 제공합니다.
자세히 알아보기
식품 분석 요구 사항을 충족하세요.
자동화된 시료 전처리, 즉시 실행 가능한 분석법 템플릿, 실험실 기술자의 작업을 간소화하는 데이터 분석 솔루션을 통해 고품질 결과를 생성합니다.
자세히 알아보기
LC 분석법 개발 시스템
LC 분석법 개발 시스템
Thermo Scientific Vanquish Method Development (U)HPLC 시스템을 사용하여 LC 분석법 개발을 가속화하고 자동화하세요.
ChromSword Chromeleon Connect 소프트웨어를 사용하여 완전 자동화된 분석법 개발을 달성하고 Chromeleon 7 확장 팩 ICH 템플릿을 사용하여 분석법 검증을 가속화할 수 있습니다.
자세히 알아보기
최신 HPLC 리소스
GC 및 GC-MS 시스템
모듈식 GC/GC-MS 시스템으로 기기 가동 시간을 늘리고 시료 처리량을 극대화하며 빠른 투자 수익을 실현하여 비용을 절감하고 분석 결과에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.
Chromeleon CDS 내 SmartStatus 기기 모니터링을 통해 유지보수 및 소모품에 대한 데이터 기반 의사 결정을 내리고 문제가 발생하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.
자세히 알아보기
최신 GC/GC-MS 리소스
이온 크로마토그래피 시스템(IC)
단순한 분석부터 복잡한 분석까지, Chromeleon CDS가 지원하는 다양한 이온 크로마토그래피 시스템으로 신뢰성 있는 분석을 할 수 있습니다. 
Chromeleon CDS 소프트웨어의 강력한 기능을 활용하여 이온 크로마토그래피 시스템의 모든 기능과 성능을 활용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
최신 IC 리소스
Thermo Scientific MAM 2.0
당사는 업계 리더들과 긴밀히 협력하여 목적에 맞는 원활한 MAM 솔루션을 개발해 왔습니다.
신약 개발 및 제조 QC를 연결하는 규정 준수 지원 엔터프라이즈 MAM 데이터 시스템 내에서 프로세스를 구축하여 데이터와 지식을 원활하게 공유할 수 있습니다.
자세히 알아보기
최신 질량분석 리소스
SampleManager LIMS 소프트웨어
Thermo Scientific SampleManager LIMS, SDMS, ELN 및 LES 소프트웨어를 사용하여 생산성을 높이고, 규정 준수를 보장하며, 프로세스를 간소화하고, 조직 효율성을 개선할 수 있습니다.
실험실, 데이터 및 절차적 워크플로를 관리하고 Chromeleon CDS를 연결하여 비즈니스 전반의 규정 준수 및 생산성을 높입니다.
자세히 알아보기
최신 SampleManager LIMS 리소스
247 기기 컨트롤러
최대 4대의 기기를 연결할 수 있는 Thermo Scientific 247 기기 컨트롤러는 기업용 Chromeleon CDS를 위해 특별히 설계된 작은 설치공간 및 유지보수 최소화 솔루션입니다.
표준 기기 PC에 비해 벤치 공간을 60% 절약하고 유지보수 비용을 90% 절감할 수 있습니다.
자세히 알아보기
최신 247 기기 컨트롤러 리소스
 Chromeleon CDS가 어떻게 실험실과 IT 부서 모두의 요구를 충족할 수 있도록 설계되었는지 자세히 알고 싶으십니까? 현재와 미래의 요구 사항에 대해 도움을 드릴 수 있도록 당사 담당자와 연결해 드립니다.