Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific GC 컬럼은 특정 응용 분야의 방법론적 요구를 초과하도록 설계되었습니다. 이 제품은 빠른 분석 시간과 함께 강력한 성능, 높은 수준의 재현성, 탁월한 비활성 및 감도를 제공합니다.
컬럼 | 권장 애플리케이션 |
---|---|
TraceGOLD TG-PAH GC 컬럼 | 이 열안정성 GC 컬럼을 규제되는 PAH의 신속한 분석에 사용할 수 있습니다. |
TraceGOLD TG-PBDE GC 컬럼 | 높은 BDE-209 반응으로 PBDE를 신속하게 분석하며 미국 EPA method 1614용으로 이상적입니다. |
TraceGOLD TG-XLBMS GC 컬럼 | 살충제, PCB 동족체 및 다방향족 탄화수소(PAH) 분석을 위해 이 저극성(low polarity), 낮은 블리드(bleed)의 GC 컬럼을 사용해 보십시오. |
TraceGOLD TG-VRX GC 컬럼 | 우수한 분해능과 빠른 분석 시간을 제공하며, 미국 EPA method 502.2, 524.2, 8021 및 8260에 이상적인 이 GC 칼럼으로 휘발성 유기 오염물질 및 방향성 물질을 분석할 수 있습니다. |
TraceGOLD TG-VMS GC 컬럼 | TraceGOLD TG-VMS GC 컬럼을 사용하여 휘발성 유기 오염물질 분석에서 우수한 분해능과 빠른 분석 시간을 달성할 수 있습니다. |
TraceGOLD TG-OCP I 및 II GC 컬럼 | 탁월한 피크 모양과 최고 수준의 재현성을 제공하는 이 초저 블리드(ultra-low bleed), 고감도 컬럼으로 유기염소계 살충제 및 제초제를 분석할 수 있습니다. 당사 독점의 조성(formulation)으로 까다로운 화합물의 분석을 용이하게 합니다. |
TraceGOLD TG-OPP I 및 II GC 컬럼 | 초저 블리드(ultra-low bleed), 탁월한 비활성 및 일관된 재현성으로 유기인계(organophosphorus) 살충제를 분석할 수 있습니다. 이 컬럼은 미국 EPA method 8141A에 이상적입니다. |
TraceGOLD TG-Dioxin GC 컬럼 | 독성 다이옥신 및 퓨란 동족체에 대해 고유 선택성을 가진 확인 GC 칼럼으로 이 열안정성 GC 컬럼을 사용하면 탁월한 성능과 재현성을 달성할 수 있습니다. |
다이옥신 및 PCB 분석용 TRACE GC 컬럼 | 다이옥신 및 PCB 분석에 최적화된 맞춤형 저극성(low polarity) 컬럼은 탁월한 성능과 재현성을 제공하고, 독성학적으로 가장 중요한 다이옥신 및 PCB 동족체를 광범위로 분석할 수 있습니다. |
특정 EPA 기법 전용 TRACE GC 컬럼 | 특수 설계된 캐필러리 GC 컬럼을 사용하여 확실하고 탁월한 성능으로 특정 EPA method를 수행할 수 있습니다. |
살충제용 TRACE GC 컬럼 | 살충제 및 제초제 분석에 대한 가장 엄격한 요건을 충족하는 GC 컬럼을 사용하여 유기인계 및 유기염소계 살충제를 식별할 수 있습니다. |
TRACE TR-BioDiesel GC 컬럼 | 바이오디젤 분석에서 높은 성능과 재현성으로 메탄올, fatty acid methyl ester(FAME) 및 글리세라이드(glycerides)를 측정할 수 있습니다. |
약물 남용 분석을 위한 TRACE GC 컬럼 | 높은 성능, 감도 및 재현성을 위해 설계된 GC 컬럼으로 암페타민(amphetamines), 코데인(codeine), 모르핀(morphine) 및 THC를 분석할 수 있습니다. |
TraceGOLD TG-VVOC B | 휘발성 아민(amine), 오존 전구체(ozone precursor), 공기 독소(air toxic) 등 고휘발성 화합물을 위해 탁월한 피크 모양과 우수한 안정성을 제공합니다. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.