Search Thermo Fisher Scientific
다양한 응용 분야에서 저극성(low polarity) 화합물 분석을 위한 효율적이고 안정성이 높은 컬럼으로서, 블리드(bleed) 또는 손상 위험 없이 최대 작동 온도를 견딜 수 있는 GC 고정상(예: 5% phenyl polycarborane siloxane, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane)을 특징으로 하는 Thermo Scientific GC 컬럼을 사용해 보십시오.
컬럼 | 권장 애플리케이션 |
---|---|
TraceGOLD TG-5MS GC 컬럼 | 이 컬럼은 기체 크로마토그래피에서 가장 널리 사용되는 5% 페닐(phenyl) MS 상을 사용합니다. |
SafeGuard가 있는 TraceGOLD TG-5MS GC 컬럼 | 이 컬럼의 Safeguard는 컬럼의 수명을 연장시키고 장기간에 걸쳐 보다 일관성 있는 결과를 보장합니다. |
TraceGOLD TG-5MT Metal GC 컬럼 | 이 컬럼은 고활성(highly active) 화합물로 작업 할 때에도 고온에서 더 우수한 안정성과 불활성(inertness)을 보장합니다. |
TraceGOLD TG-5SilMS GC 컬럼 | 폴리실록산(polysiloxane) 구조에 페닐기가 있어 향상된 열 안정성을 제공하고 블리드(bleed) 및 산화되려는 성질을 감소시킵니다. |
SafeGuard가 있는 TraceGOLD TG-5SILMS GC 컬럼 | 이 컬럼의 SafeGuard는 컬럼 수명 연장의 이점을 제공합니다. |
TraceGOLD TG-5MS AMINE GC 컬럼 | 이 컬럼을 사용하면 컬럼 프라이밍(priming) 없이 ppm 수준의 아민 분석이 가능합니다. |
TraceGOLD TG-5HT GC 컬럼 | 고온 GC 애플리케이션에 이상적인 이 컬럼을 사용하면 최대 400°C에서 작업이 가능합니다. |
TRACE TR-5 GC 컬럼 | 이 컬럼은 분석법 개발을 위한 탁월한 시작 컬럼으로서 필요한 대부분의 분리를 수행할 수 있습니다. |
TRACE TR-5MS GC 컬럼 | 이 컬럼은 많은 애플리케이션용으로, 인기있는 GC-MS 상을 특징으로 합니다. |
TRACE TR-5HT GC 컬럼 | 이 컬럼은 최고 온도 한계가 400°C로 높습니다. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.