중간 극성 GC 컬럼
까다로운 분리에 최적화된 고성능 컬럼
낮은 블리드(low bleed), 중간 극성의 cyano 및 phenyl polysiloxane Thermo Scientific™ 컬럼은 까다로운 분리에 요구되는 이상적인 강력성, 열 안정성, 성능을 제공하여 낮은 농도로 존재하는 분석물질의 분해능을 향상시키고 이로 인해 검출 한계가 향상됩니다. 
중간 극성 GC 컬럼
일반적인 응용 분야:
  • 염소계 및 니트로 방향족 화합물
  • 탄화수소
  • Polychlorobiphenyls(PCB)
  • 정유 가스
  • 가솔린류 유기물(GRO)
  • 남용 약물
  • 살충제
  • 정유
컬럼
권장 애플리케이션
TraceGOLD™ TG-35MS GC 컬럼페닐 함량이 높은 컬럼으로서 유용한 용리 순서, 머무름 시간 변화, 탁월한 피크 모양과 민감성을 보장하는 탁월한 비활성, polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)와 같은 활성 환경 화합물의 분리에 이상적인 안정성 및 성능 프로파일을 제공합니다.
TraceGOLD™ TG-35MS AMINE GC 컬럼아민과 염기성 화합물을 분석하는 사용되는 컬럼으로 화학적으로 변형된 튜빙 표면을 사용하여 피크 꼬리끌림 현상을 줄이고 컬럼 프라이밍(priming)이 필요하지 않습니다.
TraceGOLD™ TG-1301MS GC 컬럼고도로 비활성이며, 수명이 긴 이 컬럼은 ECD 및 MS와 같이 민감한 검출기가 있어도 낮은 블리드(low bleed), 뛰어난 재현성, 컬럼 간(column-to-column) 일관성을 제공합니다.
TraceGOLD™ TG-624SilMS GC 컬럼휘발성 유기물의 분석에 이상적인 성능과 안정성 프로파일을 가진 높은 비활성도를 가진 컬럼입니다.
TraceGOLD™ TG-1701MS GC 컬럼극성 증가를 위한 시아노(cyano) 및 페닐(phenyl) 기가 혼합된 컬럼으로, 극성이 낮은 컬럼과 비교하여 다른 용리 순서를 가지며, 확인 분석에 최적화된 컬럼입니다.
TraceGOLD™ TG-17MS GC 컬럼5% 페닐 컬럼보다 높은 극성을 필요로 하는 애플리케이션에 특히 적합하며, 탁월한 비활성으로 살충제와 같은 활성 화합물에 적합하며, 확인 분석에 이상적입니다.
TraceGOLD™ TG-17SilMS GC 컬럼탁월한 비활성을 가진 이 낮은 블리드(low-bleed) GC 컬럼은 활성 환경 화합물 분석시 분리를 최적화합니다.
TraceGOLD™ TG-225MS GC 컬럼휘발성 유기물의 분석에 최적화된, 높은 열 안정성 및 효율을 가진 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼입니다.
TraceGOLD™ TG-200MS GC 컬럼탁월한 비활성, 선택성을 가진 컬럼으로 까다로운 분리, 페닐 및 시아노 상을 분해할 수 없는 화합물을 위해 최적화된 용리 순서를 가집니다.
TRACE™ TR-35MS GC 컬럼매우 낮은 표면 활성을 갖지며, 낮은 블리드(low-bleed), 35% phenyl polysilphenylene-siloxane 컬럼입니다.
TRACE™ TR-1701 GC 컬럼광범위한 애플리케이션에서 분석법 개발을 위한 좋은 시작점을 제공하는 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼입니다.
TRACE™ TR-50MS GC 컬럼이 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼은 5% 페닐(phenyl) 컬럼보다 높은 온도 및 극성을 필요로 하는 애플리케이션에 특히 유용하며, 비활성으로 인해 피크 꼬리끌림 현상을 최소화하고 민감한 시료의 손상을 줄여줍니다.
TRACE™ TR-225 GC 컬럼오염된 캐리어(carrier) 가스로 인한 손상 위험을 최소화하기 위해 제조된, 강력한 50% cyanopropylphenyl polysiloxane 컬럼입니다.
TRACE™ TR-V1 GC 컬럼MS 검출 및 휘발성 분석물질(analyte)의 분석에 적합한 낮은 블리드(low-bleed), 두꺼운-필름(thick-film) 컬럼입니다.