Search Thermo Fisher Scientific
당사는 고극성 컬럼 및 분석하기 어려운 분리와 관련된 일반적인 문제를 극복하기 위해 특허받은 폴리머와 표면 처리 방법을 사용하여 Thermo Scientific™ GC 컬럼을 제조하였습니다.
컬럼 | 권장 애플리케이션 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-WaxMS GC 컬럼 | 극성이 불활성화된 표면을 가지고 있어 폴리머와 강하게 결합하는 이 컬럼을 사용하여 FAME를 분석해 보십시오. 이 컬럼은 실리콘 고체상보다 산화 및 강한 산성 또는 염기성 휘발성 물질에 의한 손상에 강하고 열안정성이 있습니다. |
SafeGuard가 있는 TraceGOLD™ TG-WaxMS GC 컬럼 | SafeGuard가 있어 성능 저하 없이 컬럼 수명이 연장되며 낮은 블리드(low-bleed)의 안정적인 컬럼으로 일관된 결과를 도출할 수 있습니다. |
TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal GC 컬럼 | 산화 및 강한 산성 또는 염기성 휘발성 물질에 의한 손상에 강한 이 열 안정성 컬럼은 탁월한 컬럼 간(column-to-column) 재현성을 보장합니다. |
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC 컬럼 | 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼으로 산화에 의한 손상을 예방하면서 높은 성능, 감도 및 재현성으로 유기산을 식별할 수 있습니다. |
TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC 컬럼 | 이 컬럼을 사용하여 유도체화(derivatization) 또는 컬럼 프라이밍(priming) 없이 높은 성능, 감도 및 재현성으로 염기성 분석물질을 식별할 수 있습니다. |
TraceGOLD™ TG-POLAR GC 컬럼 | 이 낮은 블리드(low-bleed)의 안정적인 컬럼을 사용하면 일관된 결과를 얻는 동시에 극성 컬럼에서 발생하는 일반적인 문제를 극복할 수 있습니다. |
TRACE™ TR-Wax GC 컬럼 | 가교 결합되고 완전히 불활성화된 폴리에틸렌-글리콜-기반 컬럼으로 모든 극성 화합물용으로 최적화된 이 컬럼을 사용하면 광범위한 극성 화합물을 분석할 수 있으며 짧은 사슬 알콜로도 우수한 피크 형태를 얻을 수 있습니다. |
TRACE™ TR-WaxMS GC 컬럼 | GC-MS 분석의 일부로서 고극성 분리를 위해 이 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼을 사용해보십시오. 이 컬럼은 특허받은 결합 기술을 사용하여 블리드(bleed)를 최소화하고 최대 작동 온도 범위를 확대하였습니다. |
TRACE™ TR-FFAP GC 컬럼 | 고온에서조차 분석이 까다로운 분리(difficult-to-analyze separation)를 탁월하고 강력하게 수행하기 위해, 산성 화합물 분석용으로 품질 검사를 거친 이 낮은 블리드(low-bleed) 컬럼을 사용해 보십시오. |
TRACE™ TR-FAME GC 컬럼 | Cis/trans 이성질체 분리, 다양한 불포화도를 가진 FAMEs 분리, MS 검출과 함께 사용되는 고극성 GC 애플리케이션을 위해 최적화된 이 시아노프로필페닐(cyanopropylphenyl)-기반 컬럼을 사용해 보십시오. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.