Search Thermo Fisher Scientific
극성 및 비극성 화합물 분석을 위해 설계된 이 Thermo Scientific™ GC 컬럼은 다공성의 중간-극성 상(phase)을 실질적으로 입자 방출이 없는 튜빙 벽에 적용하여 탁월한 컬럼 성능과 안정성을 보장할 뿐만 아니라 검출 시스템의 손상을 방지합니다.
컬럼 | 권장 애플리케이션 |
---|---|
TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Na2SO4 컬럼 | 극성 불포화 탄화수소의 선형 및 정량 분석에 이 칼럼을 사용하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC KCl Deactivation 컬럼 | 극성 불포화 탄화수소의 선형 및 정량 분석을 위해 이 칼럼을 선택하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC 컬럼 | PLOT 기술의 최신 혁신을 통합한 이 칼럼을 사용하여 AR/O2 및 기타 영구(permanent) 가스를 분리하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND Q GC 컬럼 | 실질적으로 입자 방출이 없는 이 비극성 PLOT 컬럼으로 CO2, 메탄 및 02/N2/CO의 일관되고 재현 가능한 분리를 달성하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND Q+ GC 컬럼 | 실질적으로 입자 방출이 없는 이 중간-극성 PLOT 컬럼으로 에탄, 에틸렌 및 아세틸렌을 일관성 있게 분리하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND S GC 컬럼 | 비극성 및 극성 화합물의 일관되고 재현 가능한 분석을 위해, 실질적으로 입자 방출이 없는 이 중간 극성 PLOT 컬럼을 선택하십시오. |
TracePLOT™ TG-BOND U GC 컬럼 | 비극성 및 극성 화합물의 일관되고 재현 가능한 분석을 위해 실질적으로 입자 방출이 없는 이 극성 디비닐벤젠 에틸렌 글리콜/디메틸아크릴레이트 PLOT 컬럼을 선택하십시오. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.