우수한 성능을 위해 설계되었습니다.
석유화학물질, 환경 오염물질, 살충제, 에센셜 오일, 약물 등 다양한 시료에 존재하는 비극성 화합물의 GC 및 GC-MS 분석에서 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 얻기 위해 당사의 불활성, 낮은 블리드(bleed), 100% 디메틸 폴리실록산 Thermo Scientific™ GC 컬럼을 사용해 보십시오.
비극성 기체 크로마토그래피 컬럼
일반적인 응용 분야:
  • 염소계 및 니트로 방향족 화합물
  • 탄화수소
  • 폴리염화비페닐(PCB)
  • 정유 가스
  • 가솔린류 유기물(GRO)
  • 남용 약물
  • 살충제
  • 에센셜 오일
컬럼
권장 애플리케이션
TraceGOLD™ TG-1MS GC 컬럼다양한 응용 분야에서 최적의 신호 대 잡음비(signal-to-noise ratio), 감도, MS 무결성을 제공하는 이 낮은 블리드(low bleed)의 안정적인 컬럼을 사용하여 일관적인 결과를 얻을 수 있습니다.
SafeGuard가 있는 TraceGOLD™ TG-1MS GC 컬럼석유화학물질(GRO 또는 가솔린류 유기물 포함), 정유 가스, 살충제 및 에센셜 오일 분석에 권장되는 이 낮은 블리드(low bleed)의 안정적인 GC 컬럼은 가드(guard)가 있어 컬럼 수명이 연장됩니다.
TraceGOLD™ TG-1MT Metal GC 컬럼활성도와 반응성이 높은 화합물을 분석할 때 최대 430˚C 까지 성능의 저하없이 작업할 수 있는 이 무극성 금속 컬럼으로 분석의 한계를 뛰어넘어 보십시오.
TRACE™ TR-1MS GC 컬럼이 낮은 블리드(low bleed)의 비극성 컬럼은 340-360°C의 높은 온도에서도 작동할 수 있는 불활성 상(phase)이 필요한 GC-MS 환경 분석에 탁월합니다.