Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Core HPLC 시스템으로 일상적인 루틴분석을 하는데 있어, 장비의 중단없이 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 현재 어떤 시스템을 사용하든 Vanquish Core로 간편하고 원활하게 전환할 수 있습니다. 조정 가능한 그래디언트 지연 부피를 포함한 일체의 분석법 이전 도구를 통해 시스템 전환이 용이합니다. 당사의 모든 Vanquish 제품군과 마찬가지로 Vanquish Core HPLC 시스템은 하드웨어 정밀도, 검출기 감도 및 작동의 간편함을 제공합니다.
고유의 조정 가능한 그래디언트 지연 부피(GDV) 및 다중 온도 조절 모드를 통해 기존 시스템과 일치하도록 분리를 조정합니다. 사용자는 시스템을 재설치하거나 재검증할 필요 없이 유휴 부피(idle volume)를 조정할 수 있습니다.
Thermo Scientific SmartFlow 펌핑 기술은 용리액 압축률 변화에 대한 자동 보상 기능이 있어 용리액 조성 및 배압에 상관없이 유속 및 그래디언트 정밀도를 보장합니다. 펌프는 최대 700 bar로 작동하며 2액(Binary), 4액(Quaternary) 및 이중-그래디언트(Dual-Gradient) 옵션으로 사용할 수 있습니다.
생산성 향상, 규정 준수 보장 및 원활한 실험실 운영을 위해 두 가지 구성 요소가 선택 사양으로 제공됩니다. Thermo Scientific Vanquish Solvent Monitor는 용매 수위를 모니터링하여 이동상 용매 채널이 마르지 않도록 하고 폐기물이 누출되는 것을 방지합니다. 한편, 터치스크린 방식의 Vanquish 사용자 인터페이스를 통해 시스템의 상태를 시각적으로 모니터링할 수 있습니다.
다양한 검출 옵션을 통해 분리 작업에서 최대한의 정보를 수집할 수 있습니다. 당사의 포트폴리오에는 다이오드 어레이 검출, 범용에 가까운 하전 에어로졸 검출, 형광 검출, 질량분석기 검출 등이 있습니다.
Vanquish Core HPLC 시스템은 제로에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 샤프한 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
Vanquish Core HPLC 시스템은 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 가진 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 통합됩니다. Thermo Scientific HPLC 시스템을 다른 CDS 및 MS 소프트웨어 프로그램과 연결하기 위해 standard instrument integration(SII) 패키지가 제공됩니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Core HPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양은 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 볼 수 있습니다.
카테고리 | Vanquish Core HPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 700 bar |
유속 범위 | 0-10 mL/min |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(400 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 등용매(Isocratic) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 아니오 |
pH 범위 | 1–13, 염화물 농도 최대 0.1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 분석법 이전 키트 사용 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-100 µL |
시료 냉각 | 예, 4-40°C 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 용량(표준) | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 |
시료주입기 확장 가능(옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-85°C 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 (옵션) |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 아니오 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Core HPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보세요.
Vanquish Core 2액 HPLC | Vanquish Core 4액 HPLC | Vanquish Core 등용매 HPLC | |
펌프
| Vanquish 2액 펌프 C | Vanquish 4액 펌프 C/CN | Vanquish 등용매 펌프 C |
자동시료주입기
| Vanquish 분할 시료주입기 C/CT | ||
시료 용량 확장(옵션)
| Vanquish 충전기 (옵션) | ||
컬럼 컴파트먼트
| Vanquish 컬럼 컴파트먼트 C | ||
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
| Viper UHPLC 피팅 키트 | ||
검출기
| HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 | ||
선택 가능한 구성 요소: Fraction Collector | 당사의 Vanquish Fraction Collector FT 페이지를 방문하세요. |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.