Vanquish Neo UHPLC 시스템
차세대 과학 혁신을 추구하는 연구자를 위한 Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 시스템은 재현가능한 나노, 캐필러리, 마이크로 플로우 LC-MS에 대한 언제나 최고의 성능을 제공합니다. 동급 최고의 Vanquish 플랫폼과 높은 수준의 혁신으로 초보 사용자뿐 아니라 전문 사용자의 LC-MS 생산성을 동일하게 개선합니다.
이상적인 HPLC 또는 UHPLC 시스템을 구성해보십시오
주요 특징
일체형 나노, 캐필러리, 마이크로 플로우 LC
Thermo Scientific ProFlow ™ XR 능동식 흐름 제어 펌프 기술은 나노에서 최대 1500bar 압력으로 최대 100μL/min의 우수한 머무름 시간 정밀성을 제공합니다. 바이알 바닥을 감지함으로써 제한적인 부피의 시료에서도 주입이 가능합니다.
생산성 속도 향상
빠른 시료 로딩, 컬럼 평형화, 매우 낮은 시스템 그래디언트 지연 부피는 분석법 오버헤드 시간을 줄이고 시료 처리량을 향상시키면서 MS 활용도를 높여 줍니다.
성능 극대화
고유한 저유속 분할 루프 자동시료주입기 설계로 시료 분산이 제한되고 시스템 캐리오버가 감소하며 시료 사용이 극대화됩니다. 측정 장치는 높은 주입 부피 직선성, 정밀도, 정확도를 통해 정량 분석을 개선합니다.
장기간 문제없는 분석
차세대 Thermo Scientific SmartInject 기술은 컬럼 수명 및 머무름 시간 정밀도를 향상시킵니다. 유지보수가 필요 없는 1500bar 호환 세라믹 밸브와 거의 0에 가까운 데드 볼륨의 Thermo Scientific Viper 및 nanoViper 피팅은 누출을 최소화하며 내구성이 있어 오랫동안 사용할 수 있습니다.
지능형 작동
Thermo Scientific Vanquish 사용자 인터페이스는 자동화된 절차와 안내를 통한 기기 유지보수, 문제해결 스크립트를 통해 워크업 및 원격 시스템 모니터링 및 제어를 제공하여 모든 사용자의 생산성을 향상시킵니다. 지능형 분석법 편집기 마법사는 분석법 파라미터와 설치된 소모품과의 호환성을 보장합니다.
원활한 LC-MS 통합
Vanquish Neo UHPLC 시스템은 고감도 LC-MS 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하며, 종합적인 ESI 소스 제품군을 통해 Thermo Scientific 질량분석기와 완벽하게 호환됩니다. 삼중 사중극자 MS 시스템으로 속도, 내구성, 감도를 활용하거나 Thermo Scientific Orbitrap MS 시스템을 사용하여 분해능, 질량 정확도, 다용도성을 활용하십시오.
동영상
시스템 사양
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Neo UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 추가 정보는 Vanquish Neo UHPLC 시스템 사양 시트를 다운로드하여 확인해 보십시오.
카테고리
Vanquish Neo UHPLC 시스템
최대 시스템 압력
1500 bar
유속 범위
1nl/min~100μL/min, 1nl 단위로 증가 
(100nl/min~100μL/min, 권장)
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정)
2액 (< 25nl)
생체적합성
pH 범위
2~10 
시스템 설계
통합형, 슬라이드-인 모듈 포함
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능
최대 머무름 시간 정밀도를 위한 능동식 흐름 제어
예, Thermo Scientific ProFlow XR 펌프 기술
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술
주입량 범위
표준: 0.01~25μL
옵션: 0.01~100μL
최대 500μL의 드로앤트랩(draw-and-trap) 사이클을 통한 고용량 트래핑 
시료 냉각
예, 4~40°C 
시료 용량(표준)
표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준
각각 54개의 바이알(≤ 1.5mL)을수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 타입도 이용 가능
+ 카루셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤10 mL) 용량
시료주입기 확장 가능(옵션)
없음
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트
예(선택 사항) 
실내 온도보다 최소 5K 높음(80⁰C까지)
강제 순환 공기
컬럼 컴파트먼트 예열기
수동식 (옵션)
컬럼 컴파트먼트 뒷단(post-column) 냉각기
아니오
검출기 선택
Orbitrap 질량분석기
삼중 사중극자 질량분석기
가변 파장 검출기 F
구성 선택사항: 분획 수집기(VFC, Fraction Collector) Vanquish Fraction Collector FT 페이지를 방문해보세요
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.