식품 진위 검사 및 라벨링
소비자 및 공공 보건 안전을 위한 식품 및 사료 진위 검사
오늘날 세계 경제에서 식료품이나 그 성분은 단일한 농장에서 조달하기도 하지만 세계의 여러 생산자, 제조자로부터 얻기도 합니다. 이러한 제품은 세계 각지로 수출되므로 진품인지 여부(authenticity)와 원산지를 검증하기 위해 라벨링 정확성(Truth-in-labeling) 규정이 있습니다. 그러나 식품 오염으로 인해 사회적 물의가 빚어지는 일이 반복되는 데서도 알 수 있듯 의도적인 불순물이나 모조품이 아니더라도 항상 어떤 단계에서든 문제가 발생할 여지는 있습니다.
당사의 전문가들은 소비자의 이익과 공공 보건을 지키기 위해 식품과 사료의 진위성을 검사하는 기술을 꾸준히 개발하고 있습니다.
전문가에게 문의하기
주요 식품 진위 검사 및 라벨링 카테고리
GMO 검사 제품군은 콩, 옥수수와 가공 식품의 GMO 특이 DNA 염기서열의 존재를 검출하기 위해 유럽을 비롯해 GMO를 승인한 대부분의 국가에서 승인된 모든 GMO를 검출하고 정량하는 보편적인 분석을 포함한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
실시간 동물종 PCR 검사 솔루션 제품군은 식품 및 사료에 포함된 소, 가금류, 반추 동물, 말, 돼지 육류의 DNA에 대한 고감도 분석 키트를 포함하고 있습니다. 
실험실에서 입증된 기술의 정확성과 신뢰성을 현장에 직접 도입해 보십시오. Thermo Scientific 휴대용 Raman 분석기는 위조 및 유해 물질을 즉시 식별할 수 있도록 현장에서 명확하고 확실한 결과를 제공합니다.
실험실에서 생산 라인에 이르기까지 제품 품질 및 생산 효율성을 개선합니다. Thermo Scientific NIR 및 FT-NIR 분석기는 직관적인 작동과 함께 성능, 전력, 지원의 고유한 조합을 통해 공정 및 품질 관리용 분석을 위한 표준을 제시합니다.
동위원소비 질량분석법은 식품의 진위성을 판별하는 데 있어 점점 더 중요한 도구로 자리잡고 있습니다. 예를 들어 수소 및 산소 동위원소나 탄소 및 질소 동위원소의 분포 변화는 농작물의 지리적 원산지 검증 프로세스를 확립하는 데 사용할 수 있습니다.
LC-MS 및 GC-MS
액체 크로마토그래피 및 가스 크로마토그래피 질량분석법(LC-MS 및 GC-MS)은 사전에 정의된 성분만을 표적화하여 분석하거나 불순물과 첨가제를 선별하여 식품 라벨링의 내용을 확인하는 데 사용됩니다.
주요 동영상
식품 사기 검사에서 윙윙거리는 경고음은 무엇입니까? 농장에서 실험실로 가는 꿀벌의 여행을 따라가십시오.
How Isotopes Can Help with Food Authenticity Control
How isotopes can help with food authenticity control
Isotopic analyses of foods have become a widespread tool to evaluate the quality, authenticity and origin of food products. See how IRMS technology is improving food quality.