펩타이드 맵핑
신속하고 정확한 단백질 서열 판정
펩타이드 맵핑은 생물학적 치료제 특성화 과정의 중요한 단계입니다. 단백질을 구성하는 펩타이드로 분해하여 생물 제제를 "bottom up" 특성화하는 것은 생물 제제 분자의 전체 시퀀스 커버리지를 확신하기 위해 필수적입니다.
신약 발견 및 개발에서 임상 시험 단계를 거쳐 생물학적 제제 생산 및 QA/QC에 이르기까지 펩타이드 맵핑은 주된 분석 방법으로 사용됩니다. 당사는 시작에서 종료 단계에 이르는 워크플로우에서 신뢰성과 재현성이 있으며 신속하고 사용이 간편하게 설계된 혁신적 기술의 고유한 조합을 제공합니다.
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기
이 페이지의 내용
펩타이드 맵핑 워크플로우
Peptide mapping workflow
단백질 분해
신속하고 재현성 있는 표준화된 단백질 분해
생물학적 제제 특성화에서 샘플 전처리의 커다란 진전을 이룬 Thermo Scientific SMART 분해 키트는 신속하고 간단한 시료 단백질 분해를 위해 고정화 트립신을 사용하며, 높은 재현성, 감도 및 우수한 데이터 품질을 자동화와 호환되는 형태로 제공합니다.
펩타이드 분리
고분해능 역상 펩타이드 분리
Thermo Scientific Acclaim VANQUISH C18 UHPLC 컬럼은 생물학적 치료제용 단백질에 대한 펩타이드 맵핑용으로 권장되며 탁월한 분리 기능을 제공하고 뚜렷한 피크를 얻게 해 줍니다. 이 컬럼은 금속 함량이 극히 낮은 초순수 실리카 기질을 사용하므로 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공합니다.
재현성이 있고 사용이 간편한 UHPLC
새로운 Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 플랫폼은 바이오 적합한 최첨단 2액 또는 4액 용매 혼합에서 최고의 성능을 제공합니다. Vanquish Flex 플랫폼은 펩타이드 크로마토그래피에서 정확도, 정밀도 및 감도에 있어서 새로운 기준을 제공하도록 설계되었습니다. 매우 안정적인 정체(retention) 시간으로 신약 발견, 개발 및 QC 환경에서 모든 펩타이드의 식별에 신뢰성을 제공합니다.
DAD, VWD 및 질량 분석 검출법과 함께 사용가능하며 관련 규정을 완전히 준수하는 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어는 UHPLC 시스템을 전체 신약 개발 파이프라인을 위한 시스템으로 만들어 줍니다.
펩타이드 질량 분석법
펩타이드 분석의 골드 스탠다드
하나의 질량 분석기로 펩타이드 맵핑 및 무손상 원형(intact) 특성 분석이 가능합니다. Orbitrap 기반 질량분석기의 Thermo Scientific Q Exactive 바이오제약 플랫폼은 탁월한 변성 및 비변성 MS 무손상 원형(intact) 분석 및 소단위의 하향식/중간 하향식 분석 기능을 현재 사용되는 가장 강력한 벤치탑 펩타이드 맵핑 장비에 더해 줍니다.
Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어와 결합할 경우 생물학적 치료제 특성 분석에 필요한 완벽한 통합 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다.
펩타이드 맵핑 소프트웨어
통합 상향식(bottom-up) 분석 및 원형(intact) 질량 특성 분석
Thermo Scientific BioPharma Finder 통합 소프트웨어를 통해 시간을 절약하고 더 많은 대상을 식별할 수 있습니다. 간단한 소프트웨어 워크플로우는 펩타이드 염기서열 검증과 모든 변종 및 변형의 식별을 모두 포함하면서 생물학적 치료제 특성 분석 단계를 순서대로 안내해 줍니다.
규정을 준수하는 LC 및 LC-MS 소프트웨어
Thermo Scientific Chromeleon 7.2 Chromatography Data System (CDS) 소프트웨어는 실험실 워크플로우를 간소화합니다. 이 소프트웨어는 규정을 준수하는 GxP 바이오 제약 생산 및 QA/QC 환경에서 탁월한 기기 제어, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
방법 생성에서 최종 보고에 이르는 기업 환경에서 일상적인 UHPLC 또는 LC-MS 펩타이드 맵핑 분석 실행이 가능합니다.
단백질 분해
신속하고 재현성 있는 표준화된 단백질 분해
생물학적 제제 특성화에서 샘플 전처리의 커다란 진전을 이룬 Thermo Scientific SMART 분해 키트는 신속하고 간단한 시료 단백질 분해를 위해 고정화 트립신을 사용하며, 높은 재현성, 감도 및 우수한 데이터 품질을 자동화와 호환되는 형태로 제공합니다.
펩타이드 분리
고분해능 역상 펩타이드 분리
Thermo Scientific Acclaim VANQUISH C18 UHPLC 컬럼은 생물학적 치료제용 단백질에 대한 펩타이드 맵핑용으로 권장되며 탁월한 분리 기능을 제공하고 뚜렷한 피크를 얻게 해 줍니다. 이 컬럼은 금속 함량이 극히 낮은 초순수 실리카 기질을 사용하므로 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공합니다.
재현성이 있고 사용이 간편한 UHPLC
새로운 Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 플랫폼은 바이오 적합한 최첨단 2액 또는 4액 용매 혼합에서 최고의 성능을 제공합니다. Vanquish Flex 플랫폼은 펩타이드 크로마토그래피에서 정확도, 정밀도 및 감도에 있어서 새로운 기준을 제공하도록 설계되었습니다. 매우 안정적인 정체(retention) 시간으로 신약 발견, 개발 및 QC 환경에서 모든 펩타이드의 식별에 신뢰성을 제공합니다.
DAD, VWD 및 질량 분석 검출법과 함께 사용가능하며 관련 규정을 완전히 준수하는 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어는 UHPLC 시스템을 전체 신약 개발 파이프라인을 위한 시스템으로 만들어 줍니다.
펩타이드 질량 분석법
펩타이드 분석의 골드 스탠다드
하나의 질량 분석기로 펩타이드 맵핑 및 무손상 원형(intact) 특성 분석이 가능합니다. Orbitrap 기반 질량분석기의 Thermo Scientific Q Exactive 바이오제약 플랫폼은 탁월한 변성 및 비변성 MS 무손상 원형(intact) 분석 및 소단위의 하향식/중간 하향식 분석 기능을 현재 사용되는 가장 강력한 벤치탑 펩타이드 맵핑 장비에 더해 줍니다.
Thermo Scientific BioPharma Finder 소프트웨어와 결합할 경우 생물학적 치료제 특성 분석에 필요한 완벽한 통합 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다.
펩타이드 맵핑 소프트웨어
통합 상향식(bottom-up) 분석 및 원형(intact) 질량 특성 분석
Thermo Scientific BioPharma Finder 통합 소프트웨어를 통해 시간을 절약하고 더 많은 대상을 식별할 수 있습니다. 간단한 소프트웨어 워크플로우는 펩타이드 염기서열 검증과 모든 변종 및 변형의 식별을 모두 포함하면서 생물학적 치료제 특성 분석 단계를 순서대로 안내해 줍니다.
규정을 준수하는 LC 및 LC-MS 소프트웨어
Thermo Scientific Chromeleon 7.2 Chromatography Data System (CDS) 소프트웨어는 실험실 워크플로우를 간소화합니다. 이 소프트웨어는 규정을 준수하는 GxP 바이오 제약 생산 및 QA/QC 환경에서 탁월한 기기 제어, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
방법 생성에서 최종 보고에 이르는 기업 환경에서 일상적인 UHPLC 또는 LC-MS 펩타이드 맵핑 분석 실행이 가능합니다.
주요 펩타이드 맵핑 동영상
아일랜드 국립 생물공정 연구소(National Institute for Bioprocessing Research and Training, NIBRT)의 전문가로부터 Kingfisher Duo Prime Purification 시스템, SMART Digest Kit, Vanquish UHPLC, Q Exactive BioPharma LC-MS/MS 및 BioPharma Finder Software를 활용한 최신 자동화 펩타이드 맵핑 애플리케이션에 대해 들어보십시오. 이와 같은 조합을 통해 현대 바이오 제약 분야의 상세한 특성 분석을 위한 효율적이고 안정적인 펩타이드 맵핑 워크플로우를 제공합니다.