Search Thermo Fisher Scientific
당사는 세포 이미징, 유세포분석 및 웨스턴 블로팅과 같은 다양한 응용 분야에서 1차 항체의 형광 검출에 사용할 수 있는 Invitrogen Alexa Fluor 및 Alexa Fluor Plus 2차 항체의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
Invitrogen Alexa Fluor 단백질 및 항체 콘주게이트는 다른 스펙트럼 유사 형광단 콘주게이트를 초과하는 형광 출력을 생성하며, 기존의 형광 2차 항체와 같이 쉽게 광표백되지 않습니다. 30,000개 이상의 논문을 통해 Alexa Fluor 염료 제품군은 지난 30년간 형광 이미징 분야에서 성공적으로 사용되었습니다.
희귀하거나 귀중한 시료에서 낮은 농도의 표적을 검출하고 시각화해야 합니까?
용도 | 이미징 및 형광 웨스턴 블로팅을 포함한 다양한 세포 분석 및 단백질 분석 응용 분야에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. | |||
응용 분야 | 세포 이미징
| |||
제품 특성 | 세포 이미징
멀티플렉스, 형광 웨스턴 블로팅
| |||
사용 가능한 표적 |
| |||
|
| |||
| ||||
사용 가능한 형광단 |
| |||
봉입제 호환성 |
권장:
| |||
고정제 호환성 |
| |||
소기관 염색 호환성 |
|
ReadyProbes 2차 항체는 밝으며 광안정적인 Alexa Fluor 488 및 Alexa Fluor 594 염료와 함께 콘주게이트되어 편리하고 강력한 라벨링을 제공합니다. 이 Alexa Fluor 2차 항체는 IgG 중사슬 및 생쥐 또는 토끼의 모든 등급의 면역글로불린 경사슬을 인식합니다. 다른 ReadyProbes 시약과 마찬가지로, 이 2차 항체는 편리한 드로퍼형 병 형식으로 제공됩니다. 피펫팅 또는 희석이 필요하지 않습니다. 세포 염색 시에는 버퍼 1mL당 2방울을 추가한 후, 아이콘 기반 프로토콜을 따르기만 하면 됩니다.
Alexa Fluor 488
|
Alexa Fluor 594
| |
---|---|---|
일반적인 필터 |
FITC
|
Texas Red
|
Ex/Em(nm) |
495/518
|
590/617
|
Donkey anti-mouse IgG 항체 콘주게이트 | ||
Goat anti-rabbit IgG 항체 콘주게이트 | ||
Donkey anti-rabbit IgG 항체 콘주게이트 | ||
Goat anti-mouse IgG 항체 콘주게이트 |
ReadyProbes Ready-to-Use Imaging Reagents에 대해 자세히 알아보기