기초 연구, 신약 개발 또는 공정개발을 위한 세포 분석은 올바른 조합의 시약 및 장비와 함께 글로벌 리더의 지원과 전문지식을 필요로 합니다. 저희는 기초 Cell Counting 부터 High Content Screening 및 Flow Cytometry까지 모든 life science 연구에서 가장 많이 사용되고 있는 시약들과 장비들을 제공하여 여러분이 연구 목표를 달성하고 그것을 실현시킬 수 있도록 도와드리겠습니다.
데모 테스트를 통해 확인해보세요!
  • 이 장비가 귀하의 연구의 특별한 요구를 맞춰 줄 수 있는지
  • 귀하의 연구가 성공하는데 당사가 어떤 점을 도와드릴 수 있는지
  • 현재의 워크플로우를 최적화 할 수 있는지
  • 세포분석 관련 가장 최신 장비들의 특징과 기능을 알려드립니다.
  • 당사가 제공하는 솔루션이 귀하의 연구에 적합한지를 결정하는데 도움이 됩니다.
Automated Cell Counters
단 몇 분만에 정확한 Cell counting이 가능합니다.
Automated Cell Counters– 단 몇 분만에 정확한 Cell counting이 가능합니다.
Invitrogen™ Countess II FL Automated Cell Counter
  • 모든 연구소의 요구사항을 충족시킬 수 있게 설계된 고성능 자동 Cell counter입니다.
  • Auto-focus 및 Auto-lighting 기능으로 유저 간의 가변성을 최소화하여 높은 정확도를 가지고 있습니다.
  • 10초 안에 결과를 볼 수 있을 만큼 빠른 스피드를 가지고 있습니다.
  • 최대 10명의 유저 프로필을 저장 할 수 있으며 built-in dilution calculator 기능을 탑재하고 있어 편리함을 제공합니다.
Western Blot Imaging Systems
충격적이게 쉬운 Western Blot Imaging
Western Blot Imaging Systems – 충격적이게 쉬운 Western Blot Imaging
Invitrogen™ iBright 1500 Series Imaging System: Chemiluminescent and Fluorescent blot imager
  • 자동화 기능들로 논문에 사용 가능한 품질의 데이터를 빠르게 얻을 수
    있습니다.
  • 최적의 exposure 시간을 신속하게 확인할 수 있는 Smart Exposure 기술을 가지고 있습니다.
  • 깔끔하고 간단한 인터페이스로 보다 쉽게 이미징을 할 수 있습니다.
Fluorometric Quantification
DNA 또는 RNA를 빠르고 정확하게 정량 합니다.
Fluorometric Quantification– DNA 또는 RNA를 빠르고 정확하게 정량 합니다.
Invitrogen™ Qubit 4 Fluorometer 
  • UV absorbance–based quantification 보다 더 나은 민감도를 가지고
    있습니다.
  • 샘플 당 3초 이내에 DNA, RNA, 단백질을 정확하게 정량 합니다.
  • 새로운 RNA IQ assay를 통해 degraded RNA를 빠르고 안정적으로
    감지합니다.
  • 1 μL 이하의 소량의 샘플로 정량화 할 수 있습니다.
Automated Western Blot
Processing
No shakers, no trays, no timers
Automated Western Blot Processing – No shakers, no trays, no timers.
Invitrogen™ iBind Automated Immunodetection System
  • 자동화 기능—Western blot immunodetection 워크플로우에 blocking, antibody binding, 및 wash 단계를 모두 포함하고 있습니다.
  • 최대 80%까지 Primary antibody 사용량을 절약 할 수 있습니다.
  • Flexibility—같거나 다른 Antibody 컨디션으로 mini 또는 midi blot 또는 6 vertically cut strips 가 가능합니다.
Digital Microscopes
다재 다능한 시스템으로 Cell imaging을 쉽게 할 수 있습니다.
Digital Microscopes– 다재 다능한 시스템으로 Cell imaging을 쉽게 할 수 있습니다.
Invitrogen™ EVOS M5000 Imaging System 
  • 유지보수, 조립, 정렬 또는 측정이 필요 없어 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • Autofocus, Z-stack, time-lapse imaging 및 confluency measurements와 자동cell counting을 포함한 single-click multi-channel 캡쳐 기능을 가지고
    있습니다.
  • Thermo Fisher Cloud imaging 앱을 사용할 수 있습니다.
Semi-dry Transfer System
Western Blot transfer의 Flexible solution
Semi-dry Transfer System – Western Blot transfer의 Flexible solution
Invitrogen™ Power Blotter
  • 4 mini 또는 2 midi gels을 트랜스퍼 할 수 있습니다.
  • PVDF 또는 nitrocellulose membrane 종류들과 함께 사용 가능합니다.
  • 광범위한 크기의 단백질에 높은 트랜스퍼 효율성을 가지고 있습니다.
Dry Transfer System
효율성, 균일성, 스피드를 모두 갖춘 Western transfer를 경험해보세요.
Dry Transfer System– 효율성, 균일성, 스피드를 모두 갖춘 Western transfer를 경험해보세요.
Invitrogen™ iBlot 2 Gel Transfer Device 
  • 7분안에 신속하게 트랜스퍼 할 수 있습니다.
  • Wet 방식, semi-dry 트랜스퍼 방식보다 높은 효율성을 가지고 있습니다.
  • 1 midi blot (8 x 13 cm)에서 최대 2 mini blots (8 x 13), 및 E-PAG gels 까지 다양하게 사용 가능합니다.
  • 터치 스크린 인터페이스, preprogrammed protocols 및 prepackaged ready-to-use stacks로 편리하게 사용할 수 있습니다.