Search Thermo Fisher Scientific
EVOS M5000 이미징 시스템은 4색 형광, 투과광 및 컬러 애플리케이션을 위한 완전 통합 디지털 도립 현미경(inverted microscope)입니다. 사용성을 고려한 인터페이스 설계, 고급 사양과 유연성을 갖춘 조명광 시스템, 정교한 자동 초점 메커니즘과 고해상도 CMOS 카메라 및 타임 랩스(time-lapse) 기능을 통해 몇 분 안에 출판물 품질의 이미지를 얻을 수 있습니다. EVOS M5000 시스템은 특허 받은 LED 광 큐브(light cube) 및 컬러 이미징 기술을 사용하여 H&E 염색된 조직 슬라이스와 같은 정량적 형광 및 컬러 샘플을 캡처할 수 있고, 탁월한 다용도성을 제공하며, 광범위한 이미징 작업에 이상적입니다.
그림 1. FFPE 8 μm 쥐의 장 단면에서 Movat’s Pentachrome 염색을 사용하여 증식(EdU 라벨링). 장샘(cypts)을 가로지르는 횡단면에서는 장샘(crypts) 기저부 근처에서 국부적으로 풍부하게 증식하는 세포를 보여주며 거리가 멀어지면서 감소하는 것을 보여줍니다. 증식하는 세포(갈색) 신호는 엘라스틴(검은색)과 핵(자주빛 회색)의 Verhoeff-Van Gieson 염색, 콜라겐(노란색)의 알코올성 샤프란 염색, 배상세포(파란색)를 표시하는 뮤신의 알시안 블루 염색 및 근육세포와 적혈구(빨간색)의 크로세인 스칼렛-산성 푹신 염색으로 구성된 Movat’s Pentachrome 염색에 대조되어 알아볼 수 있습니다. EVOS M5000 현미경에서 RGB 모드 조명을 사용하여 10X 대물렌즈로 이미지를 획득하였습니다.
그림 2. B-27 Plus 신경세포 배양 시스템에서 28일 동안 1차 쥐 대뇌피질 신경세포 배양. 28일차에 세포를 고정하고 MAP2, synapsin1/2 및 DAPI에 대한 항체로 염색했습니다.
그림 3. 생존 Jurkat 세포 및 열(60분 동안 60°C)로 인해 파괴된 Jurkat 세포를 50/50 비율로 혼합. 그 다음에 ReadyProbes 세포 생존도 키트(파란색/빨간색)를 사용하여 세포를 염색했습니다. 20x 대물렌즈를 사용하여 EVOS M5000 현미경에서 세포를 이미지화했습니다.
그림 4. 융모막을 포함한 트랜스제닉 형광 제브라피쉬(Fli1-강화된 녹색 형광 단백질), 24시간 후 수정 배아를 4% 파라포름알데히드에 고정한 다음 4x 위상 대물렌즈가 장착된 EVOS M5000 현미경을 사용하여 PBS에서 이미지화했습니다. GFP 오버레이를 포함한 위상 이미지가 표시됩니다.
Optics | 무한대 초점 광학 시스템, 등초점(parfocal) 거리가 45mm인 RMS 대물렌즈 |
---|---|
광원 | 조도 조절 가능 LED(라이트 큐브당 >50,000시간 수명), 특허 받은 표준 및 특수 라이트 큐브의 광범위한 선택 가능 |
라이트 큐브(미포함) | 일반적으로 사용되는 라이트 큐브 (Ex/Em):
|
대비(contrast) 방법 | 형광, 투과광(명시야 및 위상 대비) 및 RGB 컬러 조명 |
대물렌즈 터렛(turret) | 5개 렌즈 장착 가능(전방 장착) |
대물렌즈(미포함) | 고품질의 긴 작동 거리 및 커버슬립 보정 대물렌즈의 폭넓은 선택 가능 |
콘덴서(condenser) | 60mm 길이의 작동 거리 컨덴서, 명확한 조리개와 3상 환형을 갖춘 4개 위치 터렛 |
초점 메커니즘 | 마이크론 미만(0.150um)의 해상도로 자동 초점(단일 단계 정밀도) |
조동 및 미세 초점용 단일 조절 손잡이를 장착한 기계식 초점 휠(wheel) | |
스테이지(stage) | 메카니컬 X/Y 스테이지, 마이크론 미만 분해능으로 이동 범위 120mm x 80mm, 용기(vessel) 홀더를 지지하기 위한 드롭인 인서트 |
LCD 디스플레이 | 18.5" LCD 컬러 모니터 (1920 x 1080 픽셀) |
카메라 | 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) monochrome CMOS 센서 (3.45µm 픽셀 해상도) |
컴퓨터 | 4GB RAM의 내장 PC |
이미지 저장 | 16비트 흑백 TIFF 또는 PNG(12비트 dynamic range), 8비트 컬러 TIFF, PNG JPG 및 BMP |
저장 공간 | 10Gb SSD |
16Gb USB 3.0 메모리 스틱 | |
출력 포트 | 전원, USB 2.0 포트 4개, USB 3.0 포트 1개, 디스플레이 포트 1개, RJ45 네트워크 잭 1개 |
네트워킹 기능 | 이더넷 케이블 연결을 통해 Windows/SMB 네트워크로 연결 |
USB 3.0 WiFi 동글(dongle) | |
전원 공급 장치 | B형(북미) 전원 코드*가 있는 범용 전원 공급 장치(12V, 5A) |
크기 (W x H x D) | 18 x 23 x 18 inches |
무게 | 36 lb |
* (1) B형(북미) 전원 플러그를 사용하지 않는 지역에서는 국가별 전원 코드를 별도로 주문해야 한다는 점에 유의하십시오. AMEP4646 EVOS 전원 코드, C형(유럽) AMEP4708 EVOS 전원 코드, D형(인도/남아프리카) AMEP4645 EVOS 전원 코드, G형(영국) AMEP4649 EVOS 전원 코드, H형(이스라엘) AMEP4647 EVOS 전원 코드, I형(오스트레일리아) AMEP4782 전원 코드, I형(중국, CCC 인증) AMEP4786 전원 코드 J형(스위스) AMEP4648 EVOS 전원 코드, L형(이탈리아) |
그림 1. FFPE 8 μm 쥐의 장 단면에서 Movat’s Pentachrome 염색을 사용하여 증식(EdU 라벨링). 장샘(cypts)을 가로지르는 횡단면에서는 장샘(crypts) 기저부 근처에서 국부적으로 풍부하게 증식하는 세포를 보여주며 거리가 멀어지면서 감소하는 것을 보여줍니다. 증식하는 세포(갈색) 신호는 엘라스틴(검은색)과 핵(자주빛 회색)의 Verhoeff-Van Gieson 염색, 콜라겐(노란색)의 알코올성 샤프란 염색, 배상세포(파란색)를 표시하는 뮤신의 알시안 블루 염색 및 근육세포와 적혈구(빨간색)의 크로세인 스칼렛-산성 푹신 염색으로 구성된 Movat’s Pentachrome 염색에 대조되어 알아볼 수 있습니다. EVOS M5000 현미경에서 RGB 모드 조명을 사용하여 10X 대물렌즈로 이미지를 획득하였습니다.
그림 2. B-27 Plus 신경세포 배양 시스템에서 28일 동안 1차 쥐 대뇌피질 신경세포 배양. 28일차에 세포를 고정하고 MAP2, synapsin1/2 및 DAPI에 대한 항체로 염색했습니다.
그림 3. 생존 Jurkat 세포 및 열(60분 동안 60°C)로 인해 파괴된 Jurkat 세포를 50/50 비율로 혼합. 그 다음에 ReadyProbes 세포 생존도 키트(파란색/빨간색)를 사용하여 세포를 염색했습니다. 20x 대물렌즈를 사용하여 EVOS M5000 현미경에서 세포를 이미지화했습니다.
그림 4. 융모막을 포함한 트랜스제닉 형광 제브라피쉬(Fli1-강화된 녹색 형광 단백질), 24시간 후 수정 배아를 4% 파라포름알데히드에 고정한 다음 4x 위상 대물렌즈가 장착된 EVOS M5000 현미경을 사용하여 PBS에서 이미지화했습니다. GFP 오버레이를 포함한 위상 이미지가 표시됩니다.
Optics | 무한대 초점 광학 시스템, 등초점(parfocal) 거리가 45mm인 RMS 대물렌즈 |
---|---|
광원 | 조도 조절 가능 LED(라이트 큐브당 >50,000시간 수명), 특허 받은 표준 및 특수 라이트 큐브의 광범위한 선택 가능 |
라이트 큐브(미포함) | 일반적으로 사용되는 라이트 큐브 (Ex/Em):
|
대비(contrast) 방법 | 형광, 투과광(명시야 및 위상 대비) 및 RGB 컬러 조명 |
대물렌즈 터렛(turret) | 5개 렌즈 장착 가능(전방 장착) |
대물렌즈(미포함) | 고품질의 긴 작동 거리 및 커버슬립 보정 대물렌즈의 폭넓은 선택 가능 |
콘덴서(condenser) | 60mm 길이의 작동 거리 컨덴서, 명확한 조리개와 3상 환형을 갖춘 4개 위치 터렛 |
초점 메커니즘 | 마이크론 미만(0.150um)의 해상도로 자동 초점(단일 단계 정밀도) |
조동 및 미세 초점용 단일 조절 손잡이를 장착한 기계식 초점 휠(wheel) | |
스테이지(stage) | 메카니컬 X/Y 스테이지, 마이크론 미만 분해능으로 이동 범위 120mm x 80mm, 용기(vessel) 홀더를 지지하기 위한 드롭인 인서트 |
LCD 디스플레이 | 18.5" LCD 컬러 모니터 (1920 x 1080 픽셀) |
카메라 | 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) monochrome CMOS 센서 (3.45µm 픽셀 해상도) |
컴퓨터 | 4GB RAM의 내장 PC |
이미지 저장 | 16비트 흑백 TIFF 또는 PNG(12비트 dynamic range), 8비트 컬러 TIFF, PNG JPG 및 BMP |
저장 공간 | 10Gb SSD |
16Gb USB 3.0 메모리 스틱 | |
출력 포트 | 전원, USB 2.0 포트 4개, USB 3.0 포트 1개, 디스플레이 포트 1개, RJ45 네트워크 잭 1개 |
네트워킹 기능 | 이더넷 케이블 연결을 통해 Windows/SMB 네트워크로 연결 |
USB 3.0 WiFi 동글(dongle) | |
전원 공급 장치 | B형(북미) 전원 코드*가 있는 범용 전원 공급 장치(12V, 5A) |
크기 (W x H x D) | 18 x 23 x 18 inches |
무게 | 36 lb |
* (1) B형(북미) 전원 플러그를 사용하지 않는 지역에서는 국가별 전원 코드를 별도로 주문해야 한다는 점에 유의하십시오. AMEP4646 EVOS 전원 코드, C형(유럽) AMEP4708 EVOS 전원 코드, D형(인도/남아프리카) AMEP4645 EVOS 전원 코드, G형(영국) AMEP4649 EVOS 전원 코드, H형(이스라엘) AMEP4647 EVOS 전원 코드, I형(오스트레일리아) AMEP4782 전원 코드, I형(중국, CCC 인증) AMEP4786 전원 코드 J형(스위스) AMEP4648 EVOS 전원 코드, L형(이탈리아) |
Cell Analysis 워크플로우를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 찾아보십시오.