Search Thermo Fisher Scientific
Cell Imaging System은 투과광 현미경에 이상적인 기기입니다 정밀성과 고유한 디자인의 기능성을 결합한 EVOS® XL Cell Imaging System은 H&E 염색 및 면역조직화학 등의 색측정 어플리케이션에 적합합니다.
이미 EVOS® XL을 사용하고 계십니까? 소프트웨어 업데이트 & 알림 등록. 지금 EVOS® XL 등록하기
속성 | EVOS® XL 상세 |
---|---|
조명 | 광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간) |
조영법 | 형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차) |
대물렌즈 터릿 | 5개 위치, front-mounted control |
컨덴서 | 3개 위치. 밝은 영역 및 위상차 annuli |
컨덴서 작업 거리 | 53 mm |
스테이지 | X-Y 축 미세위치 제어 장치가 있는 기계적 "글라이드" 스테이지 교체형 vessel holder 이용가능 |
LCD 디스플레이 | 15” 고해상도 (1,024 x 768 pixels) 컬러 모니터, 틸트 조정가능 |
카메라 | 컬러: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 megapixels |
캡처 영상 | 컬러 카메라: 24-bit color TIFF 또는 PNG; JPEG, BMP (2,048 x 1,536 pixels |
출력 포트 | USB 포트 3개, DVI 포트 1개(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원) |
전원 | AC 어댑터; 입력 100240 V, 5060 Hz; 출력12 V DC/4.15 A |
크기 | 높이: 578 mm (22.8 in) 가로: 470 mm (18.5 in) |
무게 | 14.2 kg (31.4 lb) |
속성 | EVOS® XL 상세 |
---|---|
조명 | 광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간) |
조영법 | 형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차) |
대물렌즈 터릿 | 5개 위치, front-mounted control |
컨덴서 | 3개 위치. 밝은 영역 및 위상차 annuli |
컨덴서 작업 거리 | 53 mm |
스테이지 | X-Y 축 미세위치 제어 장치가 있는 기계적 "글라이드" 스테이지 교체형 vessel holder 이용가능 |
LCD 디스플레이 | 15” 고해상도 (1,024 x 768 pixels) 컬러 모니터, 틸트 조정가능 |
카메라 | 컬러: 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 megapixels |
캡처 영상 | 컬러 카메라: 24-bit color TIFF 또는 PNG; JPEG, BMP (2,048 x 1,536 pixels |
출력 포트 | USB 포트 3개, DVI 포트 1개(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원) |
전원 | AC 어댑터; 입력 100240 V, 5060 Hz; 출력12 V DC/4.15 A |
크기 | 높이: 578 mm (22.8 in) 가로: 470 mm (18.5 in) |
무게 | 14.2 kg (31.4 lb) |
EVOS® XL 리소스 | |
EVOS® XL 소프트웨어 업데이트 EVOS® XL 사용자 설명서 EVOS® XL Quick Start 가이드 | EVOS® 부속품 |