showcase.other.par.13541
EVOS® FL
Cell Imaging System
형광현미경 분야 혁신
강력하면서 사용하기 쉬운 EVOS® FL Cell Imaging System은 대부분의 형광현미경 어플리케이션에 적합한 유연성을 제공합니다. 정밀성과 고유한 디자인의 기능성을 결합한 EVOS® FL Cell Imaging System은 형광현미경 분야에 혁신을 일으켰습니다.
데모 요청
image-pod.par.85729.image.238.75.1
EVOS® FL Cell Imaging System으로 촬영한 아름다운 영상 갤러리 보기.
image-pod.par.14364.image.238.75.1
EVOS® Light Cube 선택 가이드를 이용해 완벽한 light cube와 reagent 조합 찾기.
image-pod.par.43062.image.238.75.1
교육 받은 담당자의 방문 데모를 요청하여 모두 경험해 보십시오.
이미 EVOS® FL을 사용하고 계십니까? 소프트웨어 업데이트 & 알림 등록.    지금 EVOS® FL 등록하기
EVOS® FL Cell Imaging System 사양
속성 EVOS® FL 상세
조명광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간)
조영법형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차)
대물렌즈 터릿5개 위치, 앞쪽에서 조절
형광 채널최대 4개 형광 light cube 동시 수용
컨덴서3개 위치 포함, 밝은 영역 및 위상차 annuli
컨덴서 작업 거리60 mm
스테이지X-Y 축 미세위치 제어 장치가 있는 기계적 "글라이드" 스테이지
교체형 vessel holder 이용가능
LCD 디스플레이15” 고해상도 (1,024 x 768 pixels) 컬러 모니터, 틸트 조정가능
카메라
흑백:
Sony ICX445 monochrome CCD,
1/3” 1,280 x 960, 1.3 megapixels
컬러:
Sony ICX285AQ color CCD,
2/3” 1,360 x 1,024, 1.4 megapixels
캡처 영상
흑백 카메라:
16-bit monochrome TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG;
JPEG, BMP (1,280 x 960 pixels)
Color camera:
16-bit color TIFF or PNG (12-bit dynamic range); 24-bit color TIFF or PNG;
JPEG, BMP (1,360 x 1,024 pixels)
출력 포트USB 포트 3개, DVI 포트 1개(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원)
전원AC 어댑터
크기높이: 578 mm (22.8 in)
가로: 470 mm (18.5 in)
세로: 355 mm (14.0 in)
무게15.3 kg (33.7 lb)
EVOS® FL Cell Imaging System 인용
EVOS® FL Cell Imaging System 사양
속성 EVOS® FL 상세
조명광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간)
조영법형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차)
대물렌즈 터릿5개 위치, 앞쪽에서 조절
형광 채널최대 4개 형광 light cube 동시 수용
컨덴서3개 위치 포함, 밝은 영역 및 위상차 annuli
컨덴서 작업 거리60 mm
스테이지X-Y 축 미세위치 제어 장치가 있는 기계적 "글라이드" 스테이지
교체형 vessel holder 이용가능
LCD 디스플레이15” 고해상도 (1,024 x 768 pixels) 컬러 모니터, 틸트 조정가능
카메라
흑백:
Sony ICX445 monochrome CCD,
1/3” 1,280 x 960, 1.3 megapixels
컬러:
Sony ICX285AQ color CCD,
2/3” 1,360 x 1,024, 1.4 megapixels
캡처 영상
흑백 카메라:
16-bit monochrome TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG;
JPEG, BMP (1,280 x 960 pixels)
Color camera:
16-bit color TIFF or PNG (12-bit dynamic range); 24-bit color TIFF or PNG;
JPEG, BMP (1,360 x 1,024 pixels)
출력 포트USB 포트 3개, DVI 포트 1개(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원)
전원AC 어댑터
크기높이: 578 mm (22.8 in)
가로: 470 mm (18.5 in)
세로: 355 mm (14.0 in)
무게15.3 kg (33.7 lb)
EVOS® FL Cell Imaging System 인용
EVOS® FL 어플리케이션 비디오