evos-fl-auto-cell-img-sys-showcase-v2
EVOS® FL Auto Cell Imaging System
The EVOS ® FL Auto EVOS® 은 EVOS® 제품의 모니터 터치 기능 등의 간편성을 통해 area scanning, image stitching, time-lapse imaging이 가능한 자동 영상 플랫폼으로 발전해 왔습니다. 또한 어떤 실험실에도 부담이 없는 가격입니다.
NEW! EVOS® Onstage Incubator
EVOS® FL Auto Imaging System에 맞게 특별히 고안된 EVOS® Onstage Incubator는 생리적 및 비생리적 조건 모두에서 살아있는 세포의 time-lapse imaging 시, 온도, 습도, 3가지 기체를 정밀하게 통제할 수 있는 환경 챔버입니다.
EVOS® Onstage Incubator에 대해 더 알아보기
image-pod.par.49488.image.238.75.1
EVOS® FL Auto로 촬영한 아름다운 영상과 time-lapse 비디오 갤러리 보기
image-pod.par.14364.image.238.75.1
EVOS® Light Cube 선택 가이드를 이용해 완벽한 light cube와 reagent 조합 찾기.
image-pod.par.69082.image.238.75.1
교육 받은 담당자의 방문 데모를 요청하여 모두 경험해 보십시오.
이미 EVOS® FL Auto를 사용하고 계십니까? 소프트웨어 업데이트 & 알림 등록.    지금 FL Auto 등록하기
왜 EVOS® FL Auto일까요?
강력
스테이지 이동, 필터 및 피사체 변경, 포커스 및 노출 등 EVOS® FL Auto Cell Imaging System이 어려운 부분을 자동으로 처리합니다. 파라미터만 설정하고 나머지는 EVOS® FL Auto에게 맡기십시오. Area scanning, automated cell imaging, image stitching, time-lapse imaging에 완벽합니다.
우수
다른 모든 EVOS® system과 마찬가지로 EVOS® FL Auto에도 고품질 카메라와 광학계가 있어 필요로 하는 출판 품질 영상을 얻을 수 있습니다.
유연
EVOS® FL Auto는 분리된 컬러 및 흑백 카메라와 최대 4가지 형광 light cube 및 5개 대물렌즈로 실제 모든 세포 영상 어플리케이션에 사용할 수 있어 여러분의 실험실 또는 분과에 완벽한 장비입니다.
직관적
다른 모든 EVOS® system과 마찬가지로 EVOS® FL Auto system의 사용자 인터페이스는 사용자의 숙련도와 무관하게 쉽게 이용할 수 있도록 만들어져있어 조금만 배우면 멋진 영상을 촬영할 수 있습니다.
경제적
EVOS® FL Auto는 연구자에게 기존 자동 현미경 보다 매우 적은 비용으로 완벽한 자동 영상 시스템의 장점을 제공합니다. EVOS® FL Auto는 본사 고유의 EVOS® LED light cube (수명 >50,000시간)을 사용하여 운영비를 줄입니다. 아크 램프를 새 것으로 바꾸어 가며 사용하는 것은 옛날 일입니다.
EVOS® FL Auto Cell Imaging System 사양
속성 EVOS® FL Auto Detail
조명광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간)
조영법형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차)
대물렌즈 터릿5개 위치
컨덴서 작업 거리60 mm
스테이지자동 X-Y 스캐닝 스테이지, 교체형 vessel holder 이용가능
LCD 디스플레이22” 고해상도 터치 스크린 컬러 모니터
카메라
듀얼(흑색 및 컬러 카메라):
  • 흑백: 고민감도 interline CCD
  • 컬러: 고민감도 CMOS; 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 megapixels
캡처 영상
흑백 카메라:
16-bit monochrome TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG; JPEG, BMP (1,280 x 960 pixels)
비디오: WMV 파일
컬러 카메라:
16-bit color TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG;
JPEG, BMP (1,360 x 1,024 pixels)
출력 포트다중 USB 포트, 1 DVI 어댑터 디스플레이 출력(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원)
전원AC 어댑터
크기높이: 322 mm (12.7 in)
가로: 472 mm (18.6 in)
세로: 343 mm (13.5 in)
무게20.0 kg (44.1 lb)
왜 EVOS® FL Auto일까요?
강력
스테이지 이동, 필터 및 피사체 변경, 포커스 및 노출 등 EVOS® FL Auto Cell Imaging System이 어려운 부분을 자동으로 처리합니다. 파라미터만 설정하고 나머지는 EVOS® FL Auto에게 맡기십시오. Area scanning, automated cell imaging, image stitching, time-lapse imaging에 완벽합니다.
우수
다른 모든 EVOS® system과 마찬가지로 EVOS® FL Auto에도 고품질 카메라와 광학계가 있어 필요로 하는 출판 품질 영상을 얻을 수 있습니다.
유연
EVOS® FL Auto는 분리된 컬러 및 흑백 카메라와 최대 4가지 형광 light cube 및 5개 대물렌즈로 실제 모든 세포 영상 어플리케이션에 사용할 수 있어 여러분의 실험실 또는 분과에 완벽한 장비입니다.
직관적
다른 모든 EVOS® system과 마찬가지로 EVOS® FL Auto system의 사용자 인터페이스는 사용자의 숙련도와 무관하게 쉽게 이용할 수 있도록 만들어져있어 조금만 배우면 멋진 영상을 촬영할 수 있습니다.
경제적
EVOS® FL Auto는 연구자에게 기존 자동 현미경 보다 매우 적은 비용으로 완벽한 자동 영상 시스템의 장점을 제공합니다. EVOS® FL Auto는 본사 고유의 EVOS® LED light cube (수명 >50,000시간)을 사용하여 운영비를 줄입니다. 아크 램프를 새 것으로 바꾸어 가며 사용하는 것은 옛날 일입니다.
EVOS® FL Auto Cell Imaging System 사양
속성 EVOS® FL Auto Detail
조명광도 조정이 가능한 LED (light cube당 수명 >50,000시간)
조영법형광 및 투과광(밝은 영역 및 위상 차)
대물렌즈 터릿5개 위치
컨덴서 작업 거리60 mm
스테이지자동 X-Y 스캐닝 스테이지, 교체형 vessel holder 이용가능
LCD 디스플레이22” 고해상도 터치 스크린 컬러 모니터
카메라
듀얼(흑색 및 컬러 카메라):
  • 흑백: 고민감도 interline CCD
  • 컬러: 고민감도 CMOS; 1/2” 2,048 x 1,536, 3.1 megapixels
캡처 영상
흑백 카메라:
16-bit monochrome TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG; JPEG, BMP (1,280 x 960 pixels)
비디오: WMV 파일
컬러 카메라:
16-bit color TIFF 또는 PNG (12-bit 역동 범위); 24-bit color TIFF 또는 PNG;
JPEG, BMP (1,360 x 1,024 pixels)
출력 포트다중 USB 포트, 1 DVI 어댑터 디스플레이 출력(USB 직접 출력 및 네트워크를 통한 저장 지원)
전원AC 어댑터
크기높이: 322 mm (12.7 in)
가로: 472 mm (18.6 in)
세로: 343 mm (13.5 in)
무게20.0 kg (44.1 lb)