Invitrogen EVOS M7000 Imaging System
강력하고, 유연하며, 직관적이고, 빠른 완전 자동화 시스템
Invitrogen EVOS M7000 이미징 시스템은 고성능의 빠르고 자동화된 이미징 기능을 제공합니다. 이 시스템은 live-cell 분석, 이미지 타일링(image tiling), z-stacking과 같은 까다로운 세포 기반 이미징 애플리케이션을 간단히 할 수 있는 첨단 기능으로 설계되어 기기의 작동보다 이미징 및 데이터 획득에 집중할 수 있습니다.
데모 요청견적 요청
  • 속도—3개의 형광 채널에서 5분 이내에 96-웰 플레이트를 스캔합니다.
  • 유연성—사용자가 교체할 수 있는 20가지 이상의 LED 라이트 큐브(light cube), 듀얼 카메라(흑백 및 컬러), 1.25x에서 100x까지의 다양한 대물렌즈 및 여러 개의 용기 홀더(vessel holder)로 시스템을 맞춤화할 수 있습니다.
  • 타임 랩스(time-lapse) live-cell 이미징—정상산소(normoxic) 상태 또는 저산소(hypoxic) 상태로 온도, 습도 및 가스를 정밀하게 제어하기 위한 온스테이지(onstage) 인큐베이터 옵션을 사용하면 생리학적 조건 하에서 광범위한 생물학적 연구가 가능합니다.
  • 두 가지 카메라, 성능에 대한 타협 없음—모든 시스템에는 형광 이미징 및 정량에 최적화된 전용의 고감도 흑백 카메라와 비색(colorimetric) 이미징에 최적화된 전용의 고해상도 컬러 카메라, 두 가지 카메라가 있습니다.
  • 영역 보기(Area view)—단일 필드(single-field) 모드와 저배율 및 고배율 스캔 모드 사이를 빠르고 원활하게 이동하여 관심 영역을 쉽게 정의하고 캡처할 수 있습니다.
  • 자동화—신속한 스테이지 이동 및 자동화된 루틴과 같은 시간 절약 기능은 실험을 완료하는데 필요한 시간을 줄여 고처리량, 높은 데이터 품질 및 향상된 실험 재현성을 제공합니다.
  • 데이터 분석—세포 계수(counting) 및 변화를 측정하는데 사용할 수 있는 이미지 분할 및 분류를 위한 강력한 도구를 제공하는 고급 소프트웨어 패키지(옵션)인 Invitrogen Celleste 이미지 분석 소프트웨어와 결합하여 광범위한 정량 이미징 및 통계 분석이 가능합니다.
EVOS M7000 이미징 시스템은 다음과 같은 주요 장점을 제공합니다.
EVOS M7000 이미징 시스템을 사용하여 캡쳐된 이미지
Live Cell Imaging Solution using 40x objective
그림 1. 미토콘드리아 RFP를 발현하는 HeLa 세포가 6-웰 Falcon 플레이트에 도말되었습니다. 그런 다음 세포를 NucBlue Live로 염색하고 40x 대물렌즈(objective)를 사용하여 살아있는 세포 이미징 솔루션으로 이미지화했습니다(Cat. 번호 AMEP4983).
Image taken with the EVOS M7000 Imaging System
그림 2. Movat's Pentachrome 염색과 결합된 EdU 라벨링은 DAB와 다중 색상(multiple color) pentachrome 염색의 호환성을 보여줍니다. 쥐의 장샘(intestinal crypt)은 장샘 기저부 근처에 국소적으로 풍부하게 존재하는 세포의 증식을 보여주며 거리가 멀어지면서 감소하는 것을 보여줍니다. 증식하는 세포(갈색) 신호는 엘라스틴(검은색)과 핵(자주빛 회색)의 Verhoeff-Van Gieson 염색, 콜라겐(노란색)의 알코올성 샤프란 염색, 배상세포(파란색)를 표시하는 뮤신의 알시안 블루 염색 및 근육세포와 적혈구(빨간색)의 크로세인 스칼렛-산성 푹신 염색으로 구성된 Movat’s Pentachrome 염색에 대조되어 알아볼 수 있습니다.
시스템 및 하드웨어 사양(specification)
옵틱(Optics):무한대 초점 광학 시스템; 등초점(parfocal) 거리가 45 mm인 RMS‐threaded 대물렌즈
이미징 모드:형광, 투과광(명시야 및 위상차) 및 RGB 컬러 조명
광원:4개의 형광 라이트 큐브와 명시야를 위한 5개의 위치 챔버. 하드 코팅 필터 세트 및 수명이 50,000시간을 초과하는 LED 광원이 결합된 라이트 큐브. 다양한 종류의 표준 및 특수 라이트 큐브
이미징 방법:단일 색상, 다중 색상, 몽타주 또는 타일 스티치(tile-stitch)를 이용한 영역 스캔, 타임 랩스(time lapse), Z-stacking, 동영상 캡처
대물렌즈 용량:5‐위치 터렛(turret)
대물렌즈(미포함):고품질의 LWD 및 커버슬립-교정된 대물렌즈를 다양한 제품군으로 제공
콘덴서(condenser):60mm 길이의 작동 거리 콘덴서, 명확한 조리개와 3상 환형을 갖춘 4개 위치 터렛
스테이지(stage):메카니컬 X/Y 스캐닝(scanning) 스테이지. 마이크론 미만 분해능으로 이동 범위 120mm x 80mm, 장시간 스캔 중 샘플 고정용 용기(vessel) 홀더를 지지하기 위한 드롭인 인서트 및 잠금 장치 홀더
초점 메커니즘:마이크론 미만 해상도의 자동화된 초점 메커니즘
LCD 디스플레이:23" 고해상도 터치스크린 컬러 모니터(마우스로도 완전히 제어 가능), 1920x1080 픽셀 해상도
카메라:
  • 3.45µm 픽셀 해상도의 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) 흑백 CMOS 센서
  • 3.45 µm 픽셀 해상도의 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) 컬러 CMOS 센서
컴퓨터:Intel Core i7-8700 프로세서, 32 GB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD 및 Windows® 10을 실행하는 4GB 디스크리트 비디오 그래픽이 장착된 NVIDIA Quadro P1000이 장착된 외부 Dell PC
캡처된 이미지:16비트 RAW 흑백: TIFF, PNG
8-bit TIFF, PNG, JPG
동영상 및 타임-랩스(time-lapse): AVI, WMV
출력 포트:컴퓨터: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C; 5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A; 1 Serial; 2 DisplayPorts 1.2; 1 RJ-45; 2 PS/2; 1 UAJ; 1 Line-out
네트워킹 기능:이더넷 케이블 연결을 통해 Windows/SMB 네트워크로 연결
전원 공급 장치:국가별 전원 코드가 있는 24V AC 어댑터
크기(LxWxH)18x14x13 inches
457x330x356 mm
무게:16/35 (kg/lb)
EVOS M7000 이미징 시스템을 사용하여 캡쳐된 이미지
Live Cell Imaging Solution using 40x objective
그림 1. 미토콘드리아 RFP를 발현하는 HeLa 세포가 6-웰 Falcon 플레이트에 도말되었습니다. 그런 다음 세포를 NucBlue Live로 염색하고 40x 대물렌즈(objective)를 사용하여 살아있는 세포 이미징 솔루션으로 이미지화했습니다(Cat. 번호 AMEP4983).
Image taken with the EVOS M7000 Imaging System
그림 2. Movat's Pentachrome 염색과 결합된 EdU 라벨링은 DAB와 다중 색상(multiple color) pentachrome 염색의 호환성을 보여줍니다. 쥐의 장샘(intestinal crypt)은 장샘 기저부 근처에 국소적으로 풍부하게 존재하는 세포의 증식을 보여주며 거리가 멀어지면서 감소하는 것을 보여줍니다. 증식하는 세포(갈색) 신호는 엘라스틴(검은색)과 핵(자주빛 회색)의 Verhoeff-Van Gieson 염색, 콜라겐(노란색)의 알코올성 샤프란 염색, 배상세포(파란색)를 표시하는 뮤신의 알시안 블루 염색 및 근육세포와 적혈구(빨간색)의 크로세인 스칼렛-산성 푹신 염색으로 구성된 Movat’s Pentachrome 염색에 대조되어 알아볼 수 있습니다.
시스템 및 하드웨어 사양(specification)
옵틱(Optics):무한대 초점 광학 시스템; 등초점(parfocal) 거리가 45 mm인 RMS‐threaded 대물렌즈
이미징 모드:형광, 투과광(명시야 및 위상차) 및 RGB 컬러 조명
광원:4개의 형광 라이트 큐브와 명시야를 위한 5개의 위치 챔버. 하드 코팅 필터 세트 및 수명이 50,000시간을 초과하는 LED 광원이 결합된 라이트 큐브. 다양한 종류의 표준 및 특수 라이트 큐브
이미징 방법:단일 색상, 다중 색상, 몽타주 또는 타일 스티치(tile-stitch)를 이용한 영역 스캔, 타임 랩스(time lapse), Z-stacking, 동영상 캡처
대물렌즈 용량:5‐위치 터렛(turret)
대물렌즈(미포함):고품질의 LWD 및 커버슬립-교정된 대물렌즈를 다양한 제품군으로 제공
콘덴서(condenser):60mm 길이의 작동 거리 콘덴서, 명확한 조리개와 3상 환형을 갖춘 4개 위치 터렛
스테이지(stage):메카니컬 X/Y 스캐닝(scanning) 스테이지. 마이크론 미만 분해능으로 이동 범위 120mm x 80mm, 장시간 스캔 중 샘플 고정용 용기(vessel) 홀더를 지지하기 위한 드롭인 인서트 및 잠금 장치 홀더
초점 메커니즘:마이크론 미만 해상도의 자동화된 초점 메커니즘
LCD 디스플레이:23" 고해상도 터치스크린 컬러 모니터(마우스로도 완전히 제어 가능), 1920x1080 픽셀 해상도
카메라:
  • 3.45µm 픽셀 해상도의 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) 흑백 CMOS 센서
  • 3.45 µm 픽셀 해상도의 고감도 3.2 MP(2048 x 1536) 컬러 CMOS 센서
컴퓨터:Intel Core i7-8700 프로세서, 32 GB DDR4 RAM, 512 GB PCIe SSD 및 Windows® 10을 실행하는 4GB 디스크리트 비디오 그래픽이 장착된 NVIDIA Quadro P1000이 장착된 외부 Dell PC
캡처된 이미지:16비트 RAW 흑백: TIFF, PNG
8-bit TIFF, PNG, JPG
동영상 및 타임-랩스(time-lapse): AVI, WMV
출력 포트:컴퓨터: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C; 5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A; 1 Serial; 2 DisplayPorts 1.2; 1 RJ-45; 2 PS/2; 1 UAJ; 1 Line-out
네트워킹 기능:이더넷 케이블 연결을 통해 Windows/SMB 네트워크로 연결
전원 공급 장치:국가별 전원 코드가 있는 24V AC 어댑터
크기(LxWxH)18x14x13 inches
457x330x356 mm
무게:16/35 (kg/lb)
지원(Support)
Cell Analysis 지원 센터
Cell Analysis 워크플로우를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 찾아보십시오.