인공 지능으로 세포 카운팅을 더 높은 수준으로 끌어올립니다.
Thermo Fisher Scientific은 수동 hemocytometer 카운팅의 고된 작업, 시간 낭비, 주관성, 변동성 없이 정확하고 정밀한 세포 카운팅을 위해 모든 실험실의 요구를 충족하도록 설계된 두 가지의 고성능 자동 세포 카운터를 제공합니다. 인공 지능의 도움으로 전문가 세포 생물학자에 의해 개발된 Invitrogen Countess 3Countess 3 FL 기기는 거의 역설적으로 세포 생물학자처럼 생각하는 자동 세포 카운터입니다.
Countess 3 자동 세포 카운터는 brightfield 및 형광 모드 카운팅에서 매우 정확하고 정밀한 카운팅을 제공하도록 도와 까다로운 세포 샘플 유형에서도 단일 세포 워크플로우와 핵 카운팅이 가능합니다. 신속 캡쳐, 자동 저장 및 내장형 계산기와 같은 자동 기능으로 편의성과 시간 절약을 더했습니다. 수동으로 세포 카운팅을 해 왔거나 초기 세대 자동 카운터를 사용하는 경우, Countess 3 카운터로 카운팅 정확도와 워크플로우 효율성을 상당히 업그레이드 할 수 있습니다.  Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터는 모두 21 CFR Part 11 FDA 지침 준수 지원을 이용할 수 있으며 보안, 감사 및 전자 서명 (SAE) 소프트웨어를 사용합니다.
Countess 시스템을 이용한 단일 세포 분석
scRNA-Seq 및 scATAC-Seq를 위한 단일 세포 및 핵 카운팅에 초점을 둔 최신 애플리케이션 노트를 살펴보세요. 정밀한 단일 세포 카운팅 및 viability 평가로 연구를 향상시켜 보세요. 
자동 세포 카운팅 기능
신뢰성의 세포 카운팅
세포 생물학자에 의해 개발되고 인공 지능을 사용하는 알고리즘은 hemocytometer 카운팅의 정확성과 (유세포분석에 요구되는 비용이나 교육 없이) 유세포분석기의 정밀도를 제공합니다.
3D 가상 투어
가상의 Countess 기기를 통해 모든 특징과 기능을 원활하게 탐색하고 기능에 대해 심도있는 이해를 얻을 수 있습니다.  여러분의 컴퓨터에서 바로 Countess 자동 세포 카운터를 체험해보세요.
다양한 형광 어플리케이션
간단한 세포 카운팅을 넘어 viability, apoptosis, transfection 효율, 형광 단백질 발현 등에서 30초만큼 짧은 시간 내로 형광 시약을 사용하는 Countess 3 FL 자동 세포 카운터의 도움을 받을 수 있습니다.
안전성을 위한 빠른 세포 카운팅
혼잡하고 바쁜 실험실 및 감염성 질병의 전염을 피하기 위해 세포 배양 실험실 작업을 빠르게 수행합니다. 터치스크린은 콘솔과 연결되어 있어 쉽게 소독할 수 있습니다. 또한 자동 기능이 많아 세포 카운팅이 빠르기 때문에 세포 배양 작업을 보다 빠르게 완료할 수 있습니다.
친환경적인 Countess 재사용 슬라이드
편리한 일회용 슬라이드, 환경 친화적이고 경제적인 Countess 재사용 슬라이드 모두에 호환성이 있습니다.  실험실의 효율성을 유지하면서 지구에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
수동 세포 카운팅은 이제 안녕!
지루하고 시간이 오래 걸리는 작업에 지치셨나요? 동영상을 보신 후 서신을 보내고 진정서에 서명하여 실험실에서 수동 세포 카운팅을 영원히 끝내도록 설득해보세요. 실험실 프로세스를 간소화하고 세포 카운팅의 미래를 함께 수용할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.