Search Thermo Fisher Scientific
Countess 두 가지 모델 모두 까다로운 샘플에서도 우수한 정확도와 정밀도를 제공하도록 인공 지능 기능을 통합한 빠르고 간단한 자동 세포 카운터입니다. brightfield 세포 카운팅을 사용하는 Countess 3 자동 세포 카운터와 brightfield 및 형광 모드 둘다를 사용하는 Countess 3 FL 자동 세포 카운터 중에서 선택하십시오.
Countess 3 FL 자동 세포 카운터 | Countess 3 자동 세포 카운터 |
제품 요약 | |
---|---|
재사용 슬라이드 기능과 교체 가능한 라이트 큐브를 사용하는 매우 정확하고 사용이 간편한 brightfield 및 형광 세포 카운터 | 재사용 슬라이드 기능이 있는 매우 정확하고 사용이 간편한 brightfield 세포 카운터 |
사용 예 | |
정확하고, 간단하고, 빠르고, 경제적인 brightfield 및 형광 세포 카운팅이 필요하며 live vs dead, nucleated vs non-nucleated, transfected vs untransfected 등 혼합된 세포 집단의 심층 분석으로 확장하려는 세포 생물학 실험실 | 후속 어플리케이션과 배양 분할(splitting)을 위해 정확하고, 간단하고, 빠르고, 경제적인 brightfield 세포 카운팅이 필요한 세포 배양 실험실 |
Countess II/II FL 모델은 더 이상 사용할 수 없지만, Countess 3/3 FL이 탁월한 정확도와 정밀도로 세포 카운팅 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 다양한 향상된 기능을 제공합니다. 아래에서 Countess II/II FL 및 Countess 3/3 FL 자동 세포 카운터 간의 자세한 비교를 확인하십시오.
특징 | Countess 3/3 FL 자동 세포 카운터 | Countess II/II FL 자동 세포 카운터 |
Wi-Fi 클라우드 연결성 | 예 | 해당없음 |
Brightfield "신속 캡쳐" | 예 | 해당없음 |
자동 저장 | 예 | 해당없음 |
포화 픽셀 인디케이션 | 예 | 해당없음 |
단일 세포 데이터 | 예 | 해당없음 |
FCS 파일 | 예 | 해당없음 |
21 CFR Part 11 소프트웨어 지원 | 예 | 해당없음 |
Local Area Network(LAN) 저장 | 예 | 해당없음 |
산란 플롯 시각화 | 예 | 해당없음 |
셀프 서비스 OQ | 예 | 해당없음 |
알고리즘 | 딥 러닝 인공 지능 알고리즘을 통해 개발된 고급 알고리즘, 자동 초점 및 자동 검출 | 간단한 유역 알고리즘 |
디스플레이 | 1280 x 800 고해상도 플러시 터치 스크린 | 800 x 600 픽셀 경사진 터치스크린 |
형광 자동 조명 | 예 - Countess 3 FL 모델 | 아니오 - Countess II 모델은 수동 조정 필요 |
재사용 슬라이드 | 예 - Countess 3 및 3 FL 모델 모두 해당 | 아니오 - Countess II 모델, 예 - Countess II FL 모델 |
계산기 | 사전/사후 희석 및 세포 분할(splitting) | 세포 분할(splitting) |
기타 정보 | 2세대 슬라이드 홀더 - 시야각(FOV) & 세포 카운트 일관성 향상 | 1세대 슬라이드 홀더 |
Countess 3 두 가지 모델 모두 동일한 방식으로 작동하며 다음과 같은 특징을 공유합니다.
두 모델 모두 뭉친 세포 또는 잔해물을 포함하는 샘플 등 "까다로운" 샘플을 정확하게 카운팅하며 사용자 간 변동성을 줄여 재현성을 높입니다.
두 모델 간의 주요 차이점은 Countess 3 기기는 brightfield 모드에서만 카운팅 할 수 있는 반면, Countess 3 FL 기기는 brightfield에서만 또는 교체 가능한 EVOS LED 라이트 큐브를 사용해 brightfield 및 형광 모드에서도 카운팅을 수행할 수 있습니다. 형광 기능은 Countess 3 FL 기기에 추가적인 어플리케이션 옵션을 열어주며, 14가지의 EVOS LED 라이트 큐브를 선택할 수 있어 단순히 GFP 및 RFP 이상으로 연구를 확장할 수 있습니다.
Countess II 자동 세포 카운터에 대한 정보를 찾고 계십니까? Countess II 리소스를 참조하십시오.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.