Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Countess 3 자동 세포 카운터는 30초 이내에 정확한 세포 카운팅 및 viability 측정을 제공하기 위해 첨단 머신 러닝 이미지 분석 알고리즘을 사용하여 개발되었습니다. Countess 3 기기는 자동 조명, 초점, 캡처, 카운팅 및 저장 기능을 지원합니다. 사용자가 할 일은 세포 샘플을 포함한 슬라이드를 삽입만 하면 됩니다.
최대의 편의를 위한 일회용 Countess 세포 카운팅 챔버 슬라이드 또는 지속가능성과 비용 절감을 위한 Countess 재사용 슬라이드 중에서 선택하십시오. 탁월한 카운팅 성능과 함께 자동화의 속도와 편리함을 누리십시오.
Countess 3 기기는 Countess 3FL 모델과 공통된 특징을가지고 있습니다. 정확하고 정밀하면서 빠르고 간편한 자동화 기기로, viability 측정 및 단일 세포 데이터를 제공합니다. 이 기기는 재사용 슬라이드와 호환되며 전자 기록을 위한 21 CFR Part 11 준수를 지원하는 소프트웨어 옵션 등 다양한 기능을 제공합니다.
1단계 | 2단계 | 3단계 |
|
|
|
균등하게 분할된 샘플을 0.4% 트리판 블루 용액과 혼합하고 피펫으로 10µL를 Countess 챔버 슬라이드 또는 재사용 슬라이드에 넣습니다. | 홈 화면에서 “Rapid Capture(신속 캡처)”를 활성화합니다. | 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 슬라이드를 기기에 삽입합니다. |
Technical specifications | Processing time: <30 seconds |
Sample concentration range: 1 x 10⁴–1 x 10⁷ cells/mL | |
Particle diameter range: ~4–60 µm | |
Cell diameter range: ~4–60 µm | |
Required sample volume: 10 μL | |
USB drive: 32 GB (FAT32-, exFAT-, or NTSF-compatible) | |
Optics: 5 megapixel camera, 2.5X optical magnification | |
Physical characteristics | Instrument dimensions: |
9" (W) x 5½" (D) x 9" (H); 228.6 mm (W) X 139.7 mm (D) x 228.6 mm (H) | |
Weight: 8 lbs; 17.6 kg | |
Counting area | Area: 2.26 mm x 1.69 mm (3.82 mm²) |
Included with instrument | USB drive for storing and transferring data to your computer |
Countess Disposable Slide Holder | |
Countess Reusable Slide Holder | |
Countess Cell Counting Chamber Slides (Qty 50) | |
Power cord and 4 plug adaptors to accommodate most countries | |
Quick reference card (QRC) | |
Sold separately | Countess Reusable Slide |
High-Power USB Wi-Fi Module (dongle) | |
Countess Cell Counting Chamber Slides | |
Trypan Blue Stain | |
Countess SAE Software Solution | |
Countess 3 Cell Counting Standard Slide |
* Extended waranty included without additional cost
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.