세포 카운팅 액세서리: 슬라이드, 전자 기록, 라이트 큐브, 형광 염색 시약
자동 세포 카운터의 성능을 보완하고 향상시키도록 설계된 종합적인 액세서리 컬렉션을 살펴보세요. 저희는 정확하고 효율적인 세포 카운팅이 매우 중요하다는 것을 이해하며, 이런 이유로 연구자들의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있도록 다양한 액세서리를 제공하고 있습니다. 정밀한 카운팅 정확도를 위해 설계된 캘리브레이션 키트부터 정확한 viability 평가를 용이하게 하는 시약 키트에 이르기까지, 세포 카운팅 워크플로우를 최적화하는 데 필요한 제품을 제공하고 있습니다.
슬라이드 및 슬라이드 홀더
Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터에 모두 사용할 수 있는 편리한 일회용 슬라이드, 경제적이고 친환경적인 재사용 슬라이드 중에서 선택할 수 있습니다. 두 가지 모두 Countess 세포 카운터를 위해 특별히 설계되었습니다.
각 슬라이드에는 두 개의 챔버가 있어 두 개의 서로 다른 샘플 또는 하나의 샘플을 두 번 카운팅할 수 있습니다. brightfield에서는 10µL의 트리판 블루와 혼합한 10µL의 샘플만 필요합니다. 세포는 카운팅 챔버의 중앙 위치에서 카운팅 됩니다. 카운팅된 샘플 볼륨은 0.4µL이고, 표준 hemocytometer에서 1mm² 정사각형 4개에 해당합니다.
일회용 Countess 세포 카운팅 챔버 슬라이드는 처리할 샘플이 많을 때, 세포 배양 시설의 상황이 복잡하거나 바쁠 때, 오염되었거나 위험한 샘플의 처리를 간편하게 하고 싶을 때 편리하게 세포 샘플을 처리할 수 있습니다. 또한 일회용 슬라이드는 남아 있는 샘플에 의한 오염 위험 및 공용 hemocytometer를 찾는 번거로움을 없애줍니다. hemocytometer와는 달리 사용 전후에 챔버 슬라이드를 청소할 필요가 없습니다.
Countess 재사용 슬라이드는 일회용 슬라이드를 대체할 수 있는 친환경의 비용효과적인 대체품입니다. 하루에 몇 개의 슬라이드만 사용하는 실험실에서도 재사용 슬라이드를 사용하여 비용을 절감하고 연간 발생하는 폐기물을 줄일 수 있습니다. 이러한 변화로 실험실에서 경제적으로 세포 카운팅을 자동화할 수 있습니다. 재사용 슬라이드는 hemocytometer와 마찬가지로 카운팅사이에 청소하고 건조시켜야 합니다.
챔버 슬라이드와 재사용 슬라이드는 슬라이드 홀더 사용법이 다릅니다. 챔버 슬라이드를 사용할 때, 슬라이드를 쉽게 삽입할 수 있도록 카운터에 홀더를 남겨 둘 수 있습니다. 재사용 슬라이드는 먼저 슬라이드홀더에 삽입한 다음, Countess 3 또는 3 FL 자동 세포 카운터에 결합시킨 슬라이드와 홀더를 삽입합니다.
주문 정보
Countess 3 표준 슬라이드
Countess 3 표준 슬라이드는 viability 및 세포 카운팅의 기능적 참조로 활용할 수 있습니다. 바로 사용할 수 있는 이 슬라이드의 세포 카운팅 챔버에는 영구적으로 장착된 0.5 ~ 1.5 x 10⁶/mL의 15 µm 마이크로 입자가 포함되어 있습니다. Countess 3 또는 FL 자동 세포 카운터를 brightfield 에서 볼 때 마이크로 입자는 트리판 블루 솔루션으로 염색한 생존 및 사멸 세포의 1:1 혼합 형태와 유사합니다.  
Brightfield 모드의 Countess 3 표준 슬라이드
Brightfield 모드에서 본 표준 슬라이드의 마이크로 입자는 0.5 ~ 1.5 x 10⁶cells/mL의 약 50% 생존 및 50% 사멸 세포와 유사합니다.
형광 모드의 Countess 3 표준 슬라이드
형광 모드에서 볼 수 있는 표준 슬라이드의 마이크로 입자는 0.5 ~ 1.5 x 10⁶cells/mL 농도의 약 50% 파란색/녹색 및 50% 빨간색 세포와 유사합니다. 파란색/녹색 구체는 GFP 또는 DAPI 라이트 큐브를 사용해서, 빨간색 구체는 RFP, Texas Red 또는 Cy5를 사용해서 확인할 수 있습니다. 적은 비율의 구체만이 두 색상의 형광을 나타냅니다.
Countess 3 FL 자동 세포 카운터에서 관찰할때, 마이크로 입자는 1:1 혼합물에서 형광성을 나타내며, DAPI 또는 GFP 라이트 큐브를 사용할 때 약 50%가 검출되고 RFP, Texas Red 또는 Cy5 라이트 큐브를 사용할 때 약 50%가 검출됩니다. 50% 형광 집단들은 단일 및 이중 채널 형광 카운팅 모두에 표시됩니다.
Countess 3 표준 슬라이드에 영구 장착된 마이크로 입자는 카운팅마다 최소한의 가변성을 갖습니다. 표준 슬라이드는 측정 시기 또는 Countess 3 장비 간에 세포 카운트 및 viability에 대한 기능적 참조로 이용할 수 있습니다. 슬라이드는 바로 사용할 수 있고 재사용이 가능합니다.
주문 정보
21 CFR Part 11 규제준수 지원 소프트웨어
Countess SAE 소프트웨어 솔루션은 미국 FDA의 전자 기록 및 서명 규칙(21 CFR Part 11)을 준수하는 전자 기록 보관을 지원하는 선택적 소프트웨어 모듈입니다. 소프트웨어의 기능에는 무단 사용자 제한, 암호 정책 및 만료 날짜, 정의된 사용자 권한 및 역할, 감사 로그, 감사 보고서 및 온보드 전자 서명 워크플로우를 통한 모든 데이터 변경 내용 추적 등이 포함됩니다. 모든 Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터는 SAE 소프트웨어 라이센스를 구입한 후 SAE 모드에서 실행할 수 있습니다. 
Countess SAE 소프트웨어 솔루션에 대한 자세한 내용은 특징을 참조하십시오.
주문 정보
Countess 3 자동 세포 카운터와 함께 Countess SAE 소프트웨어 솔루션을 사용하려면 소프트웨어 라이선스를 개별적으로 구입하거나  Countess 3 FL 장비 번들 및 소프트웨어 라이선스 패키지의 일부로 구입해야 합니다.
형광 세포 카운팅 어플리케이션 추가 액세서리
간단한 세포 카운팅 외에도 Countess 3 FL 자동 세포 카운터의 형광 기능은 세포 viability, apoptosis, transfection 효율 및 형광 단백질 발현을 평가하는 데 사용됩니다. 
EVOS LED 라이트 큐브
Countess 3 FL 자동 세포 카운터의 형광 기능을 사용하여 형광 단백질을 쉽게 시각화하고 세포 배양실에서 apoptosis 또는 proliferation 검사를 수행할 수 있습니다. 비용 효율적이고 환경 친화적이며 스펙트럼이 최적화된 EVOS LED 라이트 큐브는 정밀한 제어, 최소한의 유지관리 및 뛰어난 신뢰성을 구현하도록 설계되었습니다.
최적화된 ReadyCount 시약
까다로운 세포 샘플을 카운팅하는 작업은 brightfield 세포 카운팅 이상으로 옮겨가야 하는 이유 중 하나입니다. Invitrogen ReadyCount stains는 일차 세포 샘플에 잔해물이 존재하는 경우에도 세포-선택적 염색을 제공합니다. ReadyCount 시약은 혼합 집단 내에서 핵이 있는 세포를 특이적으로 염색하여 복잡성을 줄이고 카운팅 간, 샘플 간의 재현성을 향상시킵니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.