Search Thermo Fisher Scientific
이 섹션에 나온 설명서, 브로셔, 애플리케이션 노트, 다운로드, 데모, 동영상 및 기타 리소스를 통해 Countess II 자동 세포 카운터를 최대한 활용할 수 있습니다.
Countess II 자동 세포 카운터용 최신 소프트웨어를 다운로드하려면 소프트웨어 다운로드 페이지를 참조하십시오. 그런 다음 이 페이지의 동영상 섹션에서 소프트웨어 업데이트 방법 동영상을 확인하십시오.
Countess 자동 세포 카운터를 위한 교육 리소스에는 세포 이미징, 세포 카운팅, 세포 배양 등 다양한 자료가 있습니다. 고객의 사이트 및 온라인 교육 과정은 서비스를 참조하십시오.
Countess II 자동 세포 카운터에서 검증된 세포주
Cell type | Organism | Tissue/organ source | Cell size (diameter) |
---|---|---|---|
A431 | Human | Skin | 15.5 μm |
Adipocytes | Human | Adipose-derived stem cells | 13 μm |
Aortic smooth muscle | Human | Smooth muscle | 20 μm |
Blood, whole lysed | Human | Blood | NA |
CHO-M1WT2 | Chinese hamster | Ovary | NA |
CHSE | Chinook salmon | Embryo | 16–17 μm |
COLO-205 | Human | Colon | NA |
COS-7 A | Human | Kidney | NA |
HEK293 | Human | Kidney | 13 μm |
HeLa | Human | Cervix | NA |
HepG2 | Human | Liver | 18 μm |
HL-60 | Human | Blood | NA |
J774A.1 | Mouse | Blood | 13–14 μm |
Jurkat | Human | Blood | 12 μm |
K562 | Human | Bone marrow | NA |
MCF-7 | Human | Breast | 20–24 μm |
MRC-5 | Human | Lung | 18 μm |
NIH/3T3 | Mouse | Embryo | 18 μm |
PBMC | Human | Human | 7–8 μm |
PC-12 | Rat | Adrenal gland | 12–14 μm |
Pulmonary artery endothelial cells | Human | Blood vessel | 13 μm |
Pulmonary artery smooth muscle | Human | Smooth muscle | 20 μm |
SF-21 | Insect | Ovary | NA |
U266 | Human | Blood | 12–13 μm |
U2OS | Human | Bone | NA |
Umbilical vein endothelial cells | Human | Blood vessel | 17 μm |
소프트웨어 및 펌웨어 업데이트에 대한 알림을 받으려면 기기를 등록하십시오.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.