Search Thermo Fisher Scientific
Autosampler, 로봇 자동화 옵션 및 데이터 통합 소프트웨어는 워크플로우를 간소화하고 처리량을 향상시킵니다. Attune 유세포분석 실험을 실행하려면 액체, 병, 비드 및 기타 소모품이 필요합니다.
처리량과 실험 요건에 가장 적합한 autosampler 옵션을 선택하여 워크플로우 효율성을 개선할 수 있습니다. 우리는 2가지 모델의 Autosampler를 제공하고 있습니다. 이것은 생산성 향상을 돕고 Attune 유세포분석기와 원활하게 통합되어 무인 자동화 기능을 제공합니다.
Attune CytKick Autosampler와 CytKick Max Autosampler의 특징은 다음과 같습니다.
|
|
처리량 | |
High throughput 모드를 사용한 96-well 플레이트의 경우 42분 | 96-well 플레이트의 경우 22분(20µL 시료에 대해 헹굼 1회와 혼합 1회, 그리고 전체 분석을 사용하는 Boost 모드) |
캐리오버(carryover) | |
표준 모드에서 한 번의 혼합과 한 번의 헹굼 사용시, 100 μL, 200 μL, 500 μL 및 1,000 μL 시료에서 <0.5%의 캐리오버 12.5 μL 및 25 μL 시료에서 <1.0%의 캐리오버 |
표준 모드에서 한 번의 혼합과 한 번의 헹굼 사용시, 100 μL, 200 μL, 500 μL 및 100 μL 시료에서 <0.5%의 캐리오버 12.5 μL 및 25 μL 시료에서 <1.0%의 캐리오버 Boost 모드에서 하나의 혼합과 하나의 헹굼 시, 500 μL 및 1,000 μL 시료에서 <1.0%의 캐리오버 |
호환성 | |
96 deep-well 96-well standard depth 384 deep-well 384-well standard depth |
96 deep-well 96-well standard depth 384 deep-well 384-well standard depth 1.5mL 및 2mL 마이크로 원심분리기 튜브 랙(랙당 최대 24) 호일로 커버한 96-well 추가 플레이트 유형을 수용할 수 있도록 맞춤가능한, 호일로 커버한 384-well |
쿨링(Cooling) | |
수동 쿨링 사용 가능 (96-well U-bottom 플레이트 및 마이크로원심분리기 튜브 랙) |
당사의 autosampler는 96-well, 384-well, 최대 2mL deep-well 플레이트를 비롯한 다양한 플레이트 형식과 함께 사용할 수 있습니다. 또한 광범위한 유연성을 제공합니다. 인텔리전트 프로브 설계로 막힘 및 캐리오버(carryover)가 최소화(0.5%)되어 기기 손상을 방지합니다. 원클릭 전환으로 플레이트와 튜브 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 기기 종료 시 자동세정이 수행됩니다.
당사의 Autosampler는 혼합을 위해 시료를 Shaking 하는 다른 시스템과 달리 시료를 흡입(Aspirate) 혼합합니다. 흡입 혼합은 시료 균질성을 보장하고 세포 생존도를 보장하는 새로운 접근법입니다.
Attune CytKick 및 CytKick Max Autosampler를 사용한 Attune 유세포분석기 자동화의 구성은 시료가 튜브에서 공급되건 플레이트에서 공급되는지에 관계없이 일관된 결과를 보여줍니다.
Attune NxT Autosampler는 시료 채취 방법과 상관없이 일관된 결과를 제공합니다
CD45, CD4, CD8 마커 확인을 위해 용해된 전혈(whole blood)을 염색하고 튜브와 플레이트 모두에 분주했으며, Attune NxT 유세포분석기를 사용하여 분석하였습니다. 샘플링 모드 간에 최소한의 차이가 관찰되었습니다.
웰과 플레이트 간의 일관성을 확인하기 위해, 용해된 human whole blood를 CD45, CD3, CD4 및 CD8 타겟 확인을 위해 fluorophore-conjugated monoclonal 안티바디를 사용하여 레이블링(labeling)하였습니다. 레이블링된 세포는 고정된 후 두 개의 96-well 플레이트의 각 웰에 동일한 양으로 추가되었고, autosampler가 있는 4-레이저 Attune NxT 유세포분석기에서 획득되었습니다. 확인된 세 집단 모두의 웰에서 양성 퍼센트(왼쪽)와 농도(events/µL, 오른쪽)가 모두 일관성이 매우 높았습니다.
Attune 유세포분석기용 로봇 통합 애플리케이션으로 무인 실행시간 설정 및 확장성을 확대할 수 있습니다. 당사의 다양한 자동화 솔루션에는 로봇 플레이트 이동, 확장형 유체공학, 온도 안정성 플레이트 보관 및 작업용 소프트웨어가 포함됩니다. 스케줄링 및 통합을 활용하여 솔루션을 최대한 활용할 수 있습니다.
로봇 암(arm)은 능동 및 수동 방식의 보호 안전 기능, 입증된 신뢰성, 장비 구성과 보관을 위한 유연한 구성 옵션을 제공합니다. Thermo Scientific Momentum 스케쥴링 소프트웨어를 이용해 작동하며, 소프트웨어에는 200종 이상의 기기에 사용할 수 있는 기기 드라이버가 구축되어 있습니다. 대시보드는 활성 우선 순위 지정, 진행 상황과 플레이트 추적을 시각화하여 일정관리를 용이하게 합니다. 확장형 유체공학을 통해 특정 실행 조건에서 최대 19.5 시간의 무인 연속 실행이 가능합니다.
Orbitor RS2 Microplate Mover는 20개 표준 마이크로플레이트 또는 9 deep-well 블록 및 자체 스캐닝 내부 인벤토리를 처리할 수 있어 유연성을 보장합니다. 증발을 완화시키기 위해, 이 시스템은 로드(load), 언로드(unload), 보관시 플레이트 덮개를 제거하고 다시 덮을 수 있습니다.
Orbitor RS2는 로봇 자동화 유세포 분석용으로 가장 빠른 속도와 정확성을 자랑하는 소형 플레이트 운반기입니다. 이 시스템의 혁신적인 양방향 텔레스코핑 암(telescoping arm)은 뛰어난 도달 거리와 정밀도를 제공하므로 이 제품은 시장에서 가장 유연한 운반기 중 하나입니다. 통합형 바코드 스캐너를 사용하므로 시료 추적, 바코드 전송 및 인벤토리 관리가 가능하며, 그리퍼에서 플레이트 감지 기능을 통해 실험 기구 처리 오류를 없애고 시료 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
Cytomat 자동 인큐베이터는 일관성과 신뢰성을 위해 오비탈 셰이킹(교반) 방식을 사용합니다. 동기화된 이중 자기 구동 시스템(하단 및 상단에 위치)은 부하, 위치 또는 플레이트 수에 상관없이 모든 마이크로플레이트에서 일정한 교반 진폭을 보장합니다. 유도형 마모없는 구동 장치를 통해 입자 배출이나 벨트 변형이 없습니다.
이 시스템은 2 mm의 교반 진폭(3 mm 옵션 사용 가능)을 가진 100-1200 rpm의 각 타워 교반기의 개별 속도 설정을 통해 광범위한 적용 범위를 지원합니다.
Cytomat 인큐베이터는 유연하며 설치가 쉽습니다. 마이크로플레이트 클램프 장치가 플레이트와 뚜껑을 별도로 고정하여 교반 중 마이크로플레이트의 마모를 방지합니다. 최적의 분석 유연성을 위해 표준(Standard) 및 타워 교반기(Tower Shaker)를 모두 혼용할 수 있습니다.
이 10L External Fluid Supply는 연속 작동 기간을 연장시켜 줍니다. EFS는 실험대 아래 또는 엄빌리컬 코드(umbilical cord)로 Attune 유세포분석기에 연결된 인접 카트에 올려두기에 적합합니다. EFS는 능동적으로 모니터링되며 발생한 문제를 사용자에게 알립니다.
Momentum 워크플로우 스케줄링 소프트웨어의 동적 스케줄링 기능을 사용하여 여러 워크플로우를 성공적으로 생성할 수 있습니다.
이 소프트웨어의 호환성 드라이버는 200개 이상의 기기를 지원하며, 이는 수많은 구현에서 성공을 입증했으며 통합 프로젝트의 속도를 높일 수 있습니다.
이 소프트웨어에는 여러 워크플로우를 처리하기 위한 스케쥴링 기능과 신속한 구현을 위힌 호환성 드라이버가 포함되어 있습니다.
자동화 솔루션을 선택하는 데 있어 중요한 요소는 소프트웨어가 성능과 사용 편의성을 보장하는 것입니다. Momentum 통합 소프트웨어의 대시보드는 손쉽게 학습하여 사용할 수 있으며, 사용자가 적극적으로 실행 우선 순위를 지정 및 재지정하고 진행 상황과 추적 플레이트를 시각화할 수 있도록 도와줍니다.