Attune 유세포분석기 모델 비교
이 페이지는 연구 요구에 적합한 Attune 유세포분석기를 선택하는 데 도움을 드립니다. 또한 장비 구성 도구를 사용하여 연구 요구 사항에 맞는 시스템을 설계할 수 있습니다.
어떤 Attune 유세포분석기가 여러분에게 가장 적합합니까?
두 가지 Attune 모델은 다음과 같은  특징을 공유합니다.
수상 경력이 있는 Attune CytPix 유세포분석기에는 고속, 고분해능, brightfield 카메라가 장착되어 있어 플로우 셀을 통과하는 개별 세포의 이미지를 캡처할 수 있습니다. 연구자들은 Attune 유세포분석 소프트웨어와 자동 이미지 분석을 결합하여, 25개 이상의 세포 형태학적 파라미터를 측정할 수 있어 데이터 품질과 깊이를 향상시키고 시료에 대한 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다. 형태학적 분석과 유세포분석 데이터를 결합하여 데이터 정확도와 정밀성을 개선합니다.
선택 가이드 - 비교 하이라이트
카테고리
특징
Attune CytPix 유세포분석기
Attune NxT 유세포분석기
제품 요약 Attune NxT의 모든 기능에 고분해능 brightfield 카메라 및 표준 형광 및 산란 파라미터와 함께 형태 측정 분석을 위한 자동 이미지 분석 소프트웨어가 결합되었습니다. 최대 14개 컬러/16개 파라미터 유세포 분석을 사용하는 고급, 고처리량, acoustic focusing, 실험대용 유세포분석기.
Optics
레이저 수
2–4
1–4
검출 채널 수
2개의 scatter channels, 최대 14개의 형광 채널
이미징 조명
<50 nanosecond pulse width의 405 nm 레이저
해당없음
Optical alignment
Fiber를 이용한 고정 정렬, 사용자 유지관리가 필요하지 않음
Fluidics
Acoustic focusing
시료 유속 맞춤 설정가능
성능(형광 검출)
형광 감도
FITC용 ≤80 MESF, PE용 ≤30 MESF, APC용 ≤70 MESF
형광 분해능
propidium iodide로 염색된 chicken erythrocyte nuclei(CEN)의 단일 피크에 대한 CV <3%
Maximum electronic speed
모든 파라미터와 함께 최대 35,000 이벤트/초
성능(이미징)
이미지 캡처 속도
이미지 크기 및 이벤트 속도에 따라 최대 6,000개 이미지/초
해당없음
대물렌즈
배율 20x,
Numerical aperture 0.45
해당없음
픽셀 해상도
0.3 마이크론/픽셀
해당없음
검출 한계
800 nm 입자를 시각적으로 검출
해당없음
이미지 분석 모델 백혈구, 비드 해당없음
파라미터/기능 모양 기능, 강도 기능, 개체 기능, 픽셀 기능, 시스템 기능 등 5개 범주에서 25개 이상의 측정 이미지 파라미터 해당없음
모델의 샘플 크기 범위 5–20 µm 해당없음
이미지 처리 속도 고속: 초당 1,000개
표준: (이미지의 크기와 복잡도에 따라 달라짐)
해당없음
품질 및 규제
기기 추적
Levey-Jennings 플롯을 사용한 자동 일별 기준선 및 성능 검사
규제 상태
연구용으로만 사용하십시오
물리적 특징
크기(H x W x D), fluid bottles 포함
약 49 x 58 x 43 cm;
약 19 x 23 x 17 in
약 40 x 58 x 43 cm;
약 16 x 23 x 17 in
생물안전 후드 호환성
컴퓨터
메모리
64 GB (4 x 16 GB) DDR4 2666 MHz UDIMM Non-ECC
32 GB
하드 드라이브
2 x 8TB SSD, 2.5 인치 Samsung 870 QVO, 560 MB/s
2TB SATA 3.0 GB/s 2개, 8MB 데이터 버스트 캐시, 컨트롤러 RAID1, 통합
그래픽 프로세서
Nvidia Quadro P2200
해당없음
레이저 및 detector 구성
레이저 레이저 구성 포함된 레이저에 대한 검출 채널 수 총 검출 채널수* Attune CytPix Attune NxT
Violet, 405nm Blue, 488nm Yellow, 561nm Green, 532nm Red, 637nm
1 Blue
4 6 해당없음 A24864
2 Blue/green
3 4 9 해당없음 A28995
Blue/yellow
3 4 9 A51842 A24861
Blue/red
4 3 9 A51840 A24863
Blue/violet
4 4 10 A51841 A24862
Blue/violet 6
6 3 11 A51843 A29002
3 Blue/green/red
3 4 3 12 해당없음 A28997
Blue/red/yellow
3 4 3 12 A51845 A28993
Blue/green/violet
4 3 4 13 해당없음 A28999
Blue/violet/yellow
4 3 4 13 A51846 A24859
Blue/red/violet
4 4 3 13 A51844 A24860
Blue/red/violet 6
6 3 3 14 A51847 A29003
4 Blue/red/violet/green
4 3 4 3 16 해당없음 A29001
Blue/red/yellow/violet
4 3 4 3 16 A51848 A24858
Blue/red/yellow/violet 6
6 2 3 3 16 A51849 A29004