Attune 유세포분석기는 탁월한 빠른 샘플 유속, 높은 clogging 방지 및 뛰어난 신뢰성을 제공하는 하드웨어를 특징으로하는 소형 벤치탑 세포 분석기입니다. Attune 기기는 최대 4개의 공간이 분리된 레이저 및 14개의 형광 검출기와 함께 구성할 수 있습니다. Acoustic focusing 기술은 데이터 무결성에 영향을 주지 않으면서 기존 세포분석기보다 약 10배 빠르고, 최대 1,000 µL/min의 샘플 유속을 가능하게 합니다. Attune 유세포분석 소프트웨어는 시스템을 사용하기 쉽게 하고, 21 CFR part 11 준수를 위한 옵션 모듈을 제공합니다.
Attune CytPix 모델에는 개별 세포가 플로우 셀을 통과할 때 이미지를 캡처하는 고속 brightfield 카메라가 포함되어 있습니다. 자동 이미지 분석 소프트웨어는 표준 형광 파라미터와 통합된 형태 측정 데이터를 생성합니다. 이러한 기능을 통해 연구자는 데이터 정밀도 및 정확도를 높이고 샘플의 새로운 생물학적 인사이트를 얻을 수 있습니다. 
연구 요구 사항에 맞는 시스템을 설계하기 위해 장비 구성 도구를 사용해보세요.
연구 목표에 맞게 Attune 시스템을 설계해보세요
Attune 세포 분석기 기능
Acoustic focusing 유세포분석
음파가 세포 정렬을 정밀하게 실행하여 우수한 데이터 품질과 약 10배 더 빠른 샘플 유속을 제공합니다.
이미징이 향상된 유세포분석 데이터 측정의 시각화
Edison 상을 수상한 Attune CytPix 유세포분석기가 데이터 정밀도와 정확도를 향상시키기 위해 어떻게 이미징과 유세포측정을 통합하는지 알아보세요.
유세포분석기 구매 시 고려해야 할 사항
주요 실험 개념 및 유세포분석기 구성 요소에 대해 알아보세요.
교육 동영상 및 웨비나
실험실에서 Attune 유세포분석기를 사용하는 연구원들에 관한 동영상을 시청해보세요.
무료 - 유세포분석 패널 설계 서비스 및 패널 빌더 도구
당사의 과학자들이 여러분이 필요로 하는 패널을 설계해드립니다—무료이며, 제품을 구매할 필요없음.
워크플로우 자동화 옵션
Attune 유세포분석기와 autosampler를 결합하여 워크플로우 효율성을 높이고, 최대 처리량을 구현하기 위해 로봇 통합을 추가할 수 있습니다.