Search Thermo Fisher Scientific
Attune NxT 유세포분석기는 첨단 세포 분석기로서, 고감도 및 고처리량을 위한 acoustic focusing fluidics 기술을 갖추고 있습니다.
Attune NxT 유세포분석기는 Attune CytPix 모델과 공통된 특징을 공유합니다.
감도를 위한 acoustic focusing
빠르고 정확한 획득
Rare 이벤트 검출
유연성을 위한 설계
새로운 광학 설계
Clogging 방지 기술
강력하고 직관적인 소프트웨어
생물안전 후드 호환성
이미징이 향상된 유세포분석기를 원하시면 Attune CytPix 모델을 확인해 보십시오.
거의 모든 표준 유세포분석 애플리케이션에서 Attune NxT 유세포분석기의 고감도 및 처리량 이점을 누릴 수 있습니다. 감염성 질병 연구, 형광 단백질, CRISPR 유전자 편집, 면역 종양학 연구, 미생물학, plant ploidy, 혈소판, 줄기 세포 및 T 세포 등 다양한 연구 사례에 대해서는 샘플 데이터를 참조하십시오.
고전적인 유세포분석 애플리케이션 중 하나는 면역표현형 분석입니다. 유세포분석은 짧은 시간에 수천 개에서 수백만 개의 세포를 다중 파라미터로 분석할 수 있기 때문에 복잡한 이종(heterogeneous) 세포집단 내에서 세포를 식별하기 위해 가장 많이 선택하는 방법입니다. Attune NxT 유세포분석기의 강력한 신호 분리는 세포 집단의 면역표현형 분석을 위한 하위세트로의 탁월한 분리 성능을 보여줍니다. 시스템의 자동 compensation 모듈, 4개의 공간적으로 분리된 레이저 및 14 색상 선택 뿐만 아니라 다양한 시약 선택은 multicolor 패널 설계를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
염색/용해 프로토콜을 사용하여 염색한 human whole blood 내 13-색상 면역 표현형 분석에 대한 게이팅 전략. human whole blood 세포는 애플리케이션 노트에 기술된 대로 염색되었으며 Attune NxT 유세포분석기에서 획득 및 분석되었습니다. (A) Dot Plot의 살아있는(propidium iodide-) 세포에서 게이팅하여 분석 대상에서 죽은 세포를 제외시켰습니다. (B) CD45+ 게이팅이 용해된 whole blood에서 백혈구 집단을 선택하는 데 사용되었습니다. (C) forward 및 side scatter 프로파일을 바탕으로 Lymphocytes와 monocytes가 식별되었습니다. (D) Monocytes는 scatter 플롯의 lymphocytes 위에서 발견되며 CD14와 CD33을 모두 발현합니다. (F) lymphocytes 게이트 내에서 CD3(T 세포), CD19(B 세포) 또는 (NK 세포)의 발현을 기반으로 면역 세포를 분리할 수 있습니다. (E) B세포는 HLA-DR 및 CD45RA 발현을 통해 추가로 특성화될 수 있습니다. (G) T 세포는 CD4+(T 헬퍼 세포) 및 CD8+(세포독성 T 세포) 하위집단으로 더 하위분할될 수 있으며, (J) 조절 T 세포는 CD4 및 CD25를 발현합니다. (H, K) CD62L은 naive (TN) CD4 및 CD8 T 세포를 식별하는 반면, HLA-DR은 활성화된 T 세포(TA)에 의해 발현됩니다. (I) 마지막으로, NK 세포에는 B 세포 및 T 세포 마커(CD19–CD3–)가 부족하고 CD56을 발현합니다.
레이저 | 레이저 구성 | 포함된 레이저, 검출 채널수 | 총 검출 채널수* | 카테고리 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet, 405nm | Blue, 488nm | Yellow, 561nm | Green, 532nm | Red, 637nm | ||||
1 | Blue | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 6 | A24864 |
2 | Blue/green | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | A28995 | |
Blue/yellow | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | A24861 | ||
Blue/red | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 9 | A24863 | |
Blue/violet | 4 | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 10 | A24862 | |
Blue/violet 6 | 6 | 3 | ✝ | ✝ | 11 | A29002 | ||
3 | Blue/green/red | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | A28997 | |
Blue/red/yellow | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | A28993 | ||
Blue/green/violet | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | A28999 | ||
Blue/violet/yellow | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | A24859 | ||
Blue/red/violet | 4 | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 13 | A24860 | |
Blue/red/violet 6 | 6 | 3 | ✝ | 3 | 14 | A29003 | ||
4 | Blue/red/violet/green | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | A29001 | |
Blue/red/yellow/violet | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | A24858 | ||
Blue/red/yellow/violet 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | A29004 | ||
* 검출 채널수는 모든 형광 채널뿐만 아니라 forward scatter 채널 및 side scatter 채널도 포함합니다. ✝레이저 업그레이드 이용 가능 |
Optics: 형광 검출 |
레이저 전력
|
레이저 |
파장(nm) |
빔 정형 광학부(BSO)* (mW) |
다이오드 전력**(mW) |
Violet |
405 |
50 |
100 |
||
Blue |
488 |
50 |
100 |
||
Green |
532 |
100 |
140 |
||
Yellow |
561 |
50 |
100 |
||
Red |
637 |
100 |
140 |
||
* 광선이 빔 광학부 및 정형 필터를 거친 후, 측정된 사용가능한 레이저 전력의 양 ** 공급업체별 이론상 최대값. |
|||||
Laser excitation |
레이저-라인 노이즈 및 반사 손실을 최소화하기 위한 최적화된 excitation |
||||
레이저 프로파일 |
견고한 정렬을 제공하는 10 x 50 μm 플랫 탑 레이저 |
||||
방출 필터 |
wavelength-tuned photomultiplier tubes(PMT)이 있는 최대 14개 색상 채널, 사용자 변경가능, 키 방식 필터 |
||||
레이저 분리 |
150μm |
||||
Optical alignment |
prealigned welded fiber를 사용한 고정 정렬, 사용자 유지관리가 필요하지 않음 |
||||
온보드 열전기 냉각장치 |
웜업(warm-up) 지연 없음, fiber는 "켜기/끄기"에 영향을 받지 않음 |
||||
시머(Simmer) 모드 |
즉각적인 "켜기/끄기"를 통해 사용 및/또는 노화 시간을 최대 10배 감소, 시료 획득 시에만 켜짐으로 유지, 사용 시간 보고 |
||||
플로우 셀에 특정된 플랫 탑 레이저 |
플랫 탑 레이저의 폭에 걸쳐 변동 계수(CV) <3% |
||||
업그레이드 가능 |
편리한 현장 변경 |
||||
Fluidics |
플로우 셀 |
1.2 numerical aperture (NA) 수집 렌즈에 결합된 석영 큐벳 젤, 200 x 200 μm |
|||
시료 분석 볼륨 |
20 μL~4 mL |
||||
시료 유속 맞춤 설정가능 |
12.5~1,000 μL/min |
||||
시료 전달 |
부피 분석을 위한 정변위 시린지(syringe) 펌프 |
||||
시료 튜브 |
17 x 100mm ~ 8.5 x 45mm의 튜브를 수용 |
||||
Fluid-level 감지 |
능동형 |
||||
Standard fluid reservoirs |
1.8 L focusing fluid tank, 1.8 L waste tank, 175 mL shutdown solution tank 및 175 mL wash solution tank |
||||
Fluid storage |
모든 fluids 기기 내에 저장 |
||||
Extended fluidics option |
10L fluid를 위한 구성 |
||||
Nominal fluid consumption |
1.8L/일 |
||||
자동화된 유지관리 주기 |
≤15 min의 시작 및 종료 — 딥 클린, 살균 및 거품 제거 모드 |
||||
성능: 형광 검출 |
형광 감도 |
FITC용 ≤80 MESF(molecules of equivalent soluble fluorochrome), PE용 ≤30 MESF, APC용 ≤70 MESF |
|||
형광 분해능 |
propidium iodide로 염색된 chicken erythrocyte nuclei(CEN)의 단일 피크에 대한 CV <3% |
||||
데이터 수집 속도 |
Poisson 통계로 10%의 동시 발생 비율을 기준으로 최대 35,000 이벤트/초, 34 파라미터 |
||||
최대 전자 속도 |
모든 파라미터와 함께 65,000 이벤트/초 |
||||
캐리오버(carryover) |
단일 튜브 형식: <1% |
||||
forward 및 side scatter 감도 |
혈소판을 노이즈로부터 구별할 수 있음 |
||||
forward 및 side scatter 분해능 |
용해물 전체에서 lymphocytes, monocytes 및 granulocytes를 분해하기 위해 최적화됨 |
||||
forward scatter |
488/10nm 통과대역 필터를 갖춘 포토다이오드 검출기 |
||||
side scatter |
기본 488/10nm 통과대역 필터 포함 PMT, 405/10nm 통과대역 필터(옵션) |
||||
형광 검출기 |
14개의 개별 검출기 |
||||
전자식 펄스 |
모든 검출기에 대해 측정되는 면적, 높이 및 폭 펄스 |
||||
violet side scatter 분해능 |
violet side scatter에 대해 노이즈로부터 입자를 더욱 양호하게 분해할 수 있도록 구성 가능 |
||||
최소 입자 크기 |
Bangs Laboratories의 submicron bead calibration kit를 사용한 side scatter에서 0.2 μm—다음 조건의 side scatter에서 0.1 μm: 표준 0.5mm 블로킹 구성, Invitrogen Attune NxT 488/10 필터(카탈로그 번호 100083194) 및 0.025 µm 필터를 통과한 Attune Focusing Fluid(카탈로그 No. 4488621, 4449791 또는 A24904)를 사용하는 Attune NxT 유세포분석기 사용 |
||||
소프트웨어 |
Compensation |
전체 매트릭스—자동 및 수동 모드, 미세 조정을 위한 온-플롯(on-plot) compensation 도구, 튜브 및 웰 사용 |
|||
유속 |
소프트웨어를 통한 정확한 유속 제어, 하드웨어 조정 없음 |
||||
라이브 스트리밍 |
이벤트 획득 중 최대 35,000 이벤트/초로 통계를 실시간 업데이트함 |
||||
오버레이 |
시료 간 비교 분석, 3D 보기 |
||||
시료 회수 |
시스템에서 사용하지 않은 시료를 반환 가능 |
||||
농도 |
계수용 비드(bead)의 사용 없이 직접 농도 측정 |
||||
소프트웨어 레이아웃 |
각 사용자 계정에 대한 완전한 사용자 정의 가능 |
||||
버블 감지 기술 |
시료 무결성을 유지하기 위해 자동 실행 중지 |
||||
최대 단일 이벤트 파일 |
추가 옵션과 함께 2,000만 개 |
||||
Heat map |
플레이트 레이아웃 정의를 위해 설정, 튜브와 플레이트 분석을 위한 스크리닝 뷰 |
||||
Threshold |
Boolean 논리를 적용하는 사용자 옵션과 함께 최대 4개의 개별 Threshold |
||||
게이팅(Gating) |
게이트를 파생시킬 수 있는 계층적 게이팅 |
||||
전압 |
사용자 조정 가능 |
||||
창 확장 |
사용자 조정 가능 |
||||
ASF(면적 척도 인자) |
사용자 조정 가능 |
||||
획득 설정 |
FCS 파일에 문서화되고 가져올 때 유지됨 |
||||
템플릿 |
기기 설정, 작업 공간, 프로토콜 실행, heat map 설정, 이전에 최적화 및 정의된 compensation 설정 등의 기존 실험으로부터 생성 가능 |
||||
튜브와 플레이트 간 변환 |
튜브에서 플레이트로 또는 그 반대로 원클릭 변환이 가능합니다. 플레이트와 튜브 사이의 변환을 위해 해체, 추가 QC, 재부팅이 필요하지 않습니다 |
||||
그래픽 해상도 |
논문 품질 이미지로 TIF, PNG, BMP, JPG, GIF 및 EMF 지원. 모든 외부 응용 프로그램(예: Microsoft™ PowerPoint™ 소프트웨어)에 플롯을 빠르게 복사 및 붙여넣기함 |
||||
사용자 계정 관리 |
지정된 역할, 고급 설정 권한, 개별 계정 관리, 사용자 시간 추적 및 샘플 계수 권한이 있는 개별 사용자 계정의 관리 생성 |
||||
품질 및 규제 |
기기 추적 |
Levey-Jennings 플롯을 사용한 자동 일별 기준선 및 성능 검사 |
|||
워런티 |
1년 |
||||
생산 검증 테스트 |
각 기기는 사양에 맞는 조립 무결성 및 성능에 대한 검증을 거쳤습니다. |
||||
품질 관리 시스템 |
제조 표준은 ISO 13485:2003의 요구 사항을 준수합니다. |
||||
강력한 설치 사양 |
엔지니어에 의한 기기 설치, 체크리스트 준비, 배송, 설치, 성능 검증에 있어 표준 절차 준수 |
||||
규제 상태 |
연구용으로만 사용하십시오 |
||||
컴퓨터 |
소프트웨어 요구사항 |
Invitrogen Attune 유세포분석 소프트웨어 |
|||
모니터 |
23인치 평면 패널(1,920 x 1,080 해상도), 듀얼 모니터 기능 |
||||
컴퓨터 |
미니타워 데스크탑 |
||||
운영체제 |
Microsoft™ Windows™ 10 64비트 |
||||
FCS 형식 |
FCS 3.1, 3.0 |
||||
프로세서 |
Intel™ Core™ i7 프로세서 |
||||
RAM |
32 GB |
||||
하드 드라이브 |
2TB SATA 3.0 Gb/s 2개, 8MB 데이터 버스트 캐시, 컨트롤러 RAID1, 통합 |
||||
설치 요구사항 |
전기 요구사항 |
100~240 VAC, 50/60 Hz, <150 W |
|||
열 소실 |
<150W |
||||
작동 온도 범위 |
15~30°C (59~86°F) |
||||
작동 습도 |
10~90%, 비응결 |
||||
가청 소음 |
1.0 m에서 <65dBA |
||||
기기 크기(H x W x D) |
약 40 x 58 x 43cm(16 x 23 x 17인치), fluid bottles 포함 |
||||
중량 |
약 29kg(64lb) |