Search Thermo Fisher Scientific
KingFisher 플라스틱 제품은 KingFisher 기기와 함께 사용하도록 특별히 설계되었으며 정확한 표준에 의해 신중하게 제조됩니다.* 생체분자에 대한 낮은 결합 친화성으로 마그네틱 비드 입자 처리에 이상적입니다. 일회용 폴리프로필렌 tip combs 및 microplates는 DNA, RNA, 단백질 및 세포의 최적화된 정제와 분리를 위해 우수한 마그네틱 비드 회수 성능을 제공합니다.
* KingFisher 플라스틱 제품을 사용하면 적절한 KingFisher 기기 기능 및 애플리케이션 성능을 보장하며 “KingFisher 호환”으로 출시된 경우라도 타사 플라스틱 제품을 사용하여 발생할 수 있는 고비용의 수리를 방지할 수 있습니다. 타사 플라스틱 제품을 사용하면 기기 서비스 계약이 무효가 될 수 있습니다.
KingFisher Flex의 마그네틱 헤드는 도구없이 쉽게 바꿀 수 있으며, 96~24 deep-well format 사이를 매우 간편하게 전환할 수 있습니다.
KingFisher 시스템과 함께 시간을 절약하고 재현성을 높이기 위해 전자 피펫 또는 자동 시약 분주기와 결합하십시오.
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Pipette은 거의 모든 tube, rack, microplate, horizontal gel box 간의 샘플 이동을 신속하고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 단지 눈금자를 옮겨 늘이거나 줄여 실험 기구 유형에 맞추어 팁 사이의 거리를 조절할 수 있습니다. 새로운 My Pipette™ Creator 앱을 사용하면 PC에서 E1-ClipTip를 편리하게 프로그래밍할 수 있습니다.
* 다른 샘플 부피 및 팁 크기를 처리하는 기타 모델은 다음 카탈로그 번호 링크에서 확인할 수 있습니다.
Multidrop™ Combi Reagent Dispenser는 0.5~2500µL 넓은 범위에서 정밀한 분주를 제공하고 6~1,536 well microplates와 5~50mm의 플레이트 높이를 처리할 수 있어 플레이트를 더욱 빠르고 일관성 있게 채울 수 있습니다.
호환가능한 barcode reader, robotic liquid handler, robotic plate mover로 KingFisher 시스템 워크플로우를 간소화합니다.
다용도 KingFisher Presto는 핸즈프리 자동화를 위해 호환되는 Robotic liquid handlers와 통합될 수 있도록 설계되었습니다. 대부분의 상용화된 Robotic liquid handlers는 KingFisher Presto와 호환됩니다. KingFisher 영업 담당자 또는 선호하는 공급업체에 문의하여 테스트를 거친 KingFisher 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
샘플 추적 및 재고 관리를 위한 통합 바코드 스캐닝을 특징으로 하는 소형 벤치탑 플레이트 운반기인 Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover를 사용하여 기기 로딩 처리량을 높이고 수작업 시간을 줄일 수 있습니다. Orbitor RS2의 혁신적인 양방향 telescoping arm은 뛰어난 도달 거리와 정밀도를 제공하며, 360º 작업공간 사용을 가능하게 하여 실험실에서 유용한 도구입니다. KingFisher Flex 및 Presto 모델과 호환되므로 Orbitor RS2는 사용자의 요구사항에 대응하여 유연하게 구성할 수 있습니다.
* 다른 구성은 카탈로그 번호 링크에서 확인할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution은 24시간 내에 7,000개 이상의 COVID-19 검체를 분석할 수 있는 새로운 자동화 분자 진단 검사 시스템입니다. Amplitude Testing Solution은 실험실에서 질병의 확산을 줄이고 경제 및 지역 사회를 회복하는 데 필요한 용량과 함께 COVID-19 테스트를 빠르게 확장할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 수동 가동 시간, 장비 및 인력 배치를 최소화하여 최대 처리량을 제공하며, 단 4명의 직원만 필요합니다.
과학 서비스 분야에 있어 세계적인 선도업체인 Thermo Fisher Scientific은 KingFisher Presto 및 Applied Biosystems TaqPath COVID-19 Kit와 같은 업계 최고의 제품을 high-throughput 진단 솔루션에 결합해 왔습니다. 이 제품은 단일 소스 공급업체로부터 어세이 및 소모품을 직접 안전하게 구매할 수 있는 편리함을 제공합니다. 최초 구매 시 1년 동안 실험실 요구에 맞는 시약을 매월 최신 상태로 제공합니다. 포괄적인 서비스 파트너쉽은 원활한 설치를 보장하기 위해 프로세스의 모든 세부 사항을 처리하고 현재와 미래에 발생할 수 있는 모든 문제에 대해 신뢰할 수 있는 전문가의 도움을 받을 수 있도록 연중 무휴 24시간 서비스를 제공합니다.